从一开始就让你心安的工具
TaqMan Advanced miRNA分析十分灵活,可选用TaqMan孔板、阵列卡和OpenArray板等不同样本数量的版本。
Biosystems TaqMan advanced miRNA分析,采用qPCR技术,可对miRNA进行高灵敏度和高特异性的定量。该解决方案提供了一种有效的工作流(使用通用RT步骤),更易于处理来源于血清、血浆、福尔马林固定、石蜡包埋(FFPE)组织和血液等低水平RNA研究样品中多个miRNA靶标的分析。
应用Clariom分析进行快速转录组分析——不会让数据分析成为你的瓶颈。
Applied Biosystems Clariom Assays帮助发现RNA生物标记物。免费、快速、直观和强大的分析软件,专为生物学家设计,让您在三天内即可了解转录组。
通过基因分析网络研讨会培养你的灵感
了解基因分析技术,包括测序、非特异性抗体、微阵列、定量和数字PCR反应,是如何被研究人员用于在具有挑战性的疾病和研究领域推进知识和创新的。
参见我们提供的基因分析网络研讨会
生成优质的Sanger测序数据
从一开始就选择正确的工作流是成功的关键。经过几十年的实践证明,Sanger测序是一种金标准、简单的技术,可以让您:
- 研究具有明确表型的疾病
- 测序1-2基因或高达96个靶标
- 一次性测序不需条码的1–96样本
- 以高达99.99%的准确度验证下一代测序(NGS)变体
- 获得更长的读取长度(最多1000 bp)
在许多应用中,Sanger测序仍然是首选的技术,因为在运行有限数量的样本时,其工作流简单,周转时间快,成本效益高。 这也是一种重要的NGS结果验证方法。但是,可能会由于没有使用正确的产品或方案而产生质量较差的数据。质量差的数据会增加重新运行率,这会增加总体成本和周转时间。我们已经开发了一个经过验证的方案,它提供了一个简单而快速的Sanger测序工作流,可以在不到一个工作日的时间内完成,从样本到答案。该方案使用Applied Biosystems BigDye Terminator v3.1试剂盒或BigDye直接循环测序试剂盒实现高质量的测序数据。
下载我们最新的方案并了解有关Sanger测序工作流
仅供科研使用,不可用于诊断目的。