Melanie Palmer and Ellen Prediger
本文是关于RNA质量及RNA样品评估的一系列专栏的第一篇。后续文章请继续关注新发布的技术说明。
mRNA完整性
由于mRNA在总RNA样品中仅占1-3%,因此检测起来并不容易,即使使用最敏感的方法也是如此。另一方面,核糖体RNA则占总RNA样品80%以上,其中大多数是由28S和18S rRNA组成的(在哺乳动物系统中)。过去对mRNA质量进行评估的方法是先对总RNA进行电泳,然后使用溴化乙锭染色(参见右侧的变性凝胶电泳)。该方法的依据是假设rRNA的质量和数量可以反映潜在的mRNA质量和数量。由于哺乳动物28S和18S rRNA的长度大约分别为5kb和2kb,所以理论上28S:18S的比率应该大约为2.7:1;但长期起来人们使用2:1的比率作为鉴定完整RNA的标准。虽然易降解的28S和18S rRNA条带可以暗示RNA的完整性,但这些长寿命的大量分子如何真实反映潜在的mRNA质量仍然不甚明了,因为mRNA的周转期要快很多。
肉眼评估琼脂糖凝胶中28S:18S rRNA的比率是比较主观的,因为rRNA条带的外观会受电泳条件、RNA上样量以及溴化乙锭荧光饱和度等条件的影响(图1)。Agilent 2100生物分析仪是一种用于总RNA分析的改进工具,它结合使用微流体、毛细管电泳和荧光来评估RNA浓度及完整性。该工具的另一优点所需的上样量极少,用户可以对有限样品的RNA质量进行评估。在Ambion,我们使用该工具来评估我们预制RNA的质量。另外,我们还使用它来检测总RNA谱与mRNA完整性之间的关系。下文我们将对部分结果进行讨论。
图1、不同组织的RNA表达谱。 分别使用多步酚萃取和玻璃纤维滤膜结合的方法来提取人心脏总RNA (100 ng) (A)和HeLa细胞系总RNA (B),并使用变性琼脂糖凝胶(插入图片)和Agilent生物分析仪进行检测。其中,心脏样品的28S:18S rRNA比率为1.51,HeLa细胞样品的28S:18S rRNA比率则为1.72。
28S:18S rRNA比率为2——这是否重要?
rRNA处理
除了从培养细胞提取的RNA样品外,使用Agilent生物分析仪进行检测总RNA时, 很少能够得到2.0或更高的28S:18S rRNA比率(图1、2、3)。Ambion认为这与28S rRNA相比18S RNA而言结构较不稳定有部分关系。28S rRNA的不稳定性可能是由于其长度以及二级和三级结构更多造成的。事实上,部分23S和28S rRNA带有富含AU的序列(称为“隐裂”),这种序列会导致这些种类的rRNA断裂为两段更小的RNA。这类过程的分子机制尚不清楚,但很有可能类似的结构特点正是哺乳动物28S rRNA相比18S rRNA具有“超敏性”的原因,从而使得28S:18S rRNA的比率低于理论上的2.7:1。
图2显示了生物分析仪检测出的提取自5例不同的人前列腺样品的总RNA谱,这些样品表现出逐渐降低的28S:18S rRNA比率。从图上可以看出,当28S rRNA峰的面积减少,即表示断裂时,首先在18S和28SrRNA之间的基线处出现了上升,然后在18S rRNA下方的基线区域同样出现了上升,并且在28S rRNA片段变得更小时这种变化逐渐扩散。但是,除了核酸降解程度最大的样品 (panel E) 外,所有其他样品的18S rRNA峰仍接近保持不变,这表明其与RNA样品大规模降解并不相关。然而,这种情况看起来是由于28S rRNA相对其他RNA发生断裂造成的。事实上,即使当样品的28S rRNA谱发生了相当程度的降解时,18S rRNA和mRNA可能仍然保持完整。
图2、28S rRNA片段的断裂。 Agilent生物分析仪在28S rRNA渐进式降解的不同时间点对提取自人前列腺的总RNA(100ng)进行了检测。
RNA降解
一般来说,强调保护RNA质量主要针对组织保存和破碎的方法,其目标是使这些步骤中的RNase活性尽可能低。然而,对RNA质量影响最为重要的因素其实是组织分离时的生理状态,而迄今为止这一点常常被忽略。从人组织中提取RNA常常表现出与操作实验动物时不同的困难,相关因素主要包括死亡前组织的生理状态(即濒死期)以及验尸间隔(从死亡到组织收集间的时间间隔)等。另外,在进行保存前可能还有额外的延误,尤其在临床过程中,因为活体切片和器官移植是最优先的。总的来说,这些因素基本确定了人的总RNA很少具有2.0的28S:18S rRNA比率。不幸的是,这些因素是不可避免的,而且在评估RNA质量时也很少被考虑到。
rRNA比率的组织特异性差异
Ambion还发现rRNA的比率在某种程度上与组织来源有关。这可能反映了不同组织对死亡前及死亡后生理压力的特异性响应。例如,某些组织中rRNA的比率较低,如肝或肺,这一点在小鼠、大鼠或人的组织中都有体现;其他组织,如脾等,则表现得较有弹性。图3显示了生物分析仪对来自不同人体组织的总RNA进行的检测,其结果证明了这种现象。需注意的是,所有的总RNA样品均具有相对较低的基线,即使rRNA比率在1.95至1.2之间变动。大多数谱图在24到29秒间有较小的荧光峰,其对应着5S rRNA和其他小RNA。这些小RNA并未被断裂产物掩盖,因此说明RNA基本是完整的。使用GAPDH探针对这些样品进行的Northern blot分析检测到了在约1.4kb处的清晰条带,这证明所有的样品均具有完整mRNA(数据未展示)。
图3、不同人组织的总RNA谱变化。Agilent生物分析仪对上图所示的人的不同组织的总RNA(100ng)进行了分析,这些RNA是通过大规模制备方法,经多步酚萃取及LiCl沉淀和DNase处理和纯化回收而得到的。虽然这些RNA样品具有不同的28S:18S rRNA比率(参见每条panel描述),但经过GAPDH探针的Northern分析证明它们的mRNA均是完整的(数据未展示)。
我们可以得到什么结论?
现今并没有一种简单的衡量标准来预计mRNA是否完整,尤其是针对有限的样品。Agilent 2100生物分析仪是一种可以对组成总RNA的主要组分进行更清晰评估的工具,还可以对它们随来源、时间及保存方式产生的变化进行评估。不过,rRNA谱与mRNA完整性之间的关系仍不清楚。当然,总RNA具有2.0的28S:18S rRNA比率还是意味着高质量,但是具有较低rRNA比率的总RNA不一定质量就差,这一点对大多数总RNA都是适用的。
确保纯化所得RNA的质量
为确保Ambion为客户提供最高质量的人源RNA,我们对人总RNA进行了大量研究,以分析rRNA比率不同对潜在的mRNA的影响。我们使用了包括Northern blot分析、首链及次链cDNA合成、aRNA合成、检测微阵列芯片以及实时定量PCR等分析方法。我们获得的数据表明,具有较低28S:18S比率的RNA足以胜任大多数应用需求。这至少可以宽慰部分仍然努力想办法从始终只能获得1.6比率的组织中提取得到rRNA比率为2.0的样品的科学家。事实上,这类样品一般确实可以在aRNA扩增及Northern分析中得到良好的结果。
一般来说,28S:18S rRNA比率>1.0,且18S及5S rRNA或纳米标记物之间的基线较低的总RNA样品对于绝大多数要求严格的应用都是适用的。通过大量分析我们发现,在进行前文所述评估中,除完整性以外,最重要的因素就是纯度。由于大多数RNA都会用于下游的酶促应用,残留污染对于获得的cDNA或aRNA的质量会带来极大影响。如果样品含有残留有机物、金属离子或核酸酶,即使最完整的的RNA也不会带来好的实验结果。为了确保您的RNA不含这些会影响完整性的污染,您可以进行简单的稳定性测试,将少量RNA孵育在37°C下数个小时至过夜,然后与保存在-20°C下的平行样品进行比较。保存在37°C下的样品相比保存于-20°C下的样品应表现出最低限度的28S:18S比率降低。一般来说,随时间延长rRNA比率变化超过20%的样品在下游应用的表现可能不会很好。