但是 dsRNA 长度与沉默效率的相关性如何?Ambion 科学家在以下实验中解决了这一问题。
使用 MEGAscript™ RNAi 试剂盒制备靶向 hrp48 和 U2AF50 cDNA 不同区域的大小不同的 dsRNA(图 1A),并在果蝇 L2 细胞中进行了检测。对于两种靶基因,Western 印迹分析结果显示,对应于全长 cDNA 的 dsRNA 的沉默效应强于较短 dsRNA(图 1B 和 D)。使用 U2AF50 cDNA 5' 或 3' 末端特异性较短 dsRNA 时获得的活性降幅相似(与全长 dsRNA 相比)(图 1B)。
有趣的是,较长 dsRNA 诱导的高水平沉默可在使用较短 dsRNA 时通过将较短 dsRNA 浓度提高 2-3 倍达到(图 1D)。因为对于较短 dsRNA,使用 MEGAscript RNAi 试剂盒合成并纯化的 dsRNA 的产量较高且可重现(图 1C),所以使用 300 至 600 nt 的长 dsRNA 时,每次转录反应可多进行 2 至 5 次实验。因此,使用较高浓度的较短 dsRNA 进行沉默实验可能更便利且性价比更高。