层流罩提供了一个无菌工作区,能够控制许多微生物程序产生的传染性飞溅物或气溶胶。为满足不同的研究和临床需求,开发了三种层流罩,分别命名为 I、II 和 III 级。
层流罩的级别
I 级层流罩在配合良好的微生物技术使用时,可为实验室人员和环境提供有效保护,但不能保护培养物免受污染。它们的设计和气流特性与化学通风橱类似。
II 级层流罩设计用于涉及 BSL-1、2和3材料的工作,还可提供细胞培养实验所需的无菌环境。应使用 II 级生物安全柜处理潜在有害物质(例如,灵长类动物来源的培养物、病毒感染的培养物、放射性同位素、致癌或有毒试剂)。
III 级生物安全柜具有气密性,可为人员和环境提供最高水平的保护。涉及已知人类病原体和其他 BSL-4 材料的工作需要使用 III 级生物安全柜。
细胞培养通风橱的气流特性
![]() |
层流罩通过在工作区域保持恒定的单向 HEPA 过滤空气流,保护工作环境免受灰尘和其他空气污染物的影响。气流可以保持水平方向,即流向平行于工作表面,也可以呈垂直方向,即从安全柜顶部吹向工作表面。 根据其设计,水平层流罩可为培养物(气流吹向用户时)或用户(空气通过内部负压从安全柜前部吸入时)提供保护。而垂直层流罩可为用户和细胞培养物提供显著保护。 超净工作台 水平层流或垂直层流“超净工作台”不是生物安全柜;这些设备从机柜背面释放经 HEPA 过滤的空气,吹过工作表面,吹向用户,可能使用户暴露于潜在有害物质。这些设备只保护产品。超净工作台可用于某些洁净活动,如无菌设备或电子设备的无尘装配,在处理细胞培养材料或药物制剂时或处理潜在传染性材料时,切勿使用。 |
细胞培养通风橱布局
细胞培养通风橱应足够大,一次可供一个人使用,易于内外部清洁,照明充足,使用舒适,不需采取不舒服的姿势。保持细胞培养通风橱中的工作空间干净整洁,并让所有物品都在您的视线范围内。用 70% 乙醇喷洒放置在细胞培养通风橱中的每件物品并擦拭干净,对其进行消毒。
细胞培养通风橱内物品的排列通常遵循以下右手惯例,可以对其进行调整以包括特定应用中使用的其他物品。
细胞培养通风橱内物品的排列通常遵循以下右手惯例,可以对其进行调整以包括特定应用中使用的其他物品。
- 将您的细胞培养容器放在宽敞、干净的工作空间中心
- 移液器放在可以轻松拿到的右前方
- 试剂和培养基放在方便移液的右后方
- 试管架放在中后方,用于存放其他试剂
- 小容器放在左后方,用于存放液体废弃物
![]() |
图2.1:适合右手操作人员的细胞培养通风橱基本布局。左手操作人员可以改变物品在工作表面上的放置位置。 |