Sf21 细胞 (IPLB-Sf21-AE) 是分离自草地贪夜蛾(秋粘虫)的卵巢细胞,这些细胞呈球形、大小不一,外观有点呈颗粒状。Sf21 细胞解冻后可直接用于悬浮培养,以快速扩增细胞储备液、增殖杆状病毒储备液以及生产重组蛋白。Sf21 细胞牢固附着于表面,因此可用作转染或噬斑测定应用的单层细胞。
健康 Sf21 细胞形态
下图显示了健康的 Sf21 昆虫细胞在悬浮培养时的形态(图3.3)和贴壁培养汇合时的形态(图3.4)。 请注意,昆虫细胞汇合时应进行传代培养(参见 传代培养时间)。 |
![]() |
图3.3: 健康 Sf21 昆虫细胞在悬液中生长的相差图像。从摇瓶开始培养,以 3 × 105 个活细胞/mL 密度接种于 Sf-900 II SFM 培养基,然后在未加湿的 28℃ 环境空气调节培养箱中维持培养。接种后第3天使用 10X 和 20X 物镜获得图像(分别为图 A 和 B)。 |
![]() |
图3.4: Sf21 昆虫细胞在 293 SFM II 培养基中以单层贴壁形式生长的相差图像。 将细胞铺于 T-25 培养瓶中,接种密度为 5 × 104 个活细胞/cm2,使其在未加湿的 28℃ 环境空气调节培养箱中以单层形式生长。接种后第7天(此时培养细胞汇合)使用 10X 和 20X 物镜获得图像(分别为图 A 和 B)。 |