图1.确定最佳试剂浓度。将人肺上皮细胞(A549 细胞)以5,000个细胞/孔的密度接种在含完全 MEM 的 Thermo Scientific Nunclon Sphera 96U 孔微孔板中,培养19小时,以形成球状体。这些微孔板的表面表现出极低的 ECM 结合特性,可抑制细胞粘附并促进球状体形成。然后用7种浓度的藤黄酸处理 A549 细胞球状体26小时,然后使用推荐的 (1X) 或 2X 浓度,用 Invitrogen CyQUANT XTT 细胞活力检测试剂盒进行细胞健康检测。所有测量均使用 Thermo Scientific Varioskan LUX 多功能微孔板读数仪进行。
在 2D 和 3D 细胞培养中评估细胞健康和功能
3D 细胞模型现在越来越多地用于癌症、免疫肿瘤学、神经科学等研究领域,因为其微环境更接近体内系统(组织组织、器官和肿瘤)的微解剖结构,其中包含复杂而动态的细胞类型、化学梯度和细胞外基质 (ECM) 组分。使用最初开发用于单层 (2D) 细胞培养的细胞健康检测法和方案时,3D 细胞结构的复杂性会带来挑战。这里我们重点介绍了调整和优化适用于球状体培养的基于微孔板的 2D 细胞培养活力检测法的几个基本考虑因素,重点是优化试剂浓度和孵育时间。
确定最佳试剂浓度
球状体培养的最佳试剂浓度将提供高检测特异性信号,并极大程度地降低非特异性背景,从而产生高信噪比 (S/N)。高 S/N 比的检测法在检测细胞处理(如暴露于药物或试验化合物)引起的细胞健康变化方面具有较高的灵敏度。为了证明该效应,我们使用 Invitrogen CyQUANT XTT 细胞活力检测试剂盒检测了从人肺上皮细胞(A549 细胞)获得的球状体,该比色微孔板检测法最初开发用于评估 2D 细胞活力与氧化还原电位的关系(图1)。我们在不存在或存在递增浓度的细胞毒性药物藤黄酸的条件下,比较了推荐试剂浓度 (1X) 和 2X 浓度,发现试剂浓度加倍会增加信噪比,进而提高检测灵敏度。我们建议测试多种试剂浓度,以找到适合您的 3D 检测的试剂浓度。
确定最佳试剂孵育时间
通过进行时间-过程实验和绘制检测信号与孵育时间的关系图,可以确定球状体培养的最佳试剂孵育时间。图2显示了这种时间-过程实验的示例,该实验使用已建立的微孔板活力检测法,通过测量刃天青还原为高荧光(并强烈显色)试卤灵来确定氧化还原电位。使用 Invitrogen PrestoBlue HS 细胞活力试剂和多个孵育时间,我们比较了 A549 细胞在 2D 单层生成的荧光与 A549 细胞衍生的球状体的荧光。检测方案建议 2D 细胞培养的孵育时间为10分钟至3小时,在时间-过程曲线的线性范围内。基于我们的球状体实验,我们建议将孵育时间延长至5至10小时,以极大程度地增加信号并保持在该曲线的线性范围内。
图2.确定最佳试剂孵育时间。使用 Invitrogen PrestoBlue HS 细胞活力试剂,以不同孵育时间检测 A549 细胞球状体(如图1所述制备)和 A549 细胞单层。所有测量均使用 Thermo Scientific Varioskan LUX 多功能微孔板读数仪进行。
了解更多
本文下载
下载本文章的可打印版本。
立即下载
仅供科研使用,不可用于诊断目的。