Dynabeads 绵羊抗大鼠 IgG 与任何大鼠 IgG 一抗相结合,非常适用于去除或阳性分离不同物种(例如小鼠)的细胞,具体取决于一抗的特异性。可直接分离任何样本(如全血、骨髓、MNC 悬浮液或组织消化物)中的细胞。
分离原理
在分离细胞前,将大鼠 IgG 一抗添加到细胞样本中(间接技术)或预包被到微珠上(直接技术)。然后将 Dynabeads 与试管中的细胞样本混合。Dynabeads 将在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
- 阳性分离 – 丢弃上清液并将微珠结合细胞用于下游应用(如分子分析、细胞培养)。
- 去除 – 丢弃微珠结合细胞并将剩余的未接触细胞用于任何应用。
材料描述
Dynabeads 绵羊抗大鼠 IgG 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了多克隆绵羊抗大鼠 IgG 抗体。与小鼠抗体的交叉反应性较高,与人抗体的交叉反应性极低。
提供的材料
- 5 mL Dynabeads 绵羊抗大鼠 IgG,以 pH 7.4、含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠 (NaN3) 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 的形式提供,浓度为 4 x 108 个微珠/mL。
- 本产品将处理多达 2 x 109 个细胞。
所需的其他材料
- 磁铁:(Dynal MPC™) - MPC-S 适用于 20 μL 至 2 mL 样本,MPC-L 适用于 1-8 mL 样本,MPC-15 适用于 1-15 mL 样本,MPC-50 适用于 15-50 mL 样本。
- 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
- 缓冲液1:含 0.1% BSA 和 2 mM EDTA 的 PBS(不含 Ca2+ 和 Mg2+),pH 7.4。
重要提示:
BSA 可用人血清白蛋白 (HSA) 或胎牛血清 (FCS) 代替。EDTA 可用柠檬酸钠代替。不建议使用含 Ca2+ 或 Mg2+ 的 PBS。
Dynabeads 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads。磁铁的使用令洗涤程序更加容易。
1. 在小瓶中重悬 Dynabeads。
2. 将所需体积的 Dynabeads 转移至试管中。
3. 加入相同体积或至少 1 mL 的缓冲液1并混合。
4. 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
5. 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads 初始体积相同的缓冲液1中重悬洗过的 Dynabeads。
样本制备
可直接分离任何样本(如全血、骨髓、MNC 悬浮液或组织消化物)中的细胞。有关推荐的样本制备程序的列表,请访问 www.lifetechnologies.com/samplepreparation。
细胞分离的关键步骤
使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在管底。孵育 Dynabeads 和细胞时,孵育温度必须介于 2-8°C 之间,以减少吞噬活性和其他代谢过程。对于每 mL 细胞样本,切勿使用少于 25 μL (1 x 107) Dynabeads,每个靶细胞应至少对应4个 Dynabeads。
表1:每 mL 细胞样本添加的 Dynabeads 体积。可以根据需要增加体积。
阳性分离 | 去除 | |
---|---|---|
样本体积(1 x 107 个细胞/mL*) | 1 mL,至多 2.5 x 106 个 靶细胞 | 1 mL,至多 2.5 x 106 个 靶细胞 |
Dynabeads 体积 | 25 μL | 50 μL |
* 如果细胞浓度增加或靶细胞浓度超过 2.5 x 106,必须相应增加 Dynabeads 体积。细胞浓度可高达 1 x 108 个细胞/mL。
细胞分离 – 间接技术
使用大鼠 IgG 抗体标记细胞
每 106 个靶细胞使用约 1 μg 抗体。
- 推荐的细胞浓度:1 x 107 个细胞/mL。
1. 向细胞悬液中加入大鼠 IgG 抗体并混合。
2. 在 2-8°C 下孵育20分钟。
3. 每 1 x 107 个细胞加入 2 mL 缓冲液1来洗涤细胞,然后以 300 x g 的速度离心8分钟。丢弃上清液。
4. 以 1 x 107 个细胞/mL 的浓度在缓冲液1中重悬细胞。
5. 继续分离或去除细胞。
分离或去除细胞
1. 根据表1向制备的样本中添加 Dynabeads。
2. 在 2-8°C 下孵育20分钟(阳性分离)或30分钟(去除),同时轻轻倾斜和旋转试管。
3. 使用双倍体积的缓冲液1,以减少未结合细胞的滞留(可选)。
4. 将试管放入磁铁2分钟。
5. 去除:将含有未结合细胞的上清液转移到新试管中,供进一步实验使用。
6. 阳性分离:使用下列程序丢弃上清液并轻轻洗涤微珠结合细胞4次:
i) 每 1 x 107 个 Dynabeads 添加 1 mL 缓冲液1。
ii) 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
7. 在缓冲液/培养基中重悬细胞以用于下游应用。
细胞分离 – 直接技术
预包被 Dynabeads
- 每 25 μL (1 x 107) Dynabeads 使用 0.5-1.5 μg 大鼠 IgG 抗体。(建议用滴定法测量抗体量。)
1. 将洗过的 Dynabeads 转移到试管中。
2. 加入大鼠 IgG 抗体。
3. 在 2-8°C 下孵育 ≥ 30 分钟,同时轻轻倾斜和旋转试管。
4. 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
5. 使用 2 mL 缓冲液1洗涤微珠两次。
6. 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads 初始体积相同的缓冲液1中重悬 Dynabeads。
分离或去除细胞
1. 根据表1向细胞中加入预包被的 Dynabeads。
2. 在 2-8°C 下孵育20分钟(阳性分离)或30分钟(去除),同时轻轻倾斜和旋转试管。
3. 使用双倍体积的缓冲液1,以减少未结合细胞的滞留(可选)。
4. 将试管放入磁铁2分钟。
5. 去除:将含有未结合细胞的上清液转移到新试管中,供进一步实验使用。
6. 阳性分离:使用下列程序丢弃上清液并轻轻洗涤微珠结合细胞4次:
i) 每 1 x 107 个 Dynabeads 添加 1 mL 缓冲液1。
ii) 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
7. 在缓冲液/培养基中重悬细胞以用于下游应用。
直接技术与间接技术的比较
在以下情况下,请使用间接技术:
- 使用了大鼠 IgG 抗体的混合物。
- 需要非常高的去除效率。
- 大鼠 IgG 抗体的亲和力较低。
- 细胞表达少量靶抗原。
- 直接技术带来的纯度不能令人满意。
在以下情况下,可以使用直接技术:
- 一抗的亲和力较高。
- 细胞表达大量靶抗原。
- 包被了一抗的 Dynabeads 需要备料。
抗体选择
一抗的选择是成功分离细胞的最重要因素。请注意,尽管一些抗体在其他免疫学检测中获得了不错的结果,但包被到微珠上时(直接技术),这些抗体的抗原结合效率可能降低。
使用大鼠 IgG 抗体标记细胞
- 为避免非特异性结合细胞(例如单核细胞、B 细胞),在加入一抗前,先加入聚集 IgG 以阻断 Fc 受体。
- 分离细胞前,必须通过洗涤去除过量的抗体。
分离和去除靶细胞
- 去除密度梯度培养基(例如,Ficoll):在加入大鼠 IgG 抗体或 Dynabeads 前洗涤细胞。
- 去除血清中的可溶性因子:血清可能含有可溶性因子(例如抗体或细胞表面抗原),它们会干扰细胞分离方案。洗涤细胞一次可以减少这种干扰。
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
- Philippe D et al.(2003) Anti-inflammatory properties of the m opioid receptor support its use in the treatment of colon inflammation.J.Clin.Invest.111:1329-1338.
- Feng B et al.(2000) Development of mouse dendritic cells from lineage-negative c-kitlow pluripotent hemopoieitic stem cells in vitro.Stem Cells.18:53-60.
- Zhou P et al.(2004) Expression of dual TCR on DO11.10 T cells allows for ovalbumin-induced oral tolerance to prevent T cell-mediated colitis directed against unrelated enteric antigens.J. Immunol.172:1515-1523.
- Yeh JRJ et al.(2000) The anti-angiogenic agent TNP-470 requires P53 and P21CIP/WAF for endothelial cell growth arrest.PNAS 97(23): 12782-12787.
- Na Nakorn T et al.(2002) Characterization of mouse clonogenic megakaryocyte progenitors.PNAS 100(1):205-210.
- Steptoe RJ et al.(2003) Transfer of hematopoietic stem cells encoding auto-antigen prevents autoimmune diabetes.J.Clin.Invest.111:1357–1363.
- Tanchot C et al.(2004) Immune regulation by self-reactive T cells is antigen-specific.J. Immunol.172:4285-4291.
- Weber M et al.(2004) Minor histocompatibility antigens on canine hemopoietic progenitor cells.J. Immunol.170:5861-5868.
- Metwali A et al.(2004) Cutting Edge: Hemokinin has Substance P-like function and expression in inflammation.J. Immunol.172: 6528-6532.
- Tajima F et al.(2000) CD34 expression by murine hematopoietic stem cells mobilized by granulocyte colony-stimulating factor.Blood 96: 1989-1993.
- El-Sukkari D et al.(2003) The protease inhibitor Cystatin C is differentially expressed among dendritic cell populations, but does not control antigen presentation.J. Immunol.171:5003-5011.
- Foussat A et al.(2003) A comparative study between T Regulatory Type I and CD4+CD25+ T cells in the control of inflammation.J. Immunol.171: 5018-5026.
- Joffre O et al.(2004) Induction of antigen-specific tolerance to bone marrow allografts with CD4+CD25+ lymphocytes.Blood.103: 4216-4221.
- Hausl C et al.(2004) Preventing restimulation of memory B cells in hemophilia A: a potential new strategy for the treatment of antibody-dependent immune disorders.Blood.104: 115-122.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。