产品说明
平滑肌分化添加剂 (SMDS) 是一种无菌浓缩 (100X) 溶液,适合与基础培养基231一起用于分化正常人血管平滑肌细胞。SMDS 是一种含胎牛血清和肝素的电离平衡添加剂。每瓶 (5 mL) SMDS 刚好用作一瓶 (500 mL) 基础培养基231的分化添加剂。在一瓶 (500 mL) 培养基中添加 SMDS 后,添加培养基中各组分的最终浓度为:胎牛血清,1% v/v;肝素,30 μg/mL。
预期用途
SMDS 旨在与基础培养基231配合使用,以诱导正常人血管平滑肌细胞的分化。在添加了平滑肌生长添加剂(SMGS,货号 S-007-25)的培养基231中培养的血管平滑肌细胞将会增殖。将这些增殖的培养物转移到添加了 SMDS 的培养基231中后,细胞将停止生长,细胞形态将从细长星状细胞变为更大的矩形或三角状细胞,而且细胞将在 2-8 天内表达更多的平滑肌 α-肌动蛋白。
降低血清浓度以及向平滑肌细胞培养物中添加肝素均是 体外平滑肌细胞分化研究中的常用方法。有关示例,请参阅:
本产品仅用于研究目的。不可用于动物、人类或诊断程序。 注意:如果处理不当,本产品的某些组分可能会危害健康。处理本产品时,请采取适当的预防措施,包括穿着防护服和佩戴护目镜。请妥善处置。
储存和稳定性
SMDS 在我们的工厂中储存于 -20°C 下,并置于干冰上运输。收货后,应在 -20°C 的非自动除霜冷柜中储存本品。如在 -20°C 下储存,在标签所示的失效日期前,本品可一直保持稳定。
解冻
如需解冻,请将本品放入 37°C 水浴中或在 4°C 下过夜。如果在水浴中解冻,在产品解冻后,请勿将其留在 37°C 环境下。有关向基础培养基231添加 SMDS 的说明,请参阅基础培养基附带的说明
平滑肌分化添加剂 (SMDS) 是一种无菌浓缩 (100X) 溶液,适合与基础培养基231一起用于分化正常人血管平滑肌细胞。SMDS 是一种含胎牛血清和肝素的电离平衡添加剂。每瓶 (5 mL) SMDS 刚好用作一瓶 (500 mL) 基础培养基231的分化添加剂。在一瓶 (500 mL) 培养基中添加 SMDS 后,添加培养基中各组分的最终浓度为:胎牛血清,1% v/v;肝素,30 μg/mL。
预期用途
SMDS 旨在与基础培养基231配合使用,以诱导正常人血管平滑肌细胞的分化。在添加了平滑肌生长添加剂(SMGS,货号 S-007-25)的培养基231中培养的血管平滑肌细胞将会增殖。将这些增殖的培养物转移到添加了 SMDS 的培养基231中后,细胞将停止生长,细胞形态将从细长星状细胞变为更大的矩形或三角状细胞,而且细胞将在 2-8 天内表达更多的平滑肌 α-肌动蛋白。
降低血清浓度以及向平滑肌细胞培养物中添加肝素均是 体外平滑肌细胞分化研究中的常用方法。有关示例,请参阅:
- Newcomb, P.M. and Herman, I.M.; Pericyte growth and contractile phenotype: Modulation by endothelial-synthesized matrix and comparison with aortic smooth muscle.J. Cell Physiol 155: 385-393; 1993
- Reilly, C.F., Fritze, L.M.S., Rosenburg, R.D.; Heparin inhibition of smooth muscle proliferation: a cellular site of action.J. Cell Physiol 129: 11-19; 1986
- Castellot, J.J., Favreau, L.V., Karnovsky, M.J., Rosenberg, R.D.; Inhibition of vascular smooth muscle cell growth by endothelial cell-derived heparin.J. Biol Chem 257(19): 11256-11260; 1982.
本产品仅用于研究目的。不可用于动物、人类或诊断程序。 注意:如果处理不当,本产品的某些组分可能会危害健康。处理本产品时,请采取适当的预防措施,包括穿着防护服和佩戴护目镜。请妥善处置。
储存和稳定性
SMDS 在我们的工厂中储存于 -20°C 下,并置于干冰上运输。收货后,应在 -20°C 的非自动除霜冷柜中储存本品。如在 -20°C 下储存,在标签所示的失效日期前,本品可一直保持稳定。
解冻
如需解冻,请将本品放入 37°C 水浴中或在 4°C 下过夜。如果在水浴中解冻,在产品解冻后,请勿将其留在 37°C 环境下。有关向基础培养基231添加 SMDS 的说明,请参阅基础培养基附带的说明
MAN0001607 版本 2009年8月20日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。