直接分离或去除脾脏或淋巴结细胞悬液中的小鼠 T 细胞。为了快速得出一致的蛋白或基因表达分析结果,在 T 细胞仍附着到微珠时进行裂解,并直接进行进一步分子分析。
分离原理
Dynabeads 与试管中的细胞样本混合。Dynabeads 将在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
材料描述
Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2) 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了单克隆抗体。该单克隆抗体对所有常见小鼠品系的外周小鼠 T 细胞、胸腺细胞和上皮内 T 淋巴细胞上表达的 Thy 1.2 抗原具有特异性。5 mL Dynabeads 小鼠 pan B (B220)
提供的材料
5 mL Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2)
以 pH 7.4、含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠 (NaN 3) 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 的形式提供,浓度为 4 x 10 8 个 Dynabeads/mL。
本产品将处理多达 1 x 109 个白细胞(如脾细胞)。
所需的其他材料
分离原理
Dynabeads 与试管中的细胞样本混合。Dynabeads 将在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
- 阳性分离 – 丢弃上清液并将微珠结合细胞用于下游应用。
- 去除 – 丢弃微珠结合细胞并将剩余的未接触细胞用于任何应用。
材料描述
Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2) 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了单克隆抗体。该单克隆抗体对所有常见小鼠品系的外周小鼠 T 细胞、胸腺细胞和上皮内 T 淋巴细胞上表达的 Thy 1.2 抗原具有特异性。5 mL Dynabeads 小鼠 pan B (B220)
提供的材料
5 mL Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2)
以 pH 7.4、含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠 (NaN 3) 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 的形式提供,浓度为 4 x 10 8 个 Dynabeads/mL。
本产品将处理多达 1 x 109 个白细胞(如脾细胞)。
所需的其他材料
- 磁铁:我们建议使用 DynaMag™-15(产品编号 123.01D,适用于 1-15 mL 样本)和 DynaMag™-50(产品编号 123.02D,适用于 5-50 mL 样本)。也可使用 Dynal MPC™ 磁铁,但 Dynal MPC-1(产品编号 120.01D)除外。
- 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
- 分离缓冲液:Gibco 的 PBS,pH 7.4,货号10010-15 或 10010-023,添加了 0.1% BSA。
- 推荐的培养基:Gibco 的 RPMI 1640 或含 10%
FCS 的 DMEM,在 CO2 环境中培养。
Dynabeads 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads。
- 在小瓶中重悬 Dynabeads。
- 将所需体积的 Dynabeads 转移至试管中。
- 加入相同体积或至少 1 mL 的分离缓冲液并混合。
- 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
- 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads 初始体积相同的分离缓冲液中重悬洗过的 Dynabeads。
2.2 样本制备
小鼠细胞通常从脾脏、胸腺或淋巴结中获得,但也可使用其他来源。
有关推荐的样本制备程序,请访问 www.lifetechnologies.com/cellisolation 并点击我们的快速链接。
重要提示
- 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在管底。
- 孵育 Dynabeads 和细胞时,请将温度保持在 2-8°C,以尽量减少吞噬活性和其他代谢过程。
- 请遵循推荐的体积和孵育时间。
- 对于每 mL 细胞样本,切勿使用少于 25 μL 的 Dynabeads。
- 移液时,避免出现气泡。
表1:每 1 mL 样本加入的 Dynabeads 体积。可以根据需要增加体积。
阳性 分离 | 去除 | |
---|---|---|
样本体积 (高达 1 x 107 个细胞/mL) | 1 mL | 1 mL |
Dynabeads 体积 | 25 μL | 50 μL |
每份产品处理的 细胞总数 | 2 x 109 | 1 x 109 |
2.3 去除或阳性分离 B 阳性小鼠细胞
- 将适当体积的 Dynabeads 加入制备的样本中(有关体积,请参阅表1)。
- 在 2-8°C 下孵育20分钟(阳性分离)或30分钟(去除),同时轻轻倾斜和旋转试管。
- 将试管放入磁铁2分钟。
- 如需去除,将上清液转移至新试管中,待进一步使用。
- 如需阳性分离,丢弃上清液并洗涤微珠结合细胞3次(洗涤方法:在分离缓冲液中重悬至原样本体积),然后使用磁铁进行分离。对于分子研究,在细胞仍附着到微珠时进行裂解,并将上清液转移至新试管中以进一步分离核酸、蛋白或进行其他亚细胞分离。
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
材料描述
Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2) 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了单克隆抗体。该单克隆抗体对所有常见小鼠品系的外周小鼠 T 细胞、胸腺细胞和上皮内 T 淋巴细胞上表达的 Thy 1.2 抗原具有特异性。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
材料描述
Dynabeads 小鼠 pan T (Thy 1.2) 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了单克隆抗体。该单克隆抗体对所有常见小鼠品系的外周小鼠 T 细胞、胸腺细胞和上皮内 T 淋巴细胞上表达的 Thy 1.2 抗原具有特异性。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
- 1.Xu Z et al (2004) Mechanisms of peritoneal B-1A cells accumulation induced by murine lupus susceptibility locus Sle2.J. Immunol.173:6050-6058.
- 2.Yazawa N et al (2003) CD19 regulates innate immunity by the toll-like receptor RP105 signaling in B lymphocytes.Blood 102:1374-1380.
- 3.Poe J et al (2004) Severely impaired B lymphocyte proliferation, survival and induction of the c-Myc: Cullin 1 ubiquitin ligase pathway resulting from CD22 deficiency on the C57BL/5 genetic background.J. Immunol.172: 2100-2110.
- 4.Metwali A et al (2004) Cutting Edge: Hemokinin has Substance P-like function and expression in inflammation.J.Immunol.172:6528-6532.
114.43D.indd 版本002 2008年12月2日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。