高效液相色谱
Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 标准双系统为您提高分析信息产出提供了多种选择,并且仍然可以作为常规单通道系统来使用。本款双系统让配置在线 SPE、正交、并联或串联分离、反向梯度操作和快速应用转换变得简单。利用本系统两台完全集成化、独立运行的梯度泵和智能柱交换功能,您可以对您的系统进行配置,以最大限度提高通量、分辨率或灵敏度。
了解有关 HPLC 和 UHPLC 的历史和基础知识
气相色谱&气质联用仪
您知道大部分气相色谱仪仍在沿用50年前的技术吗?Thermo Fisher Scientific是采用21世纪创新性获奖技术的模块化气相色谱仪(GC)。
无论您的研究领域是食品、药物、石油化工、环境或其他,我们均能提供满足您需求的GC、GC-MS 或 GC-MS/MS 系统提供创新的分析技术。我们所拥有的气相色谱、单四极杆和三重四极杆中的 GC 系统,均可配置特有的模块化检测器和进样口,以确保您前所未有的分析灵活性。
灵活的模块化设计,更好的满足您的不同需求
Triplus 500顶空自动进样器 | ![]() | 可使得对挥发性有机物的测定地更加自动和快速。TriPlus 500气相色谱顶空自动进样器有助于节省分析时间并降低分析成本。 该自动进样器基于阀 - 定量环采样技术,可确保超乎寻常的数据品质并完全符合法规。 |
RSH多功能自动化化进样器 | ![]() | 该自动进样器的高级样品处理系统具备自动液体进样、静态顶空、液体/顶空和固相微萃取(SPME)取样和进样功能,可提高实验室生产率。 |
即时连接分流/不分流(SSL)进样器 | ![]() |
|
即时连接分流/不分流 (SSL) 反冲进样器 | ![]() |
|
即时连接-氦气节省分流/不分流(SSL) 进样器 | ![]() |
|
即时连接程控升温汽化(PTV)进样器 | ![]() |
|
即时连接程控升温汽化(PTV)反冲进样器 | ![]() |
|
即时连接冷柱上进样器 |
| |
即时连接型气体采样阀 (GSV) | ![]() |
|
即时连接型火焰离子化检测器 (FID) | ![]() | 在宽广的线性动态范围内实现对有机化合物极为灵敏的检测。 |
即时连接型电子捕获检测器 (ECD) | ![]() | 使用该即时连接 ECD,为痕量级检测和带负电官能团的化合物(如卤烃等)检测提供出色的选择性和灵敏度。 |
即时连接型火焰光度检测器 (FPD) | ![]() | 为含硫或磷有机化合物的测定带来卓越的选择性和灵敏度。 |
即时连接型氮磷检测器 (NPD) | ![]() | 为含氮或磷有机化合物的测定带来卓越的选择性和灵敏度。 |
即时连接型脉冲放电检测器 (PDD) | ![]() | PDD 是一款现代化、高效的解决方案,用于测定氧气等高纯度气体中的杂质。可将亚稳态氦气分子用作电离源。 |
即时连接型热导检测器 (TCD) | ![]() | 使用用于 TRACE™ 1300 GC 系列的 Thermo Scientific™ 即时连接热导检测器 (TCD),实现卓越的热稳定性和极快速的响应。 |
辅助柱温箱 | ![]() |
|
低温进样器/柱温箱 |
| |
Silflow微流体装置 |
| |
GC气体过滤器 | ![]() |
|
ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统 | ![]() | 选择 Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统,以获得久经考验的性能和分析效率。 该 GC-MS 系统尤其适用于希望实现不间断分析的高通量实验室。 |
TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统 | ![]() | Thermo Scientific™ TSQ™ 三重四极杆 GC-MS/MS 系统是高通量分析实验室对目标化合物进行灵敏、特异性定量分析的黄金标准。 这些系统拥有多种监测和扫描模式以及 Thermo Scientific™ DynaMax™ XR 检测系统。 系统配有 Thermo Scientific™ TRACE 1300 GC 或 TRACE 1310 GC 气相色谱仪。 |
Exactive GC Orbitrap MS 系统 | ![]() | 通过采用高分辨率精确质量(HR/AM)分析,加深了样品分析的新领域。Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS 系统是一款易于使用的专业 GC-MS,无论针对目标物分析还是非目标物分析,均可提供前所未有的高灵敏度、高通量分析性能,并针对最终样品分析工作流程提供高置信度的定性定量结果。 |
Q Exactive GC Orbitrap MS 系统 | ![]() | 首次结合高分辨气相色谱(GC)和高分辨/精确质量数(HRAM)Orbitrap 质谱仪为您的实验室服务。Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 系统可在一次分析中提供全面的样品表征,确保在化合物发现、鉴定和定量分析方面获得最高置信度。该系统不仅具有和三重四极杆 GC-MS 媲美的定量能力,而且具有高精度、全扫描 HRAM 功能。而这两种功能只有结合 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 技术时才能同时提供。 |
DFS 扇形磁场 GC-HRMS | ![]() | 使用 Thermo Scientific™ DFS™ 扇形磁场 GC-HRMS 系统对二噁英和持久性有机污染物 (POP) 进行分析,可达到卓越的灵敏度。拥有双聚焦系统的 DFS GC-HRMS 可为目标化合物分析提供无与伦比的质谱分析性能。注入至色谱柱的 TCDD 数量低至 20fg,这可为您带来优异的信噪比(大于 200:1)。DFS GC-HRMS 是我们 50 年来致力于扇形磁场质谱仪开发的经验结晶,拥有您实现具体应用所需的各种功能。 |
Triplus 500顶空自动进样器 | ![]() | 可使得对挥发性有机物的测定地更加自动和快速。TriPlus 500气相色谱顶空自动进样器有助于节省分析时间并降低分析成本。 该自动进样器基于阀 - 定量环采样技术,可确保超乎寻常的数据品质并完全符合法规。 |
RSH多功能自动化化进样器 | ![]() | 该自动进样器的高级样品处理系统具备自动液体进样、静态顶空、液体/顶空和固相微萃取(SPME)取样和进样功能,可提高实验室生产率。 |
即时连接分流/不分流(SSL)进样器 | ![]() |
|
即时连接分流/不分流 (SSL) 反冲进样器 | ![]() |
|
即时连接-氦气节省分流/不分流(SSL) 进样器 | ![]() |
|
即时连接程控升温汽化(PTV)进样器 | ![]() |
|
即时连接程控升温汽化(PTV)反冲进样器 | ![]() |
|
即时连接冷柱上进样器 |
| |
即时连接型气体采样阀 (GSV) | ![]() |
|
即时连接型火焰离子化检测器 (FID) | ![]() | 在宽广的线性动态范围内实现对有机化合物极为灵敏的检测。 |
即时连接型电子捕获检测器 (ECD) | ![]() | 使用该即时连接 ECD,为痕量级检测和带负电官能团的化合物(如卤烃等)检测提供出色的选择性和灵敏度。 |
即时连接型火焰光度检测器 (FPD) | ![]() | 为含硫或磷有机化合物的测定带来卓越的选择性和灵敏度。 |
即时连接型氮磷检测器 (NPD) | ![]() | 为含氮或磷有机化合物的测定带来卓越的选择性和灵敏度。 |
即时连接型脉冲放电检测器 (PDD) | ![]() | PDD 是一款现代化、高效的解决方案,用于测定氧气等高纯度气体中的杂质。可将亚稳态氦气分子用作电离源。 |
即时连接型热导检测器 (TCD) | ![]() | 使用用于 TRACE™ 1300 GC 系列的 Thermo Scientific™ 即时连接热导检测器 (TCD),实现卓越的热稳定性和极快速的响应。 |
辅助柱温箱 | ![]() |
|
低温进样器/柱温箱 |
| |
Silflow微流体装置 |
| |
GC气体过滤器 | ![]() |
|
ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统 | ![]() | 选择 Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统,以获得久经考验的性能和分析效率。 该 GC-MS 系统尤其适用于希望实现不间断分析的高通量实验室。 |
TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统 | ![]() | Thermo Scientific™ TSQ™ 三重四极杆 GC-MS/MS 系统是高通量分析实验室对目标化合物进行灵敏、特异性定量分析的黄金标准。 这些系统拥有多种监测和扫描模式以及 Thermo Scientific™ DynaMax™ XR 检测系统。 系统配有 Thermo Scientific™ TRACE 1300 GC 或 TRACE 1310 GC 气相色谱仪。 |
Exactive GC Orbitrap MS 系统 | ![]() | 通过采用高分辨率精确质量(HR/AM)分析,加深了样品分析的新领域。Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS 系统是一款易于使用的专业 GC-MS,无论针对目标物分析还是非目标物分析,均可提供前所未有的高灵敏度、高通量分析性能,并针对最终样品分析工作流程提供高置信度的定性定量结果。 |
Q Exactive GC Orbitrap MS 系统 | ![]() | 首次结合高分辨气相色谱(GC)和高分辨/精确质量数(HRAM)Orbitrap 质谱仪为您的实验室服务。Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS 系统可在一次分析中提供全面的样品表征,确保在化合物发现、鉴定和定量分析方面获得最高置信度。该系统不仅具有和三重四极杆 GC-MS 媲美的定量能力,而且具有高精度、全扫描 HRAM 功能。而这两种功能只有结合 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 技术时才能同时提供。 |
DFS 扇形磁场 GC-HRMS | ![]() | 使用 Thermo Scientific™ DFS™ 扇形磁场 GC-HRMS 系统对二噁英和持久性有机污染物 (POP) 进行分析,可达到卓越的灵敏度。拥有双聚焦系统的 DFS GC-HRMS 可为目标化合物分析提供无与伦比的质谱分析性能。注入至色谱柱的 TCDD 数量低至 20fg,这可为您带来优异的信噪比(大于 200:1)。DFS GC-HRMS 是我们 50 年来致力于扇形磁场质谱仪开发的经验结晶,拥有您实现具体应用所需的各种功能。 |
原子吸收及ICP、ICPMS
赛默飞提供全面的元素分析解决方案,从单元素到多元素分析,检测限从ppm到ppq,是低消耗、高产出的系统,为您提供无可匹敌的易用性和灵活性,同时节省空间,减少气体消耗,让您的元素分析工作一步到位,我们通过痕量元素分析仪器平台开发出了突破性的分析技术。
三重四极杆液质联用
具有40年历史的三重四极杆技术帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子类型、样品类型还是用户专业知识,都能提供绝对可靠的分析数据。
TSQ Altis™三重四级杆质谱仪
使用Thermo Scientific™TSQ Altis™三重四极杆质谱仪,解决目标物定量工作中最严格的分析挑战。应用改进的主动离子管控(AIM™)技术、分段四极杆、增强型双模电子倍增器和高通量离子传输管,TSQ Altis MS可为复杂基质中所有分子类型的分析实现极高的灵敏度和前所未有的稳定性。
TSQ Quantis™三重四级杆质谱仪
轻松解答实验室目标物定量工作流程中的关键分析挑战。Thermo Scientific™TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪采用分段四极杆、更快的杆驱动器和增强型双模电子倍增器,为常规分析和每个用户提供前所未有的稳定性和最佳的灵敏度。
TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪
Thermo Scientific™TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪以其可靠性和耐用性提高了目标定量实验室的分析效率。该系统能够可靠地解答每个样品更为复杂的问题,同时取得可重现的结果,这使得其更容易满足当今的需求。