Search Thermo Fisher Scientific
对于有机物分析,液相色谱及液质联用技术是目前最为常用的方法。但是,对于复杂样品分析,我们希望能看清更多的样品信息,让隐藏在样品中的信息无所遁形,同时可以更快更有效的提高我们的分析效率。
赛默飞拥有完整的液相色谱及液质联用产品线,助您多层次全面剖析有机物。
在液相色谱分离时,由于样品基质的复杂性,一个色谱峰中通常会包含多个成分,造成样品信息的损失。
赛默飞双三元液相技术将两个三元梯度泵头整合于一个模块中,利于开发各种高级应用,可提高样品分析通量,简化前处理,深度成分剖析,以及 “一法多用”的方法拓展。
(1) 全二维液相色谱分离
赛默飞双三元液相色谱可实现全自动二维液相色谱分离,对复杂样品真正做到条分缕析,进一步挖掘复杂样品中的信息。
刺五加水提物全二维液相色谱图
(2)简化处理,提高通量
赛默飞双三元液相色谱还可实现在线固相萃取、在线除盐等前处理,以及在一台液相上实现串联与并联,简化前处理工作并提高分析通量。
面对日益增多的样品量,分析工作者对检测的需求从常规分析监测逐渐趋向高通量分析、高效率分离的过程,液相色谱逐渐从HPLC向UHPLC时代过渡。
Vanquish系列液相色谱具有诸多优势技术,容量高达8832个样品,全面提升样品分析的通量与效率。帮助科学工作者在每天完成更多样品的检测。
Vanquish不仅解决了样品容量的后顾之忧,其优异的UHPLC性能兼容1500bar的系统耐压及全程生物兼容流路,在不损失分离效率的同时,大大缩短分析时间,提高分析效率。
样品分析是无止境的,难度在逐渐增大,Vanquish系列液相色谱协助分析工作者高效、智能的完成合规性色谱检测。
在液相色谱分离时,由于样品基质的复杂性,一个色谱峰中通常会包含多个成分,造成样品信息的损失。
赛默飞双三元液相技术将两个三元梯度泵头整合于一个模块中,利于开发各种高级应用,可提高样品分析通量,简化前处理,深度成分剖析,以及 “一法多用”的方法拓展。
(1) 全二维液相色谱分离
赛默飞双三元液相色谱可实现全自动二维液相色谱分离,对复杂样品真正做到条分缕析,进一步挖掘复杂样品中的信息。
刺五加水提物全二维液相色谱图
(2)简化处理,提高通量
赛默飞双三元液相色谱还可实现在线固相萃取、在线除盐等前处理,以及在一台液相上实现串联与并联,简化前处理工作并提高分析通量。
面对日益增多的样品量,分析工作者对检测的需求从常规分析监测逐渐趋向高通量分析、高效率分离的过程,液相色谱逐渐从HPLC向UHPLC时代过渡。
Vanquish系列液相色谱具有诸多优势技术,容量高达8832个样品,全面提升样品分析的通量与效率。帮助科学工作者在每天完成更多样品的检测。
Vanquish不仅解决了样品容量的后顾之忧,其优异的UHPLC性能兼容1500bar的系统耐压及全程生物兼容流路,在不损失分离效率的同时,大大缩短分析时间,提高分析效率。
样品分析是无止境的,难度在逐渐增大,Vanquish系列液相色谱协助分析工作者高效、智能的完成合规性色谱检测。
在复杂基质样品中,基质干扰会造成有效信息的缺失,影响更多的科学发现。
Orbitrap高分辨质谱具有超高分辨率、高质量精度、高灵敏度等优点,可以帮助科学工作者解锁复杂样品中的更多信息。与二维色谱联用也可以帮助科学工作者在多维水平上有更多新的科学发现。
Orbitrap高分辨质谱提供的高分辨率可以解锁质谱分辨率低时所掩盖的成分信息。如在高达50万分辨率下,可以发现原本在噻吗洛尔中隐藏的乙基苯酰芽子碱信息。
高分辨率也可以解锁精细同位素信息。如在Orbitrap 1百万超高分辨率下,所获取的精细同位素结构作为一种指纹,可以用于选择C/O比率在1.5到3之间的化合物。结合Compound Discoverer软件的特有功能,在含有超过4000种化合物的橙汁基质中快速筛选鉴定出128种类黄酮化合物。
对于化合物的结构解析,尤其是未知化合物,需要更多的质谱碎片信息来进行推测。
赛默飞离子阱技术可以做多级质谱,结合不同的碎裂方式(如CID、HCD、ETD、EThcD、UVPD等)提供的不同结构碎片信息,从而实现化合物结构多层次的全面剖析。
多级质谱结合不同碎裂方式使用最大限度地获得未知物的结构信息
查尔酮通过UVPD获得HCD额外的碎片结构信息
在复杂基质样品中,基质干扰会造成有效信息的缺失,影响更多的科学发现。
Orbitrap高分辨质谱具有超高分辨率、高质量精度、高灵敏度等优点,可以帮助科学工作者解锁复杂样品中的更多信息。与二维色谱联用也可以帮助科学工作者在多维水平上有更多新的科学发现。
Orbitrap高分辨质谱提供的高分辨率可以解锁质谱分辨率低时所掩盖的成分信息。如在高达50万分辨率下,可以发现原本在噻吗洛尔中隐藏的乙基苯酰芽子碱信息。
高分辨率也可以解锁精细同位素信息。如在Orbitrap 1百万超高分辨率下,所获取的精细同位素结构作为一种指纹,可以用于选择C/O比率在1.5到3之间的化合物。结合Compound Discoverer软件的特有功能,在含有超过4000种化合物的橙汁基质中快速筛选鉴定出128种类黄酮化合物。
对于化合物的结构解析,尤其是未知化合物,需要更多的质谱碎片信息来进行推测。
赛默飞离子阱技术可以做多级质谱,结合不同的碎裂方式(如CID、HCD、ETD、EThcD、UVPD等)提供的不同结构碎片信息,从而实现化合物结构多层次的全面剖析。
多级质谱结合不同碎裂方式使用最大限度地获得未知物的结构信息
查尔酮通过UVPD获得HCD额外的碎片结构信息