样品中的元素及同位素信息,可以帮助我们从不同的层面了解样品隐含的信息,但我们在分析过程中同样会遇到受复杂基质中元素及同位素干扰等问题。
赛默飞拥有完整的元素及同位素分析产品线,并且可以和其它技术联用扩展应用,助您探秘元素及同位素。
在进行复杂样品中痕量元素分析时,经常会受到其它离子的干扰。三重四极杆ICP-MS不但可以实现单四极杆ICP-MS的功能,灵活的工作模式还可以高效消除干扰,确保结果的准确性。
下图为利用三重四极杆ICPMS技术进行血液中As分析时,去除干扰过程的示意图。
ICPMS能灵活的和各类分离、进样系统搭配。利用变色龙嵌入软件,甚至可以反控市面上大多数主流分离产品。常用的联用如HPLC、IC、GC,另外还有进行气体分离分析的GED(气体导入装置)联用分析、激光剥蚀联用进行样品的原位分析、场流分离联用分析等。
LA-ICP-MS技术即激光剥蚀进样(laser ablation,LA)与ICP-MS联机的分析技术,可用于固体样品的直接分析。将固体样品置于封闭的样品槽中,经过聚焦的高能量激光透过石英窗照射在样品上,局部样品受热气化挥发再被质谱仪检测。
目前该技术已被用于地质、环境、刑侦、生命科学等领域。例如脑切片不同层面上的特殊元素含量,Al对老年痴呆的影响在脑切片不同位置上的含量趋势等研究。
下图为利用LA-ICP-MS技术,对小麦胚芽切片进行痕量元素分析。
FFF(场流分离)是一种基于流动的分离方法,像色谱法一样,典型的场流分离运行过程中,被分离样本是以窄样品带的形式或脉动液流的形式被注入分离流道。其与ICP-MS联用,可以用于纳米颗粒等的研究。
LA-ICP-MS技术即激光剥蚀进样(laser ablation,LA)与ICP-MS联机的分析技术,可用于固体样品的直接分析。将固体样品置于封闭的样品槽中,经过聚焦的高能量激光透过石英窗照射在样品上,局部样品受热气化挥发再被质谱仪检测。
目前该技术已被用于地质、环境、刑侦、生命科学等领域。例如脑切片不同层面上的特殊元素含量,Al对老年痴呆的影响在脑切片不同位置上的含量趋势等研究。
下图为利用LA-ICP-MS技术,对小麦胚芽切片进行痕量元素分析。
FFF(场流分离)是一种基于流动的分离方法,像色谱法一样,典型的场流分离运行过程中,被分离样本是以窄样品带的形式或脉动液流的形式被注入分离流道。其与ICP-MS联用,可以用于纳米颗粒等的研究。
赛默飞同位素比质谱仪可在同位素比测量中表现出卓越的准确度和灵敏度,从样品中获得诸如来源、历史和时间的独特信息。
Delta V Advantage IRMS系统具有卓越的线性度、灵敏度和稳定性,应用广泛,从使用 EA-IRMS进行蜂蜜掺假检测到使用GC-IRMS分析土壤中PAH的δ13C 均可使用。253 Ultra高分辨率同位素比质谱仪可以获得高达40000的分辨率,革新了分子的特殊位点测量和Clumped同位素比分析,可直接得到分子形成条件的信息,了解分子转运、储存和降解的方式,有助于在气候研究、生物化学、法医学、石油和天然气勘探领域获得新发现。
下图为土壤-植被-大气系统水-同位素的分馏特征。在自然界中,大气中的H2O和CO2都会发生同位素分馏,而C、H、O这三种稳定同位素能记录时间和空间上的生态学过程和变化,并指示关键生态过程的存在极其程度。因此可以利用稳定同位素来记录生态过程的循环变化过程、追溯来源等等。