中心法则告诉我们,基因水平信息反映的是疾病发生 的概率(即可能性),而蛋白质、代谢物作为生命活 动的最终执行者,其状态的改变更为直接地反映了疾 病的发生、发展状况。事实上,大部分的疾病标志物 都是蛋白质或代谢物,相比于基因来说,蛋白质及代 谢物更适合作为一种动态指标,精准地发现与诊断疾 病(图1)。但是目前,疾病标志物,尤其是肿瘤标 志物单一、特异性差、灵敏度低的现实,让疾病,尤 其是癌症,成为悬在每个人头顶上的达摩克利斯之剑, 时刻威胁着人们的生命健康。
疾病标志物从发现到应用分为三个阶段:高通量发现 (小规模样本中发现大量潜在标志物)、到初步验证(中 等规模样本验证出较为可靠的标志物)、再到大规模 确证(大规模样本确证获得最可靠的标志物)并临床 应用。Orbitrap 超高分辨质谱是疾病标志物从发现到 应用全流程的有效工具和必由之路(图2)。
图1. 中心法则与疾病标志物
图2. 基于Orbitrap 的疾病标志物从发现到确证全流程
疾病标志物发现及应用
案例:抗菌事业新突破,感染致病菌标志物规模化发现及应用
方法1 蛋白质组学技术+AI 算法
本研究采用Orbitrap 超高分辨质谱仪方法,结合DIA 采集模式以及机器学习模型,对接种致病菌的尿液样本进行鉴定,确定每种 菌特异的标志肽段。然后利用这些标志肽段在组成未知的尿液样本中进行靶向蛋白质组学鉴定致病菌。通过这种方法,共建立了 15 种尿道感染致病菌的肽段标志物。这15 种致病菌覆盖了84% 以上的尿道感染病例,是最常见的几种致病菌。利用赛默飞质谱 同平台互通优势,迅速将PRM 的特征肽段结果转化到三重四极杆质谱(TSQ Alits)用于临床微生物鉴定。根据肽段标志物的种类 和丰度,可以在4 小时之内实现对尿液样本的快速鉴定,判断其致病菌的类型。
方法1 蛋白质组学技术+AI 算法
本研究采用Orbitrap 超高分辨质谱仪方法,结合DIA 采集模式以及机器学习模型,对接种致病菌的尿液样本进行鉴定,确定每种 菌特异的标志肽段。然后利用这些标志肽段在组成未知的尿液样本中进行靶向蛋白质组学鉴定致病菌。通过这种方法,共建立了 15 种尿道感染致病菌的肽段标志物。这15 种致病菌覆盖了84% 以上的尿道感染病例,是最常见的几种致病菌。利用赛默飞质谱 同平台互通优势,迅速将PRM 的特征肽段结果转化到三重四极杆质谱(TSQ Alits)用于临床微生物鉴定。根据肽段标志物的种类 和丰度,可以在4 小时之内实现对尿液样本的快速鉴定,判断其致病菌的类型。
疾病标志物液体活检
2 “质谱笔“快速肿瘤组织定位
组织病理学诊断的传统方法是劳动和时间密集型的,可能延迟诊断和治疗过程中的决策。本研究开发一种用于快速和非破坏性诊 断人类癌症组织的自动化和生物相容性手持质谱设备的发展——“MasSpec Pen“,能够控制并自动将离散的水滴输送到组织表面, 从而有效提取生物分子。
利用MasSpec Pen 对20 个人类癌症组织切片和253 个人类患者组织样本进行体外分子分析,其中包括来自乳腺、肺、甲状腺和 卵巢的正常组织和癌组织。获得的多种潜在的癌症生物标志物,如代谢物、脂质和蛋白质。统计分析表明该方案可以达到高灵敏 度(96.4%) 的癌症预测,特异性(96.2%),准确性(96.3%),以及预测良性和恶性甲状腺肿瘤和肺癌的不同组织学亚型。值得注意的是, 装置可以准确诊断肿瘤边缘区混合的组织学成分。最后,证明MasSpec Pen 适用于在体内进行肿瘤小鼠模型手术时的癌症诊断, 不会对动物造成任何可见的组织损伤或压力。研究结果证明,MasSpec Pen 有可能作为一种临床和术中技术用于体内外癌症诊断。
3 呼吸之间,疾病防控早发现
英国癌症研究院利用如上的全流程分析平台从肺癌患者 的呼吸气中寻找潜在的生物标记物,开始了他们的临床 研究。利用热脱附-GC-Orbitrap/MS 分析平台,从上千 个色谱峰中,寻找潜在的生物标记物,并实现其准确的 定性与定量分析。研究发现,2,5- 二甲基呋喃化合物在 呼吸气中的含量与吸烟行为有极高的相关性。
2 “质谱笔“快速肿瘤组织定位
组织病理学诊断的传统方法是劳动和时间密集型的,可能延迟诊断和治疗过程中的决策。本研究开发一种用于快速和非破坏性诊 断人类癌症组织的自动化和生物相容性手持质谱设备的发展——“MasSpec Pen“,能够控制并自动将离散的水滴输送到组织表面, 从而有效提取生物分子。
利用MasSpec Pen 对20 个人类癌症组织切片和253 个人类患者组织样本进行体外分子分析,其中包括来自乳腺、肺、甲状腺和 卵巢的正常组织和癌组织。获得的多种潜在的癌症生物标志物,如代谢物、脂质和蛋白质。统计分析表明该方案可以达到高灵敏 度(96.4%) 的癌症预测,特异性(96.2%),准确性(96.3%),以及预测良性和恶性甲状腺肿瘤和肺癌的不同组织学亚型。值得注意的是, 装置可以准确诊断肿瘤边缘区混合的组织学成分。最后,证明MasSpec Pen 适用于在体内进行肿瘤小鼠模型手术时的癌症诊断, 不会对动物造成任何可见的组织损伤或压力。研究结果证明,MasSpec Pen 有可能作为一种临床和术中技术用于体内外癌症诊断。
3 呼吸之间,疾病防控早发现
英国癌症研究院利用如上的全流程分析平台从肺癌患者 的呼吸气中寻找潜在的生物标记物,开始了他们的临床 研究。利用热脱附-GC-Orbitrap/MS 分析平台,从上千 个色谱峰中,寻找潜在的生物标记物,并实现其准确的 定性与定量分析。研究发现,2,5- 二甲基呋喃化合物在 呼吸气中的含量与吸烟行为有极高的相关性。
赛默飞Orbitrap 技术
助力疾病标志物发现到临床应用全过程
网络讲座视频
蛋白质组学向临床诊断的转化
Dr. Eleftherios P. Diamandis, MD, PhD, FRCP(C) with Mount Sinai Hospital, Dept. of Pathology & Laboratory Medicine & the Lunefel-Tanenbaum Research Institute
生命科学质谱在精准医疗中的应用
唐家澍 博士,应用工程师,生命科学质谱,赛默飞世尔科技
参考文献
- Multiplexed, Quantitative Workflow for Sensitive Biomarker Discovery in Plasma Yields Novel Candidates for Early Myocardial Injury (Molecular & Cellular Proteomics, 2015, 14: 2375)(血液 – 心肌损伤早期诊断)
- Identification of a Three-Biomarker Panel in Urine for Early Detection of Pancreatic Adenocarcinoma (Clin Cancer Res, 2015, 21: 3512)(尿液 – 胰腺癌早期诊断)
- Advancing Urinary Protein Biomarker Discovery by Data-Independent Acquisition on a Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (J Proteome Res, 2015, 14: 4752)(尿液)
- Proteomic workflow for analysis of archival formalin-fixed and paraffin-embedded clinical samples to a depth of 10 000 proteins (Proteomics Clin Appl, 2013, 7: 225)(石蜡包埋)