Search Thermo Fisher Scientific
实验时遇到困难?
我们致力于成就您的成功。话不多说。查看我们针对常见问题场景的专家建议。
浏览以下相关问题:
实验新手?
访问我们的
台盼蓝染料接触光线后可能会降解,这些污染物可能会促进形成沉淀。经过冷藏或冷冻后,台盼蓝也可能形成橙/红纤维状聚合物。
很遗憾,这个问题没有确切的答案。非细胞透过染料的吸收速率取决于细胞类型、健康状态、营养物、吞食活力等。
可以。alamarBlue™试剂经过多次冻/融仍可保持稳定。使用之前,务必在37°C下水浴加热并混合均匀,确保溶液均质。
室温条件下(~22°C),试剂至多可稳定保存12个月。
由于指示剂是一种多组分溶液,我们建议将冷冻的alamarBlue™试剂加热至37°C,并振荡或漩涡,确保所有的组分都溶于溶液中。
试剂遇光可能会分解。务必在避光条件下储存alamarBlue™试剂,且不要长时间将试剂直接暴露于光照下。
我们建议增加细胞在alamarBlue™试剂下的孵育时间,更改仪器的增益或电压设置,检查仪器的滤光片/波长设置。务必在实验设计时安排一个阳性对照(未处理的活细胞)组。
请缩短孵育时间和/或减少实验所用的细胞数量。
可能的原因之一是您的alamarBlue™试剂中的染料已经沉淀,导致染料浓度变化。这种情况下,应将试剂加热至37°C,然后振荡或漩涡,确保所有的组分都溶于溶液中。另一个原因是移液问题。请确保你的移液器经过校准且吸液前枪头固定牢固。
可以。PrestoBlue™试剂经过多次冻融之后仍可保持稳定。使用之前,请务必在37°C下水浴加热至并混合均匀,确保溶液均一。
在室温条件下(~22°C),试剂最多可稳定储存12个月。
由于指示剂是一种多组分溶液,我们建议将冷冻的PrestoBlue™试剂加热至37°C,振荡或漩涡,确保所有组分都溶于溶液中。
试剂遇光可能分解。务必在避光条件下储存PrestoBlue™试剂,且不要长时间将试剂直接暴露于光照下。
我们建议增加细胞在PrestoBlue™试剂中的孵育时间,更改仪器的增益或电压设置,检查仪器的过滤器/波长设置。务必在实验设计时安排一个阳性对照(活细胞)组。
请缩短孵育时间和/或减少实验所用的细胞数量。
可能的原因之一是您的PrestoBlue™试剂中的染料已经沉淀,导致染料浓度变化。这种情况下,应将试剂加热至37°C,然后振荡或漩涡,确保所有的组分都溶于溶液中。另一个原因是移液问题。请确保你的移液器经过校准且吸液前枪头固定牢固。
以下为有助于实现均一染色,明亮、清晰的亲代增殖峰的建议:
我们提供小份的CellTrace™试剂,强烈建议您丢弃任何未用的DMSO染料储液。CellTrace™试剂有乙酰酯基团,可以覆盖染料的电荷使得它们可以透过细胞,并且琥珀酰亚胺酯胺反应分子允许共价结合到细胞组件,可长时间滞留。如果储存环境中中含有水,乙酰酯和琥珀酰亚胺酯都易于水解。DMSO是吸水性的,因此极易从大气中吸收水。如果您必须要储存自己的染料储备液,需要使用高质量的无水DMSO储液(且不能经常打开),并将小瓶密封放置于密封的含有干燥剂的地方,尽可能保持DMSO/染料储液干燥。
click反应在叠氮化物和炔烃类间是非常有选择性的。生物体系不可能有其他副反应。任何非特异性本底都是由于染料和多种细胞组件的非共价结合造成的。在click反应后,Select FX™信号增强剂在减少染料非特异性电荷连接方面的作用失效;我们不推荐将其与Click-iT™检测试剂一同使用。减少本底干扰的最佳方法是增加BSA洗涤的次数。您应始终在同等的处理和检测条件下做无染料或无click反应对照,以证实本底确系染料而非自发荧光所致。此外,您还可在无EdU 或无-EU,仅含溶剂的对照样本上进行完整的click反应,验证click反应信号的特异性。
click反应中的铜离子使得DNA少量变性(虽然没有BrdU检测所需要的程度),这会影响到包括DAPI和Hoechst™染色剂在内的DNA染料的结合亲和力。这种影响只会在传统的EdU试剂盒中出现,而Click-iT™ Plus EdU试剂盒由于采用的铜离子浓度低,不会出现这种现象。
使用胰蛋白酶消化或机械刮擦细胞暂时破坏质膜,使得膜联蛋白V结合到细胞膜胞内面上的磷脂酰丝氨酸,导致假阳性染色。胰蛋白酶消化/机械刮擦后,让细胞在最佳的细胞培养条件和培养基中复苏约30分钟,从而在染色前恢复细胞膜完整性。对于轻微粘连细胞系,例如HeLa和NIH 3T3,还可使用无酶处理方法,例如使用Gibco™ 细胞溶解缓冲液(货号13151014)
click反应在叠氮化物和炔烃类间极具选择性。生物体系不可能有其他副反应。任何非特异性背景都是由于染料和多种细胞内组分的非共价连接。Select FX™信号增强剂在click反应后减少染料的电荷为基础的非特异性连接方面效果不明显;我们不推荐将其与Click-iT™检测试剂一同使用。最佳的减少背景的方法是增加BSA清洗的次数。你应该在同样的过程和检测条件下做无染料或无click反应对照,以证实背景确实是由于染料而不是自发荧光。你同时应该在无TdT酶的对照样品进行完整的click反应来证实click反应信号的特异性。
仅供研究使用。不可用于诊断操作。