查找有价值的信息。
我们总结了一系列要点提示和技巧并建立了一个详细的知识库,以满足您的各类科研需求,助您优化试验,获得最理想的结果。
浏览下列相关问题答疑:
实验遇到问题了吗?请访问我们的
概述
许多对哺乳动物细胞使用的染料也可以用于细菌。例如,CellROX™ Deep Red试剂经证实可以用于检测B. subtilis的活性氧(见参考文献)。如果您对某一特定染料有兴趣但不知道它对您的细菌是否有效,最佳途径是通过文献检索的方式查看它是否已经过试验。如果没有,则可能需要您亲自测试。
这里有几种办法。我们有两种荧光试剂盒可用于细菌计数:Live/Dead™ BacLight™ Bacterial Viability and Counting Kit(货号L34856);Bacteria Counting kit, for flow cytometry(货号B7277)。另一个选择是Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit(货号F13839)。
我们提供一系列的食品和水检测试剂盒,包括用于E. coli, Salmonella, Listeria, Cryptosporidium和Giardia检测的试剂盒解决方案。请访问我们的网址并浏览应用科学条目下的食品安全和动物健康应用领域的信息。
Dynabeads™ 磁珠微生物富集产品具有下列优势:
- 实验方案简单
- 经济实惠
- 可稳定储存
- 易于质控
- 高灵敏度
- 节约时间(对于加工食品中的Salmonella,由于免疫磁性分析(IMS)代替了传统的选择性富集的方法,该检测比标准方法快了24小时;同时由于已经获得了分离的菌落,也节约了确认步骤的时间)
血小板细胞没有DNA,而细菌含有DNA。因此,细胞通透型DNA染料会优先染色细菌而不染色血小板。我们建议使用Hoechst™ 33342染料。
仅限研究用途,不可用于诊断操作。