Search Thermo Fisher Scientific
We are dedicated to your success. Get back on track. View our expert recommendations for commonly encountered problem scenarios.
View the relevant questions below:
Beginning your experiment? Visit our
一种可能的解释为蛋白质样品在电泳完毕之前发生再氧化。在Tricine系统中,还原型样品倾向于发生氧化。加入更多的还原剂并不能解决这个问题。一种方法是使用20 mM DTT在70℃下加热样品30分钟,再使用50 mM碘乙酸,使样品烷基化。另一种抑制氧化的方法是在电泳缓冲液中加入巯基乙酸。该方法的参考文献为Hunkapiller et al., Methods in Enzymology, (91), 399, 1983。使用该方法时应谨慎,因为巯基乙酸既有毒性,又很昂贵。此外,必须使用新鲜的TGA,因为TGA会随时间发生自氧化,并促进样品的再氧化。
若使用Tris-甘氨酸样品缓冲液进行Tricine凝胶电泳,会出现畸形条带且分辨率差。若不小心使用了Tris-甘氨酸电泳缓冲液进行Tricine凝胶电泳,那么,与使用Tris-甘氨酸电泳缓冲液进行Tris-甘氨酸凝胶电泳相比,Tricine凝胶电泳时间更长且分别率较差(特别是较小的蛋白质)。这是由于浓缩胶区域尺寸的增加(甘氨酸是比三甲基甘氨酸更慢的离子),并且Tricine凝胶的离子强度更高。
通常,Tricine凝胶的背景染色会稍高于Tris-甘氨酸凝胶。与Tris-甘氨酸凝胶中的对应部分相比,Tricine凝胶中相对较高的溶质浓度减慢了溶液进入凝胶的速度。为了改善这个情况,可通过优化方法延长第二步增敏作用的浸泡时间(可过夜)后再进行后续处理。
在上样前对样品进行短暂加热,能使一些小蛋白酶的结果更好。这是因为加热可使蛋白酶更好地变性,从而不会消化凝胶上的酪蛋白。这种方法也有助于改善条带的清晰度。
在NativePAGE™电泳期间,电流下降至低于1mA很常见。大部分电源会将此记录为“空载”错误并自动关闭,导致电泳停止。一些电源可通过禁用或关闭“负载检测”功能来避免上述情况的发生。
出现V形蛋白质条带是因为样品中存在DNA。在SDS增溶步骤后,通过增加超声处理步骤来剪切DNA,可使上述问题消失或最小化。此外,使用超速离心可从样品中去除DNA。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.