WB实验遇到困难?
优化您的免疫印迹(Western Blotting)实验取得更好结果。我们为您准备了详尽的资料库和方法技巧帮助您优化实验。
查看以下详细信息:
刚开始进行免疫印迹分析?请查看:
XCell II™转印模块和小量转印模块
- 增加电压、电流或转印时间
- 凝胶和SDS-蛋白质复合物中的SDS会促进蛋白质从凝胶中洗脱,但抑制蛋白质与膜的结合。这种抑制作用在硝化纤维素膜上的强度大于PVDF膜。对于难以从凝胶中洗脱的蛋白质,如大分子量蛋白质,可在转膜缓冲液中加入少量SDS以改善转印效果。我们建议在组装三明治前将凝胶置于含0.02–0.04% SDS的2x转膜缓冲液(无甲醇)中预平衡10分钟,然后使用含10%甲醇和0.01% SDS的1X转膜缓冲液进行转印。
- 甲醇可去除SDS-蛋白质复合物中的SDS,促进蛋白质与膜的结合,但对凝胶本身有一些不良影响,会降低转印效率。甲醇可能导致孔径减小、某些蛋白质发生沉淀以及一些碱性蛋白质带正电荷或变为中性。应确保转膜缓冲液的甲醇浓度不高于10–20%,并使用高质量的分析级甲醇。
- 降低电压、电流或缩短转印时间
- 应确保转膜缓冲液的甲醇浓度合适;可使用浓度为10–20%的甲醇,从而去除SDS-蛋白质复合物中的SDS,并促进蛋白质与膜的结合。
- 应确保转膜缓冲液的SDS浓度合适(若加入了SDS),SDS浓度不要超过0.02–0.04%。过多的SDS会阻碍蛋白质与膜的结合。
- 检查膜的孔径和目标蛋白质的大小。小于10 kDa的蛋白质易于穿过0.45 μm孔径的膜。如果目标蛋白质小于10 kDa,则最好使用0.2 μm孔径的膜。
褪色最可能是由于封闭/洗涤液中的去污剂[去垢剂]将一些蛋白质从膜上洗脱[洗脱造成的]。染料本身不会从蛋白质上洗脱,因为它们是共价结合的。我们已经发现较小孔径的膜可以在封闭和洗涤过程中更好地保留蛋白质,因此,为了获得最佳的分辨率和蛋白质保留率,推荐使用0.2 µm代替0.45 µm的膜。转印后,可以用铅笔在膜上圈出预染条带,从而在封闭和处理后仍可辨认条带位置。
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
转印前对膜的处理不当 | 应确保使用甲醇或乙醇等极性有机溶剂润湿膜。 |
凝胶与膜的接触不良 | 应确保用转膜缓冲液浸透滤纸和海绵垫,小心除去组装膜三明治时的所有气泡。凝胶/膜三明治必须牢固装在两部分印迹模块之间。可尝试多加一个海绵垫或将失去弹性的海绵垫换成新的。 |
过度挤压凝胶 | 过度挤压的一个明显表现是凝胶过于扁平。在三明治被过度挤压的情况下,应适当移除海绵垫,降低对凝胶和膜施加的过多压力然后关闭转印仪。 |
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
不小心将缓冲液稀释过度,从而增加了电阻,使电导率和电流降低 | 检查转膜缓冲液及其试剂成分,然后重新稀释或重新配制。 |
电路损坏或故障,例如电极腐蚀或损坏,或电源故障 | 检查设备。 |
转印模块泄漏(表现为电流迅速下降和模块中缓冲液体积迅速减少) | 确保内层缓冲液槽中的缓冲液足以浸没转膜模块。 |
未移除凝胶盒底部的胶带 | 再次确认已移除凝胶底部的胶带。 |
电流异常升高的最常见原因是缓冲液。如果缓冲液浓度太高,会导致电导率增加和电流升高。如果不小心用Tris-HCl代替了转膜缓冲液所需的Tris base,也会导致高电流。Tris-HCl可使缓冲液pH降低,引起电导率和电流升高,从而导致过热。应检查转膜缓冲液及其试剂成分,然后重新稀释或重新配制缓冲液。
我们建议丢弃缓冲液,并在再次检查试剂和水的纯度后重新配制。不建议用酸或碱调节pH,因为这会使缓冲液的电导率升高,导致转印期间电流过高。
可能是因为凝胶/膜三明治的组装顺序反了,从而使蛋白质迁移到了缓冲液中。应按照使用手册中的说明,按正确顺序组装转印三明治。
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
转印时间过长 | 逐渐缩短转印时间,每次减少15分钟。 |
SDS的用量不合适 | 不要在转膜缓冲液中加入SDS。 |
甲醇浓度不合适 | 在转膜缓冲液中额外加入甲醇,以增强膜的结合能力。 |
凝胶类型不合适 | 检查所用凝胶的比例,并换成更高比例的凝胶。 |
上样量过多 | 减少上样量。 |
最后,如果使用的是硝化纤维素膜,则换成结合能力更强的PVDF膜。 |
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
转印时间过短 | 逐渐增加转印时间,每次增加15分钟。 |
凝胶类型不合适 | 检查所用凝胶的比例,并换成更高比例的凝胶。 |
SDS的用量不合适 | 在转膜缓冲液中加入0.01–0.02% SDS,促进蛋白质迁移出凝胶。 |
甲醇浓度不合适 | 降低转膜缓冲液中甲醇的浓度。 |
注意:与中等至低分子量蛋白质相比,高分子量蛋白质通常不能完全转印。
以下是可能原因和解决方案:
- 转膜缓冲液的离子强度较高。应按照使用手册的说明来配制缓冲液。
- 电源运行时的电流接近电源电流极限。应使用具有更高极限的电源。
条带呈旋涡状和扩散状通常是因为分子在与膜结合前发生了横向移动。以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
凝胶与膜接触不良 | 凝胶应与膜通过毛细管作用粘在一起,因此,应使用玻璃吸管滚过凝胶/膜三明治的每一层表明,使凝胶与膜良好接触。在组装三明治时,使用一次性吸管在每一层多加一点转膜缓冲液,也有助于凝胶与膜的接触。此外,应完全浸透海绵垫(戴上手套,将海绵垫置于转膜缓冲液中并向下压,挤出所有气泡)。 |
对凝胶的压力不足 | 凝胶/膜三明治必须牢固装在两部分印迹模块之间。尝试多加一个海绵垫或将失去弹性的海绵垫换成新的。 |
过度挤压凝胶 | 过度挤压的一个明显表现是凝胶过于扁平。在三明治被过度挤压的情况下,应适当移除海绵垫,降低对凝胶和膜施加的过多压力即可合拢转膜模块。 |
注意:未压缩海绵垫的高度应比密封垫片高0.5–1.0 cm。
以下是可能原因和解决方案:
- 凝胶与膜之间存在气泡,阻碍了蛋白质转印。应确保用玻璃吸管滚过膜表面,除去凝胶与膜之间的所有气泡。
- 使用了过期或有折痕的膜。应使用新的、无破损的膜。
对于大于100 kDa的蛋白质,我们建议在组装三明治前,将凝胶置于含有0.02-0.04% SDS的2XNuPAGE™转膜缓冲液(无甲醇)中预平衡10分钟,然后使用含甲醇和0.01%SDS的1XNuPAGE™转膜缓冲液进行转印。
- 将Tris-甘氨酸转膜缓冲液的pH增加至9.2,可使pl低于9.2的所有蛋白质朝阳极方向迁移。
- 使用Tris-甘氨酸转膜缓冲液,并在凝胶两侧各放一张膜。碱性高于转膜缓冲液pH的蛋白质,将被凝胶阴极侧的膜捕获。随后,可以用相同的方式处理两张膜。
- 转印前,将凝胶置于含0.1% SDS的Tris-甘氨酸转膜缓冲液中孵育15分钟。少量的SDS会给予蛋白质足够的电荷,使蛋白质朝阳极端单向移动,并且在大部分情况下不会使蛋白质变性。然后,使用常规Tris-甘氨酸转膜缓冲液进行转印。
电流异常升高的最常见原因是转膜缓冲液。如果转膜缓冲液浓度太高,会导致电导率增加和电流升高。如果不小心用Tris-HCl代替了转膜缓冲液所需的Tris base,也会导致高电流。Tris-HCl可使缓冲液pH降低,引起电导率和电流升高,从而导致过热。我们建议检查转膜缓冲液及其试剂成分,然后重新稀释或重新配制缓冲液。
Novex™半干转仪
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
电压过低 | 厚度为1 mm的聚丙烯酰胺凝胶(小型和中型凝胶)的转印电压应为20 V,E-PAGE™为25 V(约15 V/cm场强)。 |
电源不适用于半干转 | 有些电源在半干转所需的条件下运行时,会自动关闭或熔断保险丝。半干转需要低电压(20 V)和高电流。应与电源生产商联系,确定电源是否适用于半干转。 |
转印时间过短 | 延长转印时间。标准的转印时间为30-60分钟。 |
转印三明治组装顺序错误 | Novex™半干转仪的阴极在上、阳极在下。这样才能使蛋白质从凝胶转印到膜上。组装转印三明治时,应仔细按照说明操作。 |
转膜缓冲液的pH与蛋白质的等电点太接近 | 如果按照使用手册的说明进行配制,则转膜缓冲液应为最佳pH。不要用酸或碱调节pH,因为这会使缓冲液的电导率升高,进而导致转印期间电流过高。 |
转膜缓冲液中的甲醇含量太高 | 减少甲醇用量有助于将蛋白质从凝胶中迁出,但会减少蛋白质与硝酸纤维素膜的结合。 |
高比例凝胶可限制转印 | 较高比例的聚丙烯酰胺凝胶或交联剂可限制蛋白质的洗脱。使用最低比例的丙烯酰胺,有可能将您的蛋白质分离。 |
转印板上有缓冲液,可通过电流,使电流绕过膜组 | 每次盖上转印装置盖子前,都要清理下层板。不要过度挤压膜组,否则会将转印滤纸中的转膜缓冲液挤出,形成水流并使电流通过。 |
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
空气间隙影响凝胶与膜的接触 | 将凝胶置于膜上之前用转印滚筒(或干净的试管或吸管)在膜上滚动,然后用转印滚筒或戴有湿手套的手指除去凝胶与膜之间的气泡。若凝胶与膜未接触,则无法转印。 |
电泳条件错误或不理想 | 电泳条件、样品制备、丙烯酰胺比例和许多其他变量均可影响蛋白质的迁移和分辨率。请查看您的电泳条件。 |
对凝胶的压力不足或过大 | 遵循使用手册中的挤压指南。压力过小,会使蛋白质在凝胶与膜之间迁移,导致蛋白质条带模糊。压力过大,会使凝胶扭曲。 |
原因 | 解决方案 |
转印过度使蛋白质穿过膜 | 使用0.2 μm孔径的硝酸纤维素膜代替0.45 μm,或使用结合能力更高的PVDF膜。 |
转膜缓冲液中的甲醇不足 | 增加甲醇浓度。 |
低分子量蛋白质结合不佳或被洗脱 | 使用戊二醛将蛋白质交联到膜上,并在洗涤步骤中使用Tween™ 20。 |
转膜缓冲液含有SDS | 不要在转膜缓冲液中加入SDS。 |
以下是可能原因和解决方案:
- 膜在组装到转印三明治中之前变干了。膜在放到三明治中时,应该完全是灰色或呈半透明。如果膜干了,应用甲醇润湿,然后在转膜缓冲液中预平衡。
- 不可用乙醇润湿膜。PVDF是疏水性的,需在转印前置于甲醇或乙醇中短暂浸泡。
以下是可能原因和解决方案:
- 膜未完全润湿。一定要按照生厂商的说明预先润湿膜。白点是膜的干燥区域。
- 电流过高。应使用具有低电导率的转膜缓冲液,例如使用手册中推荐的缓冲液。
传统iBlot™干转系统
这表明电路未闭合,以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
iBlot™一次性海绵遮住了金属接头,或者海绵上的金属接头在左侧 | 重新插入iBlot™一次性海绵,使海绵上的金属接头位于盖子的右上角,并接触到转印膜组的电极。 |
转印膜组的位置错误或组装不当 | 应确保将转印膜组正确放置在转印仪表面,与电极良好接触。确保转印膜组正确安装;首先安装iBlot™阳极膜组(底部),然后依次放置凝胶和iBlot™阴极膜组(顶部) |
拉片位置错误 | 应确保iBlot™阴极膜组(顶部)的拉片在转印仪表面朝向三明治的右侧。 |
将iBlot™阳极膜组(底部)放在设备上时,不带有包含电接头的托盘 | 组装时,不要拆除iBlot™阳极膜组(底部)的托盘。转印依赖于塑料托盘中的底部膜组。 |
将带有托盘的iBlot™阴极膜组(顶部)放在设备上 | 应该先从红色塑料托盘上取下iBlot™阴极膜组(顶部),再放到三明治上。不要使用带有托盘的iBlot™阴极膜组(顶部)。 |
盖子折页中的金属安全接头脏了,无法正常连接 | 用蘸水的棉签清洁盖子折页中的金属安全接头。 |
这表示运行期间出现断路。如果在运行期间打开盖子,会出现这种情况。
盖上盖子,轻按一下开始/停止按钮继续运行,或长按开始/停止按钮重新开始运行。
原因 | 解决方案 |
iBlot™阴极膜组(顶部)接触到了iBlot™阳极膜组(底部)上的铜电极 | 打开盖子,将iBlot™阴极膜组(顶部)向右对齐。轻按一下开始/停止按钮继续运行,或长按开始/停止按钮重新开始运行。 |
各层没有对齐 | 按照实验方案中的说明,将各层对齐。确保电极正常连接。 |
电流超过5.5 amp | 选择一个电压较低的程序。打开iBlot™盖子,确认膜组对齐。关闭盖子,减去已运行时间后,重新开始运行。将iBlot™凝胶转印膜组换成新的。应确保在小量或中量凝胶转印期间使用了iBlot™滤纸。 |
这最可能是由顶部膜组的位置不正确引起的。应确保正确放置iBlot™阴极膜组(顶部),使铜电极一侧朝上。不要将顶部膜组反向放置。
转印时间过长可使铜离子沉积,导致颜色变蓝。应确保每种类型的凝胶都以其相应的推荐时间进行转印。
变为绿色是由于iBlot™转印膜组中的铜离子被液体带走并沉积到膜上。这些沉积物不会影响下游过程。可将染色区域剪掉,但是,对膜进行清洗通常也可除去沉积物。为了将这种作用降至最低,应分别在将滤纸和凝胶放到转印膜组上之前,甩掉多余的水和缓冲液。
若将膜修剪成符合凝胶大小的尺寸,会导致iBlot™阴极膜组(顶部)与阳极膜组(底部)直接接触,从而发生熔化情况。必须保持膜的尺寸与转印膜组一致。与膜相比,较小的凝胶尺寸不会影响转印质量。
这可能是因为没有电流通过或者使用了错误的电压方法。应确保电路闭合,并且有电流通过设备。请确认使用了正确的电压方法(见使用手册第13页)。
以下是可能原因和解决方案:
- 凝胶与膜之间存在气泡,阻碍了蛋白质转印。应确保使用适用于E-PAGE™凝胶的De-bubbling Roller或适用于其他凝胶的Blotting Roller,赶走凝胶与膜之间的所有气泡。
- 使用了过期或有折痕的膜。应使用未超过包装有效期的iBlot™凝胶转印膜组。
如果转印时间过长,可能发生这种情况。我们建议逐渐缩短转印时间,每次减少30秒。
注意:预染标记物带有电荷,所以穿过膜的可能性比普通蛋白质更大。
这是因为上样孔周围的电场不均匀。应使用De-bubbling Roller将E-PAGE™凝胶上样孔周围的突出部分压平。为得到最佳转印结果,我们建议对E-PAGE™凝胶使用De-bubbling Roller。如果将Blotting Roller用于E-PAGE™凝胶,应遵循使用手册第22页的建议以获得良好的结果。
这可能是因为PVDF膜变干或部分变干。PVDF膜的干燥部分比湿润部分颜色更白。应将膜置于100%甲醇中再次活化,并用水清洗,然后再放到转印膜组上。
这可能是因为使用了TBST缓冲液进行洗涤。我们建议使用PBST或WesternBreeze™洗涤液。
这最可能是因为蛋白质上样量过多,使检测超出线性范围。由于使用iBlot™凝胶转印设备进行干转的免疫检测灵敏度高于半干转或湿转,我们建议您减少蛋白质上样量、使用更稀的抗体或缩短检测时间。您可能需要根据最初的结果进行一些优化。
PVDF膜可能在处理或运输中丢失。活化的PVDF膜是透明的,很难看到。如果在顶层膜组中没有PVDF膜,我们建议检查阳极膜组(透明托盘)的铝密封片,确认PVDF膜没有粘到密封片上。如果膜粘到了密封片上,我们建议用纯甲醇再次活化膜,并用蒸馏水清洗干净,然后小心放到膜组上。再活化过程不会影响性能。
iBlot™设备必须直接连接到进行固件升级的电脑。不要使用USB转换器。
为了进行环回测试,应首先确认已成功安装驱动和COM端口。
- 在安装了USB串行驱动的情况下,将您的iBlot™设备连接到电脑的USB端口。
- 进入Windows设备管理器(开始->控制面板->系统->硬件选项卡->设备管理器)的端口(COM & LTP)选项下,查看是否已成功创建USB串行端口(COM)。如果设备管理器的列表中无COM端口,则尚未成功创建。您可使用http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm手动安装驱动。
- 如果有多台设备连接到同一个USB串行端口,您可能需要断开其他设备。
如果上述步骤无效,还有一个可能会解决问题的简单方法是换一根USB连接线。
这可能是因为USB连接线在升级过程中断开。请更换电脑和USB连接线再试一次。
这最有可能是因为转印期间电流分布不均匀,可能是电极太差。我们建议更换新的电极(货号IB1002)。
iBlot™2干转系统
这表明电路未闭合,以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
iBlot™ 2吸收垫接头的位置不正确 | 应确保iBlot™ 2吸收垫的电极接头对准iBlot™2凝胶转印设备转印表面上对应的电极接头。 |
放在设备上的顶部膜组方向颠倒 | 应确保顶部膜组的铜电极朝上。 |
盖子折页中的金属安全接头脏了,无法正常连接 | 用蘸水的棉签清洁盖子折页中的金属安全接头。 |
安装膜组时,未去除塑料分隔器 | 应确保取出膜组中的塑料分隔器[隔片](见使用手册第21页)。 |
这可能是因为顶部膜组的位置不正确。应确保正确放置顶部膜组,使铜电极一侧朝上。不要将顶部膜组反向放置。
转印时间过长可导致铜离子沉积。应确保每种类型的凝胶都以其相应的推荐时间进行转印。
变为绿色是由于铜离子被液体带走并沉积到膜上。这些沉积物不会影响下游过程。可将染色区域剪掉,但是,对膜进行清洗通常也可除去沉积物。
若将膜修剪成符合凝胶大小的尺寸,会导致顶部和底部膜组直接接触,从而发生熔化情况。保持膜的尺寸与转印膜组一致,可避免这种情况的发生。与膜相比,较小的凝胶尺寸不会影响转印质量。
这可能是因为没有电流通过或者使用了错误的电压方法。应确保电路闭合,并且有电流通过设备。请确认使用了正确的电压方法(见使用手册第17页)。
以下是可能原因和解决方案:
- 凝胶与膜之间存在气泡,阻碍了蛋白质转印。应确保使用Blotting Roller赶走凝胶与膜之间的所有气泡。
- 使用了过期或有折痕的膜。应使用未超过包装有效期的iBlot™ 2凝胶转印膜组。
如果转印时间过长,可能发生这种情况。我们建议逐渐缩短转印时间,每次减少30秒。
注意:预染标记物带有电荷,所以穿过膜的可能性比普通蛋白质更大。
这是因为上样孔周围的电场不均匀。应使用Blotting Roller将凝胶压平。为得到良好的效果,请遵循使用手册第19页的建议。
这可能是因为PVDF膜变干或部分变干。PVDF膜的干燥部分比湿润部分颜色更白。应将膜置于100%甲醇中再次活化,并用水清洗,然后再放到转印膜组上。
这可能是因为使用了TBST缓冲液进行洗涤。我们建议使用PBST或WesternBreeze™洗涤液。
这最可能是因为蛋白质上样量过多,使检测超出线性范围。由于使用iBlot™ 2凝胶转印设备进行干转的免疫检测灵敏度高于半干转或湿转,我们建议您减少蛋白质上样量、使用更稀的抗体或缩短检测时间。您可能需要根据最初的结果进行一些优化。
Thermo Scientific™ Pierce™ Power Blotter
这可能是因为盐沉积在盒子内的活动部件。用温水润洗盒子的顶端和低端,同时戴上手套除去所有粘稠的残留盐。用去离子水简单冲洗,然后放在架子上干燥。
为了更彻底清洗,可将未组装的盒子浸泡在温水中,用戴着手套的手或干净的海绵除去所有粘稠的残留盐。用去离子水冲洗,然后垂直放在架子上干燥。
注意:盒子顶部(阴极)和底部(阳极)未保持清洁,会导致活动部件粘稠和转印效率降低。
以下是可能原因和解决方案:
原因 | 解决方案 |
膜或滤纸在Thermo Scientific™ Pierce™一步转膜缓冲液中平衡不充分 | 转印前,将膜和滤纸置于Thermo Scientific™ Pierce™一步转膜缓冲液中平衡至少5分钟。平衡步骤应使用足量的缓冲液。 |
转印时间不足 | 将转印时间从7-10分钟延长至10-12分钟。 |
未使用甲醇或乙醇预先润湿PVDF膜 | 使用甲醇或乙醇润湿PVDF膜,并在转印前将膜置于Thermo Scientific™ Pierce™一步转膜缓冲液中平衡至少10-15分钟。 |
凝胶和膜之间有气泡 | 组装转印膜组时,使用滚筒或吸管赶走凝胶与膜之间的所有气泡。 |
快速转印所使用的滤纸厚度超过1.8 mm | 应使用厚度<1.8 mm的滤纸。 |
这最有可能是因为一些小分子量蛋白质(<25 kDa)未与PVDF膜有效结合。我们建议将乙醇和Thermo Scientific™ Pierce™一步转膜缓冲液以15:85比例混合,用于平衡滤纸和膜(如,15 mL乙醇加85 mLThermo Scientific™ Pierce™一步转膜缓冲液)。
免疫印迹分析膜
PVDF膜需要更为严格的封闭步骤。这可通过将封闭剂的浓度增加2-5倍、延长封闭时间并在37℃封闭来实现。封闭剂与无蛋白质结合的位置结合,可防止背景染色,并封闭与膜结合的蛋白质,以减少其与一抗发生非特异性相互作用。封闭剂可使用脱脂奶粉、BSA和酪蛋白。
最可能导致旋涡状图案的原因是膜在染色液中绕圈移动。使用定轨摇床会产生这种效果。为了避免出现这种背景图案,我们建议使用摇臂式摇床或结合摇臂和往复动作的摇床,以确保膜在染色液中均匀晃动。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.