Search Thermo Fisher Scientific
Es werden nur Kunstharze von höchster Qualität verwendet, die den strengsten Standards für Anwendungen in der Pharmaindustrie, in Forschung und Lehre sowie für Lebensmittel und Verbraucherprodukte entsprechen. Die Verwendung hochwertiger Kunststoffe gewährleistet einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die den Flascheninhalt kontaminieren könnten.
Quadratische Weithalsuniversalflaschen aus hochwertigen Kunststoffen in vielen verschiedenen Materialien und Formen.
Flaschen für Lagerung, Versand und Verpackung. Verpackungsflaschen als Großpackung sind wegen der nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten eine ideale wirtschaftliche Option. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen und Verpackungsformaten.
Behälter für Probenahme, Lagerung und Transport. Mikroröhrchen mit unterschiedlichen Verschlussoptionen ermöglichen innerhalb der Kits eine schnelle Identifikation der Reagenzien, damit eine Kreuzkontamination nahezu ausgeschlossen werden kann.
Auslaufsicherer Verschluss Ihrer Reagenzien. Das Verpackungszubehör umfasst zahlreiche farbige Verschlüsse und Hilfsmittel zum Festziehen für das sichere Versiegeln der Reagenzien. Die Verschlüsse sind aus einem Stück und ohne Einlage mit eingearbeitetem Dichtring gefertigt, um eine Auslaufsicherheit zu gewährleisten, die bisher unerreicht ist. Drehmomentschlüssel-Adapter sind notwendig für ein exaktes Ablesen des Drehmoments.
Proben sauber und sicher be- und umfüllen. Nalgene Flaschen mit geringem Partikel- und Metallgehalt bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich perfekt zum Lagern von Proben, größeren Mengen von Zwischenprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen.
Unsere Medienflaschen sind biologisch getestet, auslaufsicher und steril. Die Flaschen werden aus Polyethylenterephthalat (PET) und Glykol-modifiziertem Polyethylenterephthalat-Copolyester (PETG), hergestellt. Ihre quadratische Form erweist sich im Regal als äußerst platzsparend.
Zum Schutz gegen Undichtigkeit, Bruch und Kontamination. Unsere Serumröhrchen sind leichter als Glas und transparent, damit der Inhalt erkennbar ist.
Kleinvolumige Flaschen für Probenahme, Lagerung und Versand. Unsere garantiert auslaufsicheren Diagnostikflaschen eignen sich perfekt zur Verpackung kleinvolumiger Reagenzien.
Ermöglichen zuverlässiges und wiederholbares Dispensieren. Die aus LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte) hergestellten Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen zum Verpacken und Dispensieren Ihrer wertvollen Reagenzien stellen eine ausgezeichnete Alternative zu Pipettiersystemen und anderen Dispensiergeräten dar. Unsere Tropfflaschen sind in den Größen 4 ml, 8 ml und 15 ml in Weiß und Naturfarben mit mehreren farbigen Verschlüssen erhältlich.
Sie werden in Labors weltweit wegen ihrer garantierten Auslaufsicherheit und soliden Konstruktion geschätzt. Was macht Nalgene so außergewöhnlich? Thermo Scientific Nalgene Flaschen und ihre Verschlüsse werden sorgfältig so konstruiert, dass sie perfekt zusammenpassen. Dadurch ergibt sich eine garantierte zuverlässige Auslaufsicherheit – jederzeit.