Search Thermo Fisher Scientific
Prüfen Sie mit umfassenden Simulatoren und Testsystemen, ob Ihre Produkte elektrostatischer Entladung (ESD) und anderen Gefahren standhalten können, um zu gewährleisten, dass Ihre Halbleiter, integrierten Schaltkreise und anderen Elektronikprodukte den nationalen, internationalen und branchenspezifischen Prüfstandards für ESD und elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen.
Das Thermo Scientific MK.1TE ist ein Relais-basiertes, außergewöhnlich schnelles ESD- und statisches Latch-Up-Testsystem für die Beurteilung fortschrittlicher IC-Geräte. Es erfüllt die aktuellen JEDEC/ESDA-Normen vollständig und kann mit 64, 128, 192 oder 256 Prüfpins konfiguriert werden.
Das Thermo Scientific MK.2TE ist ein Relais-basiertes, außergewöhnlich schnelles ESD- und Latch-Up-Testsystem für die Beurteilung fortschrittlicher IC-Geräte. Es erfüllt die aktuellen JEDEC/ESDA-Normen vollständig und kann mit 128, 256, 384 oder 768 Prüfpins konfiguriert werden.
Das Thermo Scientific MK.4TE ESD- und Latch-Up-Testsystem ist eine komplette, robuste, mit vielen Funktionen ausgestattete und einsatzbereite Prüfeinheit für automatische und manuelle HBM-, MM- und Latch-Up-Tests an Geräten mit bis zu 2304 Pins. Es ermöglicht höchste Geschwindigkeit bei der Testausführung, das niedrigste Zap-Intervall und umfassende Parallelität, die ein gleichzeitiges Zapping mit interleaved Trace-Testfunktion gemäß globalen und unternehmensorientierten Qualitätsstandards ermöglicht.
Der Thermo Scientific Orion3 CDM-Tester (Charged-Device Model, CDM) ist ein robotorgesteuertes, tischhohes Standgerät, der alle gängigen CDM-Teststandards erfüllt und sowohl Methoden zur feldinduzierten Luftentladung (FICDM) als auch Kontaktmethoden (CCDM), z. B. unsere patentierte CDM2-Testmethode, ermöglicht.
Das Thermo Scientific Celestron ist ein Tischsystem für TLP-/VF-TLP-Tests mit zwei Anschlussklemmen für eine schnelle, genaue, zuverlässige und kostengünstige Charakterisierung von fortschrittlichen Halbleiterstrukturen.
Das Thermo Scientific Pegasus 2 Pin ESD-Testsystem ist eine Testplattform mit geringer parasitärer Wirkung für die Beurteilung fortschrittlicher IC-Geräte auf Wafer- und Verpackungsebene. Die Bestimmung der ESD-Fehlerschwellwerte wird durch Verwendung einer der verfügbaren ESD-Wellenformen und die integrierten Kurvenverfolgungsfunktionen erleichtert.
Die Thermo Scientific Testvorrichtungen sind auf die exakten Spezifikationen Ihrer Geräte maßgeschneidert. Die jahrelange Erfahrung bei der Konstruktion dieser Platten gewährleistet Wellenformen von höchster Qualität. Die Konstruktion lässt sich schnell umgestalten, so dass der Zeitaufwand bis zum Start der Prüfung nur minimal ist. Die ordnungsgemäße Funktion der Platten wird garantiert, andernfalls reparieren oder ersetzen wir sie kostenlos.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Thermo Scientific und Keytek Produkte warten und kalibrieren zu lassen. Rufen Sie uns unter +1-978-275-0800 oder +1-800-753-9835 an.