Flexible Konfigurationen für Labore jeder Größe.
Barnstead Laborwasseraufbereitungssysteme verfügen über eine Reihe durchdachter Funktionen, die sie einfach zu bedienen und zuverlässig sofort einsetzbar machen. Die speziell auf Anpassungsfähigkeit ausgelegten Systeme können genau auf Ihre speziellen Anforderungen abgestimmt werden.
Flexible Systeme für jedes Labor
In Laborumgebungen ist Platz begrenzt. Unsere Thermo Scientific Barnstead Laborwassersysteme bieten kleine Stellflächen, zahlreiche Installationsmöglichkeiten und flexible Dispensieroptionen, sodass Rein- und Reinstwasser immer verfügbar ist und gleichzeitig der Raum für Ihre Arbeit optimiert wird.
Flexible Montagemöglichkeiten
Zu den Installationsoptionen gehören der Einbau in einen Schrank, die Montage an der Wand, die Aufstellung auf dem Labortisch und Standgeräte auf Rollen für zusätzliche Mobilität.
Die Tischkonfiguration bietet volle Funktionalität auf kleinem Raum.
Platzsparende Wandmontageoptionen geben Platz auf dem Labortisch frei und bieten gleichzeitig volle Kontrolle.
Bewegliche, tragbare Tower-Einheiten auf Rädern kombinieren Mobilität mit Leistung auf einer platzsparenden Stellfläche.
Flexibles, ferngesteuertes Dosieren
Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit, nicht auf das Wasser. Das freihändige Dispensieren bietet vollständige Kontrolle und macht es überflüssig, bei Bedarf zum Primärsystem zurückzukehren, um die Parameter anzupassen. Mit einem xCAD Plus Fern-Dispenser (Extended Control and Dispenser) sind alle Systemsteuerungen immer griffbereit bei gleichzeitig höherer Flexibilität. Der Aktionsradius beträgt 32 Zoll für die Wasserabgabe von bis zu 8 Fuß vom Wassersystem entfernt für bis zu 2 zusätzliche Dispenser aus einem einzigen System. Sie können sogar von allen drei gleichzeitig dispensieren. Erhältlich als Tischgerät oder für Wandbefestigung.
Freihändige Abgabe und Steuerung
Mit der elektronischen Dosierung können Sie Ihre Wasserspezifikationen einschließlich Volumen und Durchflussrate einstellen. Der elektronisch gesteuerte Dispenser füllt und schaltet sich automatisch mit Genauigkeit ab.
Flexible Vorratsvolumen
Eine Reihe von Reservoirs und Sammeltanks stehen zur Verfügung, um stets über die optimale Wassermenge zu verfügen, die Ihr Labor benötigt. Dieses wichtige Ausstattungsmerkmal stellt sicher, dass für die tägliche Arbeit in Ihrem Labor jederzeit Zugang zu vorbehandeltem, reinem oder ultrareinem Wasser besteht.
Flexible Konfigurationen für ein benutzerdefiniertes Labor
Haben Sie Bedarf nach mehr als einem Wassertyp? Viele unserer Systeme sind so konfiguriert, dass sie verschiedene Wassertypen produzieren, je nach Ihren Anforderungen. Die richtige Konfiguration für Ihr Labor berücksichtigt die Wassertypen, die Sie verwenden, das Vorratsvolumen und die Durchflussrate, die den Anforderungen Ihres Labors entsprechen. Ihre Systemkonfiguration enthält außerdem bestimmte erforderliche Zubehörteile und Optionen, aus denen Sie wählen können. Verwenden Sie unsere Modellauswahlhilfe, um das richtige System für Sie zu finden. 
Flexible Systeme verwenden eine breite Palette an Wasseraufbereitungsverfahren
Die Wasseraufbereitung ist ein schrittweiser Prozess, der oftmals eine Kombination mehrerer Verfahren erfordert, die sich alle in ihrer Fähigkeit, bestimmte Kontaminanten zu entfernen, unterscheiden. Barnstead Laborwasseraufbereitungssysteme verwenden mehrere Verfahren, einige synergetisch, um Verunreinigungen zu entfernen und Ihnen durchgängig reines Wasser zu liefern. Die unten stehende Tabelle zeigt, welche Verunreinigungen mit welchem Verfahren entfernt werden.
ASTM-Standards für Reagenzwasser
Reagenzwasser hat quantitative Spezifikationen, die den Reinheitsgrad für das Wasser beschreiben. Diese Spezifikationen wurden in der ASTM (American Society for Testing and Materials) D1193 beschrieben. ISO (International Organization for Standardization) 3696.
Reagenzwasserparameter (Maßeinheit)
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Widerstand (MΩ cm) bei 25 °C
> 18
> 1
> 4
Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (ppb)
< 50
< 50
< 200
Natrium (ppb)
< 1
< 5
< 10
Chlorid (ppb)
< 1
< 5
< 10
Gesamtes Siliziumdioxid (ppb)
< 3
< 3
< 500
Komfortable Bedienung und Wartung
Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrer Arbeit und weniger Zeit mit dem Warten auf Ersatzteile und Service mit Barnstead Systemen und Zubehör. Wir haben unsere Systeme mit einer einfachen Medien- und Kartuschen-Nachlieferung und einfachen Selbstwartungsverfahren entwickelt, die Ihnen die Flexibilität der Wartung durch Sie oder durch Nutzung eines Serviceplans, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht, bieten.
AquaStop Schnellkupplung – Kartuschenaustausch
Komfort ist der Schlüssel zu unseren Systemen. Schnelle Kartuschenwechsel mit unserem Schnellkupplungsdesign vereinfachen die Selbstwartung. Darüber hinaus ist das Nachbestellen von Zubehör äußerst bequem, alle erforderlichen Teile und Zubehörteile unter einer Teilenummer geliefert werden.
Austausch der UV-Lampe durch Einstecken
Das Auswechseln der UV-Lampe schützt das System vor Mikroorganismen und oxidiert organische Verbindungen im Speisewasser für einen korrekten TOC-Gehalt. Das Wechseln dieser Lampe ist so einfach wie das Wechseln einer Glühbirne.
Innovationen reduzieren die Komplexität
Die vereinfachte Systemeinrichtung und die anwenderfreundliche Wasseraufbereitung im Labor unterstützen die zuverlässige Abgabe von Rein- und Reinstwasser an Ihr Labor auf Knopfdruck.
Speisewasserüberwachung
Die fortschrittliche Speisewasserüberwachung greift auf eine zusätzliche Messzelle zurück, die die Leitfähigkeit des Speisewassers überwacht. Der Anwender wird mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen, wenn die Wasserbedingungen einen festgelegten Schwellenwert unterschreiten oder wenn andere Schwankungen in der Speisewasserqualität auftreten. Da Speisewasser niedrigerer Qualität die Lebensdauer der Kartuschen verkürzt, kann diese Technologie dazu beitragen, die Wartungsintervalle zu verlängern und Kosten zu senken. 
Beleuchtetes Digitaldisplay
Intelligente Austattungs- und Funktionsmerkmale wie ein beleuchtetes, neigbares Display für einfache Blickwinkel und eine kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter sind integriert und benachrichtigen Sie sofort, wenn Parameter außerhalb der Einstellungen liegen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung mit Sensoren, Zeitschaltuhren und Warnmeldungen für Reinheit, Lecks, automatische Abschaltung und Verbrauchsmaterialüberwachung.
Überwachung des TOC-Werts
Durch die kontinuierliche Überwachung und Aufzeichnung von TOC-Bestimmungen (Gesamter organischer Kohlenstoff, Total Organic Carbon) in Echtzeit gewährleistet diese Technologie eine Wasserreinheit, die selbst die strengsten Anforderungen für empfindliche Anwendungen erfüllt oder übertrifft. Ein Fotosensor prüft kontinuierlich die Intensität der UV-Lampe, um einen Abfall der gemessenen UV-Strahlung zu verhindern, der zu einer falschen TOC-Bestimmung führen kann.
Genauigkeit und Reinheit durch Umwälzung
Systeme mit Tankumwälzung zirkulieren kontinuierlich Wasser durch das gesamte System, um die Reinheit und ein angepasstes Wasservolumen zwischen den Anwendungen über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten.
Hochwertige Bauweise und Konstruktion
Reinheit hat bei uns oberste Priorität. Barnstead Wasseraufbereitungssysteme, einschließlich der Filter, die Ihr Laborwasser reinigen, bestehen aus reinem Polypropylen, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass organische Verbindungen freigesetzt werden. Wir nutzen Schweißnähte, keine Klebstoffe. Dank Heißprägung werden Farben oder Farbstoffe, die sonst für Chargen- und Produktnummern verwendet werden, eliminiert. Ein neuartiges Harz findet Verwendung, das nie regeneriert wird, sodass die Kapazität stets genau ist. Dieses Engagement für die Bauqualität wird durch eine starke Garantie und globale Servicebestimmungen gestützt.
Fortschrittliche hochwertige Materialien
Reines Polypropylen und ultraschallverschweißte Verbindungen und Nähte verhindern eine Kontamination durch organische Verbindungen und chemische Klebstoffe.
Die hochwertigen Harze in unseren Kartuschen maximieren die Filterfähigkeit und verlängern die Lebensdauer der Kartusche.