Search Thermo Fisher Scientific
Egal, ob Sie für analytische, Aufreinigungs- oder Sterilisierungszwecke filtrieren: Unsere Produkte erfüllen sämtliche Ihrer Filtrationsanforderungen.
Wir wissen, dass Sie vermutlich aus einem der folgenden Gründe filtrieren: um Ihr Filtrat aufzureinigen und/oder zu sterilisieren oder um die Rückstände auf der Membran zu analysieren. Auch wenn es mehrere unterschiedliche Anwendungen für die jeweilige Option gibt, wurden unsere Produkte für die effektive Unterstützung und Beschleunigung sämtlicher Ihrer Filtrationsprozesse entwickelt sowie um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie nicht sicher sind, für welche Porengröße Sie sich entscheiden sollen, stellen Sie zunächst fest, was Sie mit der Filterung erreichen möchten. Dann können Sie ganz einfach anhand der folgenden Tabelle die richtige Porengröße für Ihre Filtrationsanforderungen auswählen.
0,65/0,8 μm | 0,45 μm | 0,2 μm | 0,1 μm |
Analyse von Schimmel, Pilzen und Hefe, Stabilisierung von fermentierten Produkten, Aufreinigung und Vorfiltrierung | Analyse von Bakterien, Sterilitätstests, Aufreinigung und Vorfiltrierung | Sterilisierung, Sterilitätstests, „abschließende Filtration“
| Reduktion von Mykoplasma, Ultrareinigung |
Unsere Produktpalette bietet eine große Bandbreite an Filtereinheiten,Flaschenaufsätzen und Membranen mit großem Durchmesser für höhere Durchflussraten. Weiterhin liegt jedem Sortiment ein Qualitätszertifikat bei.
Egal, ob Sie für analytische, Aufreinigungs- oder Sterilisierungszwecke filtrieren, unsere Membranen eignen sich für sämtliche Ihrer Filtrationsanforderungen.
Nalgene Produkte für die Analysenfiltrierung für die Qualitätskontrolle liefern ein Leistungsverhalten der Spitzenklasse für die mikrobiologische Überwachung und Prüfung von Wasser, Lebensmitteln und Getränken, Rohmaterialien und Endprodukten.
Von Filterpinzetten bis zu Siedepunkt-Testgeräten helfen Ihnen unsere Zubehörartikel, die Effizienz und Integrität Ihrer Thermo Scientific Nalgene Filtrationslösungen zu erhöhen.
Die Thermo Scientific Nalgene Spritzenfilter erfüllen die Aufreinigungs- und Sterilisierungsanforderungen Ihres Labors. Unsere Filter sind in zahlreichen Größen und Membranen erhältlich, die sowohl für sterile als auch für nicht sterile Laboranwendungen verwendet werden können.
Die Thermo Scientific Rapid-Flow Filtereinheiten sind aufgrund der leicht zu entfernenden oberen Filtermembran besonders gut geeignet für temporäre Lagerzwecke.
Die Thermo Scientific Rapid-Flow Flaschenaufsatzfilter werden aufgrund ihrer auslaufsicheren Kappe für Lösungen empfohlen, die länger als zwei Wochen gelagert werden, da die Haltbarkeit von gefilterten Reagenzien durch die Minimierung der pH-Verschiebung in der Lagerungsflasche erhöht wird.
Gibco Medien, Seren und Reagenzien wurden entwickelt und hergestellt, damit Sie mit der nötigen Qualität und Konsistenz reproduzierbare Ergebnisse und erfolgreiche Forschungsergebnisse erzielen – Tag für Tag.
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.