Search Thermo Fisher Scientific
Die Real-Time PCR wird für das empfindliche, spezifische Erkennen und Quantifizieren von Nukleinsäurezielen verwendet. Wir habe leistungsfähige Assaydesign-Algorithmen, optimierte Mastermixe, intuitive Datenanalysesoftware und flexible Geräte, mit deren Hilfe qPCR in einem breiten und vielfältigen Anwendungsbereich eingesetzt werden kann, entwickelt. Entdecken Sie unten Lösungen für Ihre qPCR-basierten Forschungsarbeiten.
Kompetitive Allel-spezifische TaqMan PCR (Competitive Allele-Specific TaqMan PCR, castPCR™) ist eine Strategie für das Erkennen und Quantifizieren von seltenen DNA-Sequenzen in einem Hintergrund mit hauptsächlich häufiger DNA. Für das Erkennen seltener Sequenzen zeichnet sich castPCR™ im Vergleich zu anderen Real-Time-PCR-Strategien durch bessere Spezifität aus.
Neuer Ansatz der bewährten PCR-Technologie für absolute Zielquantifizierungen ohne Kontrollreferenzen, beispielsweise für das Erkennen seltener Ziele oder Unterscheidungen wenigfacher Kopienzahlen usw.