Search Thermo Fisher Scientific
Ofrecemos una gama de instrumentos de medición de conductividad y accesorios diseñados para satisfacer los estándares de rendimiento y precio. Nuestros medidores de conductividad, sondas de conductividad y soluciones estándar de conductividad están diseñados para ofrecer la máxima repetibilidad y precisión en sus lecturas de conductividad.
Nuestras soluciones estándar de conductividad son trazables al NIST™ y están disponibles en bolsas o en frascos. Ya sea en el laboratorio o sobre el terreno, nuestras soluciones le ayudan a obtener las mediciones que necesita con unos resultados fiables.
Nuestras sondas de conductividad incluyen compensación de temperatura integrada; intervalos de medición de la conductividad alto, medio y bajo; constantes de celdas desde 0,1 hasta 10 cm-1 y están disponibles en una gran variedad de materiales. Nuestras soluciones estándar de conductividad son trazables al NIST™ y están disponibles en bolsas o en frascos.
Ofrecemos una amplia gama de medidores de conductividad de sobremesa y portátiles para sus necesidades específicas de medición, sus especificaciones de rendimiento y su presupuesto.
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate and AquaSensors products.