DIA 简介
基于Thermo Scientific™ 静电场轨道阱 Orbitrap 的数据非依赖采集 (Data Independent Acquisition, DIA) 是赛默飞为用户带来的一项全新的、全息式的质谱技术。形象地说,Shotgun 就像机枪扫射,高效率地打击尽可能多的目标;SRM/MRM 就像精准狙击,准确无误地打击特定目标;而 DIA 就像地毯式轰炸,无遗漏地打击全部目标。
相比传统DIA技术,基于Orbitrap的DIA技术的优势
- 通常35,000-60,000分辨率采集,对复杂样品定性定量准确度高;
Q-TOF DIA* 采集分辨率为20,000左右
- 质量轴长期稳定地保持在1 ppm,无需内标校正或频繁外标校正,数据更放心、通量更高;
Q-TOF DIA* 采集需内标校正或频繁外标校正
- Amol (10-18 mol) 级的超高灵敏度,谱图质量高;
Q-TOF DIA* 采集灵敏度低
- 12-20 Hz 的超快扫描速度,同时保持 amol 级的超高灵敏度;
Q-TOF DIA* 采集提高扫描速度则丢失灵敏度
- 动态范围及线性范围达5个数量级以上;
Q-TOF DIA* 采集动态范围在3~4个数量级
- 独一无二的多重累积 msxDIA,进一步提高选择性;
Q-TOF DIA* 无此功能
- 灵活多样的扫描功能,实现 pSMART、WiSIM 等诸多独特 DIA 模式。
Q-TOF DIA* 扫描模式单一
* : 此处 DIA 指 Ruedi Aebersold 发展的 “Sequential Window Acquisition Trough High-resoltion” 技术(Mol. Cell. Proteomics, 2012, 11(6): O111.016717)