The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/ja/jp/.shtml was not found on this server.
CTS Xenon Electroporation Systemは、ウイルスベクターを使用しない優れたトランスフェクション性能、使いやすさ、閉鎖系ワークフローを実現するように設計されています。互換性のある2種類のエレクトロポレーション構成により、プロセス開発から商用製造に至るまでシームレスなスケールアップが可能です。
CTS Xenonエレクトロポレーション装置は、閉鎖系で構築された細胞治療製造ワークフローに適合するように設計されています。エレクトロポレーションのパラメーターを調整し、小容量から大容量までスケールアップできるため、効率的なプロセス開発が可能になります。
項目 |
内容 |
---|---|
推奨処理細胞数 |
2 x 107~2.5 x 109 cells/mL |
エレクトロポレーション容量 |
1 mL(CTS Xenon SingleShotチャンバー);5~25 mL(Xenon MultiShotカートリッジ) |
エレクトロポレーションチャンバー容量 |
1 mL |
エレクトロポレーション容量5~25 mLのランタイム |
7~22分 |
エレクトロポレーションパルス電圧範囲 |
500~2,500 V |
エレクトロポレーションパルス幅範囲 |
1~30 ms |
エレクトロポレーションパルス間隔範囲 |
500~1,000 ms |
エレクトロポレーションパルス数 |
1~10 |
21 CFR Part 11準拠 |
ソフトウェアのアップグレードで対応可能(お問い合わせください) |
Open Platform Communications–Unified Architecture (OPC-UA) 対応 |
あり |
クラウド接続ユーティリティ |
あり |
細胞ミキサー回転速度 |
60 rpm |
予冷テクノロジー |
ペルチェ |
予冷温度設定範囲 |
10~30℃ |
寸法(H x W x D)、ドア全開時 |
43.1 x 26.5 x 21.2インチ |
重量 |
154.3 lb(70 kg) |
電気定格 |
100~240 V、1,200 VA |
タッチディスプレイ |
8インチ静電容量方式 |
SingleShotエレクトロポレーションチャンバーやMultiShotエレクトロポレーションカートリッジなどの消耗品の仕様については、アクセサリーを参照してください。
本ページに掲載されている製品の用途は変更される可能性があります。用途の詳細な説明については、製品ラベルをご確認ください。