hdi-9mm-screw-thread-vial-closures-230x195
最新のクロージャー技術。優れた性能。
Thermo Scientific™ National Target™ DP™ 9 mm C5000 シリーズおよび Thermo Scientific™ Chromacol™ K シリーズのバイアルクロージャーは、Advance Vial Closure System(AVCS)技術プラットホームに基づく最新かつ高性能なバイアルクロージャーです。
高性能なバイアルクロージャーシステム(AVCS)技術に基づく
Chromacol および National Target DP 9 mm AVCS カラークロージャーは、信頼性および高効率のクロマトグラフィー分析を実現します。Chromacol K シリーズおよび National C5000 シリーズのバイアルは、12 × 32 cm バイアルトレーに合うほぼすべてのクロマトグラフィーオートサンプラーに適合した設計です。クロージャーはセプタムの脱落を抑制するため、ラボの生産性を改善します。
9 mm スクリューバイアルクロージャーの種類
AVCS クロージャーは、キャップの色とセプタムを多種多様に組み合わせることができます。ラボのニーズに応えるために、他にない柔軟性を提供します。キャップの色を選び、透明、褐色、プラスチック製バイアルと組み合わせて使用すれば、サンプルを目視で容易に識別できるようになります。
9 mm 広口バイアル用、一体型メンブレンクロージャーまたはソリッドクロージャー
  • AVCS 技術により、セプタムの脱落がほとんど発生しない
  • 高い密封性能
  • 複数の選択肢から装置やアプリケーションに最適なセプタムを選択可能
  • 脱落の問題を解決するために選択した現行のクロージャー(Bondedセプタム)に加えて、費用対効果が高いクロージャーを実現
  • 人間工学的に最適化され、等間隔に溝があるため、滑りにくくサイズが合っていない手袋をはめた手でも取り扱いやすい
National Target DP 9 mm C5000 シリーズバイアルクロージャー
概要数量製品番号
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、透明 PTFE/青ソフトシリコンセプタム2100 個/パックC5000-44B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、透明 PTFE/青ソフトシリコンセプタム(スリット入り)2100 個/パックC5000-45B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、アイボリーPTFE/赤ラバーセプタム100 個/パックC5000-51B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、赤 PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックC5000-53B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、赤 PTFE/白シリコンセプタム100 個/パックC5000-54B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、青 PTFE/白シリコンセプタム(スリット入り)100 個/パックC5000-55B
National Target DP 透明 9 mm スクリューキャップ、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き100 個/パックC5000-50
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き100 個/パックC5000-50B
National Target DP 青色 9 mm クローズトップ式スクリューキャップ、アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム100 個/パックC5000-99B
National コンビニエンスキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-80
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-80W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコン/赤PTFE 製セプタム)100 個/パックC5000-86W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-92
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-92W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(青 PTFE/白シリコン製スリット入りセプタム)100 個/パックC5000-95W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-180
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-180W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム)100 個/パックC5000-186W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-192W
2 ソフトデュロメーターセプタムは、折れやすい針によるインジェクションの問題や、セプタムの貫通が問題となるアプリケーションに対する有効な解決策です。
Chromacol K シリーズバイアルクロージャー
概要数量製品番号
Chromacol 9 mm、磁気、オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム付100 個/パック9-MSC(BG)-ST1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤ラバー/透明 PTFE 製セプタム付き500 個/パック9-SCK(B)-8RT1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤ラバー/透明 PTFE セプタム(スリット入り)500 個/パック9-SCK(B)-8RT1X
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、白シリコン/赤 PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-ST1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、青ソフトシリコン/PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-ST101
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、白シリコン/赤 PTFE セプタム(スリット入り)500 個/パック9-SCK(B)-ST1X
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤 PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-TST1
Chromacol 9 mm ソリッドトップショートスクリューキャップ(青色)、ポリプロピレン製、赤ラバー/ベージュPTFE セプタム500 個/パック9-SCSK(B)-8RT1
Chromacol 9 mm ショートスクリューキャップ(青色)、ポリプロピレン製、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き500 個/パック9-SCNK(B)
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW8-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パック2-SVWST-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、褐色、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW(A)8-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、褐色、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW(A)ST-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、Agilent LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パックHPLSK
Chromacol コンビニエンスキット、Thermo GC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、青ソフトシリコン/PTFE セプタム付100 個/パックTTRK
Chromacol コンビニエンスキット、Varian GC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックVAGK
Chromacol コンビニエンスキット、Varian LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックVALK
Chromacol コンビニエンスキット、Waters Alliance LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックWALK
2 ソフトデュロメーターセプタムは、折れやすい針による穿刺の問題や、標準的なセプタムの貫通が問題となるアプリケーションに対する有効な解決策です。
National Target DP 9 mm C5000 シリーズバイアルクロージャー
概要数量製品番号
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、透明 PTFE/青ソフトシリコンセプタム2100 個/パックC5000-44B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、透明 PTFE/青ソフトシリコンセプタム(スリット入り)2100 個/パックC5000-45B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、アイボリーPTFE/赤ラバーセプタム100 個/パックC5000-51B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、赤 PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックC5000-53B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、赤 PTFE/白シリコンセプタム100 個/パックC5000-54B
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、青 PTFE/白シリコンセプタム(スリット入り)100 個/パックC5000-55B
National Target DP 透明 9 mm スクリューキャップ、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き100 個/パックC5000-50
National Target DP 青色 9 mm スクリューキャップ、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き100 個/パックC5000-50B
National Target DP 青色 9 mm クローズトップ式スクリューキャップ、アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム100 個/パックC5000-99B
National コンビニエンスキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-80
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-80W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコン/赤PTFE 製セプタム)100 個/パックC5000-86W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-92
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-92W
National コンビニエンスキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(青 PTFE/白シリコン製スリット入りセプタム)100 個/パックC5000-95W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-180
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム)100 個/パックC5000-180W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム)100 個/パックC5000-186W
National バイアル組立済みキット、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青色 DP キャップ(赤 PTFE/白シリコンセプタム)100 個/パックC5000-192W
2 ソフトデュロメーターセプタムは、折れやすい針によるインジェクションの問題や、セプタムの貫通が問題となるアプリケーションに対する有効な解決策です。
Chromacol K シリーズバイアルクロージャー
概要数量製品番号
Chromacol 9 mm、磁気、オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム付100 個/パック9-MSC(BG)-ST1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤ラバー/透明 PTFE 製セプタム付き500 個/パック9-SCK(B)-8RT1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤ラバー/透明 PTFE セプタム(スリット入り)500 個/パック9-SCK(B)-8RT1X
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、白シリコン/赤 PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-ST1
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、青ソフトシリコン/PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-ST101
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、白シリコン/赤 PTFE セプタム(スリット入り)500 個/パック9-SCK(B)-ST1X
Chromacol 9 mm オープントップショートスクリューキャップ(青色)、口径 6 mm、ポリプロピレン製、赤 PTFE/白シリコン/赤 PTFE セプタム500 個/パック9-SCK(B)-TST1
Chromacol 9 mm ソリッドトップショートスクリューキャップ(青色)、ポリプロピレン製、赤ラバー/ベージュPTFE セプタム500 個/パック9-SCSK(B)-8RT1
Chromacol 9 mm ショートスクリューキャップ(青色)、ポリプロピレン製、一体型ポリプロピレン製メンブレン付き500 個/パック9-SCNK(B)
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW8-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パック2-SVWST-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、褐色、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW(A)8-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、広口ショートスクリューバイアル、褐色、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パック2-SVW(A)ST-CPK
Chromacol コンビニエンスキット、Agilent LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、赤ラバー/透明 PTFE セプタム100 個/パックHPLSK
Chromacol コンビニエンスキット、Thermo GC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、青ソフトシリコン/PTFE セプタム付100 個/パックTTRK
Chromacol コンビニエンスキット、Varian GC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックVAGK
Chromacol コンビニエンスキット、Varian LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックVALK
Chromacol コンビニエンスキット、Waters Alliance LC オートサンプラー用広口ショートスクリューバイアル、透明、パッチ、青色 9 mm オープントップショートスクリューキャップ、白シリコン/赤 PTFE セプタム100 個/パックWALK
2 ソフトデュロメーターセプタムは、折れやすい針による穿刺の問題や、標準的なセプタムの貫通が問題となるアプリケーションに対する有効な解決策です。