Search Thermo Fisher Scientific
当社はあらゆる分析技術と、サンプルクリーンアップおよび水分抽出試薬を提供しています。これらは、信頼性の高い正確で精密な結果を提供するように設計されているため、コンプライアンスが容易になり、規制対応リスクを抑えられます。
当社の有機分析装置により、窒素および炭素の信頼性が高くハイスループットの分析を得られ、肥料のアプリケーションの評価を行うための土壌中有機物の測定をサポートします。
EPA SW846 メソッド 6010 またはその他の方法による金属元素の分析に ICP-OES をご使用ください。土壌中の金属元素には、植物の成長に必須なものがある一方で、人間の健康を脅かすものもあります。
米国 EPA メソッド 6200 による金属栄養素と金属汚染物質の現場検出に、この携帯型装置をご使用ください。XRF は ICP-OES 検出に対して信頼できる参照値を提供します。
当社のディスクリート方式分析装置は、光分析および電気化学分析を自動化し、迅速に再現可能な結果を提供することにより、総分析時間およびオペレーターの操作時間を短縮しながら、複数の分析物の同時測定を可能にします。
GC および GC-MS は、サンプル前処理ツールと組み合わせると、有機汚染物質やその他の重要な土壌汚染物質の分析に使用される主要ツールとなります。
この強力なサンプル前処理システムは、高圧かつ高温で土壌汚染物質を効果的に抽出し、高回収率と再現性を実現します。
有機元素分析装置 | ディスクリート方式分析装置 | IC | 高速溶媒抽出 | GC & GC-MS | 蛍光 X 線 | ICP-OES & ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養素の分析 | ![]() | ![]() | — | — | — | ![]() | ![]() |
金属汚染物質 | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() |
無機陰イオン | — | — | ![]() | — | — | — | — |
有機汚染物質 | — | — | — | ![]() | ![]() | — | — |