Search Thermo Fisher Scientific
競走馬薬物スクリーニングで増え続ける禁止薬物を検出する敏捷な分析テスト手法。 競馬でスポーツドーピングがまん延していることを受け、競走馬薬物検査のラボはかつてないほど多忙になっています。
トップクラスのウマ科学研究者は、微量禁止薬物の検出や新たに禁止された薬物データの回顧的な分析の実施において、サーモフィッシャーサイエンティフィックに信頼を寄せています。
当社の高性能な GC-MS や GC-MS/MS システムは、スポーツ検査における極めて困難な課題にも対応します。
高スループットで高感度な定量性能をお求めの場合でも、今後のドーピングに関する課題に対応できるスクリーニングソリューションをお求めの場合でも、お客様のニーズを満たす製品をご用意しています。
分離、質量分析とのシームレスな統合、データの管理および分析ソリューション製品。
オンラインサンプル調製およびマルチチンャネル HPLC の組み合わせにより、サンプル調製コストを減らすと同時に、サンプルスループットとデータの質を改善します。
当社の柔軟な LIMS は、データ、リソース、ワークフローの管理において信頼されています。 LIMS の導入、トレーニング、検証、メンテナンスのコストを大幅に削減する特定アプリケーション用の機能をお選びください。
生産性を高めエラーを減らし、より有用性のある結果を取得できます。 これらの自動化ソリューションを、固体/半固体サンプルの高圧溶媒抽出、微量有機物の分離を目的とした大量の水性マトリックスからの固相抽出(SPE)、および溶媒蒸発にご利用ください。
競走馬検査ラボは、毎年数千ものサンプルを分析しています。その成果によって、ラボの評判が左右されます。 サンプル量、複合サンプルマトリクス、多種多様の化合物、独自の低分子を取り扱うため、ごく短時間でサンプルを調製し、最高レベルのスループットを達成する技術が要求されます。 サーモフィッシャーサイエンティックは、サンプルのクリーンアップを最大化し、分析感度を高めるソリューションを提供しています。
固定相抽出(SPE) | Dionex AutoTrace 280 固相抽出(SPE)機器 | マルチチャネルと TurboFlow 技術を利用した Transcend II システム | |
サンプル調製をすばやく修正し、各ステップでクロマトグラフィー分離を最適化する柔軟性。 | 1 回の自動ステップで対象の分析種を抽出し、別のステップでクロマトグラフィー分離を最適化。 | 独自のオンラインサンプル調製技術と最大 4 つの個別のパラレル UHPLC チャンネルを統合。 | |
オンライン自動サンプルクリーンアップ | ![]() | ![]() | ![]() |
同時サンプルクリーンアップ(最大 4 オプション) | ![]() | ![]() | ![]() |
クロマトグラフィー分離を含む | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプル調製の煩雑さ | 中程度 | 中程度 | 最小 |
* 一部ワークフローで自動化
競馬馬のドーピングを管理する国際団体が存在しないため、国によりアンチドーピング規制にはばらつきがあり、場合によっては大幅に異なることもあります。 また、しきい値、スクリーニング手法、スクリーニング限度、B サンプル(「検証」サンプル)の取扱法とテスト法にも公式な基準が設けられていません。 当社は業界のリーダーと協力して、常に最先端の競走馬検査を支援しています。
TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび TSQ 9000 トリプル四重極 GC-MS/MS システム | マルチチャンネルと TurboFlow 技術を利用した Transcend II システムおよび TSQ Altis トリプル四重極質量分析計 | Vanquish HPLC and UHPLC Systemsおよび Exactive Plus Orbitrap 質量分析計 | |
ターゲットスクリーニング | ![]() | ![]() | ![]() |
定量 | ![]() | ![]() | ![]() |
未知物質プロファイリングとレトロスペクティブスクリーニング | ![]() | ![]() | ![]() |
サンプルスループット | 低~中 | 高 | 中 ~ 高 |
費用 | $$ | $$$ | $$$ |
サンプル調製 | 中程度 | 最小 | 最小 |
ダイナミックレンジ | 7 ログ | ≤ 6 ログ | ≤ 6 ログ |
分解能 | ![]() | ![]() | 最大 280,000 |
研究からアンチドーピングのルーチン的ワークフローのニーズに対応するソフトウェアソリューション。
TraceFinder ソフトウェアは、GC、GC-MS、LC、および LC-MS データのターゲットスクリーニング、ルーチン定量、定性的レビューのためのソフトウェアです。 TraceFinder ソフトウェアは使いやすく、Thermo Scientific の GC-MS および LC-MS システムや、ほとんどの GC および LC 検出器にも対応します。 このソフトウェアは、環境、食品安全性、臨床研究、法医中毒学アプリケーション用に定量ワークフローやレポートを提供します。
高度なアルゴリズムを採用したソフトウェアにより、高い信頼性で新規化合物を発見し、同定や構造解明を簡素化できます。
この SelectScience インタビューでは、質量分析計の発明者である Alexander Makarov が世界最高レベルのアンチドーピングラボにおける最先端 MS の活用について説明します。
当社は、業界の専門家や規制当局と協力し、当社の技術革新は、新たな能力向上薬や血液製剤化合物に容易に備えられるよう保証します。 当社は、世界中のあらゆるレベルのスポーツイベント組織をサポートしています。
ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、同位体比、リアルタイムの直接分析などの分離技術を含む質量分析技術は、アンチドーピングスポーツ検査や法医学検査の担当科学者により利用され、この分野の進歩に役立っています。その現状について説明します。