機関の麻薬および化学物質の識別方法を再定義
堅牢でコンパクトなGemini分析計は、上級軍隊や公共治安部隊の厳しい要件を満たし、操作者が任務を迅速かつ安全に、そして正確に遂行できるようサポートします。 Gemini分析計は、フーリエ変換赤外(FTIR)分光法とラマン分光法の両方を1つのユニットに組み込んだ、世界で唯一の携帯型装置です。これら2つの分光法は互いに補完する技術で、ユーザーが現場で未知物質を同定する能力を向上させます。
グラフィカルインターフェイスを備えているため、習熟に必要なトレーニングは最小限です。操作者は、保護手袋を着用している場合でも、タッチキーパッドまたは抵抗タッチスクリーンを使用して、容易に機能をナビゲートできます。極端な気候から激しい取り扱いまで、Geminiは、落下、衝撃、振動、温度、浸漬などの耐久性に関する最新の軍事基準に認定されています。
Gemini分析計は以下を受賞しています:
  • 2016年Edison AwardsにおけるForensics and Security(法医学および安全性)部門で金メダル;この賞は、人間中心のデザインとイノベーションの卓越性を表彰します
  • 2015年R&D 100アワードにおけるAnalytical Test(分析試験)部門でEditor's Choice Awardを受賞;この賞は、さまざまな業界で年間最高イノベーションを表彰します
  • EuropoltechにおけるSupermodern 2015 ProgrammeのBronze Innovation Awardを受賞
  • 英国Security and Policing Conference(安全および治安維持会議)のADS Security Innovation Awards 2015(安全イノベーション賞)の一部として「Highly Commended(高く推奨)」として評価
  • 「Analytical and Monitoring Devices(分析およびモニタリング装置」部門のPharmaceutical Manufacturing All-Star Innovators Award(医薬品製造オールスターイノベーター賞)を受賞
1台に3つの技術
補完的かつ確証的
ラマンおよびFTIRは特異度と信頼性が非常に高い同定法で、それぞれに得手と不得手があります。これら両方を1台の分析計に統合することで、操作者は各技術の能力を活用できると同時に、より広範囲の化学物質同定が可能になります。新しいユーザーのために、スキャンアシスト機能が、一連の簡単な質問によって技術の選択をガイドします。技術間で一貫したインターフェースとワークフローにより、経験豊富な操作者は容易にサンプリングを続行できます。
SERS - 低濃度分析
LowDose ID搭載Gemini分析計の高度なハードウエアおよびソフトウエアとSERS(表面強化ラマン分光法)を組み合わせることで、LowDose ID搭載Gemini分析計では、低濃度分析と主要麻薬の結果を実現できます。
低濃度の違法薬物の検出に適したLowDoseID
LowDoseID搭載Gemini分析計は、SERS H-KitおよびScreenerアルゴリズムの機能強化により、違法薬物の検出能力が向上しています。これらの新しい装置機能により、混合物や錠剤中の低濃度の薬物を検出できます。
スキャンへの柔軟なアプローチ
LowDoseID搭載Gemini分析計には2つのスキャンフォーマットがあります。IDモードは、化学物質同定を行いたい熟練ユーザーに最適です。Screenerモードは、低濃度の麻薬検出に焦点を当てた、よりシンプルなインターフェースを備えています。
IDモード
  • ラマンとFTIR技術の両方を利用
  • 補完的で確証的な結果を提供
  • 熟練ユーザーに最適
  • 化学物質の一般的な特性評価
  • HazMasterG3ソフトウエア(追加可能)
  • 現場の化学薬品から製造されている潜在的な危険性物質を特定
  • HME組成のどの成分が不足しているかを特定
Screenerモード(LowDoseIDで使用可能)
  • ラマンとSERSを利用
  • すべてのユーザーレベルに最適
  • 麻薬の識別
  • Direct Scan:ホルダーまたはプローブを介して分析、純粋または高濃度の物質
  • Type H Scan:低濃度で存在する物質、蛍光に問題があるもの
スキャン遅延
ラマンスキャンの遅延調整、調整可能なレーザーパワー、およびその他の内蔵安全機能に加え、Geminiは業界初のFTIRスキャン遅延機能を導入しました。この機能はモーター駆動のアンビルによって実現されています。
HazMasterG3化学物質識別ソフトウエア
Alluviam LLC社のHazMasterG3は、携帯型化学物質同定装置に組み込まれている、高度の意思決定サポートツールです。このシステムは、分析計の結果の解釈に役立つ重要な化学的洞察を提供し、隠された化学物質や放射線測定値、または未知の兵器に関係する危険が潜む状況に対して注意を促します。
直感的に操作できるソフトウエアで、実際の現場での疑問を解決するのに役立つため、捜査官はより有効にに対処できます。単に成分物質や前駆体を特定するだけでなく、このインタラクティブシステムは、化学成分がどのように配合されている可能性があるか、どれくらいの量が作られるか、欠けている成分は何か、欠けている要素を合成するために何が使用できるかなどを判断するのに役立ちます。
これは、米国国土安全保障省の承認されたテロ対策技術の認証を取得した唯一のCBRNE/HME/IEDサポートソフトウエアです。
Gemini分析計の関連動画