いかなるシナリオでも。いかなるミッションでも。
当社の製品は現場で即時に使用でき、化学物質、麻薬、危険性物質、爆発物など、公共の安全および治安に対するさまざまな脅威に対処できることが実証されています。当社は、第一応答者、消防、警察機関組織、防衛組織、およびその他の政府機関の特定のニーズを満たすようにこれらの解決策を事情に合わせてご用意しており、要員が十分に装備され、迅速、正確、安全に対処できるよう支援しています。
麻薬および違法薬物の同定
当社は、ラボで実証済みの、信頼性の高い麻薬および違法薬物検出製品のポートフォリオを提供しています。現場での推定試験でも、確定分析での高度な検出でも、当社の包括的かつ柔軟なポートフォリオであれば、特定の要件に適した製品を提供できます。
Thermo Scientific TruNarcハンドヘルド麻薬分析計により、科学捜査ラボで実証された精度と信頼性を現場で直接活用できます。TruNarc分析計は、麻薬、精神刺激薬、精神鎮静薬、幻覚発現薬、鎮痛薬など、530種類以上の薬物を容易かつ迅速に検査します。TruNarc分析計のライブラリは定期的に更新され、新興薬物の脅威を加えており、同定において、ほとんどの物質に直接触れる必要はありません。TruNarc分析計は、推定証拠に対する明確でリアルタイムの結果を提供し、起訴の迅速化に役立つ日時スタンプなどのスキャン結果を含む改ざん防止の自動記録を提供します。
携帯型のラマン技術で最新の合成薬物を検出
近年、「バスソルト」や「肥料」と呼ばれる合成カチノン類のストリートドラッグが大幅に増加しています。これらの薬物は身体に破壊的な効果をもたらすだけでなく、識別が困難なこともあり、重大な健康上の脅威となります。しばしば意図的に誤表示され、告発を避けるために「人間の消費用ではありません」と明記されています。特定の薬物や派生物が違法に指定されるやいなや、新しい法律を回避するために改変された物質が市場に出回ります。これらの改変物質の分子の違いは小さいかもしれませんが、法廷が脅威の先を行く点において絶えず課題となっています。
一般的にスパイスやK2と呼ばれる向精神薬ハーブ製品類の合成カンナビノイドは、麻薬捜査員にとって別の課題です。これらの物質は「人間の消費用ではありません」と明記されている場合もありますが、大麻の代用として十代の人々に販売されており、さまざまな小売店で入手可能です。
スパイスの製造に使用される化学合成物質は、しばしば大量の粉末として国境を越えて輸送され、植物由来の素材に吹き付けて吸引されます。これらの化合物は大麻と同じような効果をもたらしますが、極度の不安、妄想、幻覚、さらには心臓発作など、より深刻で予測不能な結果をもたらす可能性があります。
違法薬物の対象となる薬物は急速に広がっています。このため、従来の湿式化学分析キットでは、絶え間なく増え続ける未知の物質に対応できません。TruNarcハンドヘルド分析計は定期的に更新されるライブラリを備えているため、市場に登場する新たな合成麻薬や派生物に迅速に対応できます。ライブラリには、重要な乱用薬物、希釈薬剤、前駆物質も収録されており、さまざまな物質を正確に分析できます。この分析計は広く普及しているラマン分光法を採用しています。この手法は、錠剤やカプセルの中身などの液体、ジェル、ペースト、淡色の固体を識別するのに優れた高い化学特異性を有する実証済みの技術です。このためTruNarc分析計は、路上、警察署、税関検問所、法医学研究室などにおける最適なスクリーニングツールです。 
有害物質同定
有害物質の安全で適切な廃棄に対する関心が世界中の各地域で高まっています。危険物の技術者、消防隊員、事件対応指揮官は、ラベルのない流出物質や不法廃棄されたドラム缶などの内容物を迅速に分析して識別しなければなりません。工業工程はますます複雑になるため、専用の破棄施設や廃棄処理施設が必要な新しい有害化学物質が登場し、こうした施設では、受け入れる物質を検証する必要があります。
従来のように、別の場所にあるラボで有害物質を分析すると、汚染処理にさらなる時間と費用がかかります。Thermo Scientific FirstDefender、TruDefender、Defender Omega、およびGeminiハンドヘルド分析計はラマンまたはFTIR分光法を活用して、ドラム缶、バッグ、ボトルなどの内容物を危険区域で直接迅速に検証します。
爆発物の脅威検出
改良された爆発装置(IED)の使用が世界中で増加しているため、爆発物の正確な特定はこれまで以上に重要になっています。爆発物脅威の可能性を分析し、その証拠を保全する必要がある人員は、このような脅威に対処するために当社の携帯型同定システムを求めています。
現在のIEDは、TNTなどの従来の爆発物が積みこまれているだけでなく、硝酸、硝酸アンモニウム、ディーゼル燃料、砂糖などの産業用化学物質を使用して簡易な化学ラボで製造されています。これらは時には、従来の爆発物検出技術や訓練を受けた爆発物探知犬による検知を免れることが可能です。軍隊や民間対応機関は現在のIEDの脅威に対抗するために、新しい携帯型同定システムを調査し、迅速に導入しています。
潜在的な爆発物の脅威を特定して証拠を保持する必要がある爆弾処理班やEODチーム向けに、サーモフィッシャーサイエンティフィックはGemini化学物質同定分析計を提供しています。Geminiは業界をリードするFirstDefenderおよびTruDefenderハンドヘルド分析計を基にして、FTIRおよびラマン分光法を1台の装置に統合してします。いずれの1つのみの技術よりも広範囲の爆発物同定を提供する初の分析計です。Geminiハンドヘルド分析計ではAlluviam LLCのHazMaster G3™決定サポートシステムをオプションで利用でき、 実質的な混合物分析と相互的な問題解決を可能にして、爆発物危険区域におけるより多くの情報に基づいた安全性の意思決定を実現します。
化学物質および武器の識別
化学兵器や化学物質を迅速に特定することで公共の安全性を確保できます。Thermo Scientifici化学物質同定装置は実用的なデータを即座に提供して、重要な局面における迅速な意思決定を可能にします。化学兵器(CWA)、有害産業化学物質(TIC)、有害産業材料(TIM)、およびその他多くの有害物質を現場で迅速に検査および同定できます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、携帯型ラマン技術において業界が認めるリーダーであり、Thermo Scientific FirstDefender RMXハンドヘルド化学物質分析計を含む1万以上の装置が米国軍のすべての部隊だけでなく、世界中の軍隊や法執行機関で採用されています。当社の化学物質同定製品は、ラマンやFTIRなどの洗練された技術と非常に使いやすいインターフェースを組み合わせており、現場での信頼性の高い結果をほぼすべての場所で迅速に提供します。
放射線検出
当社の統合ソリューションには携帯型放射線検出器、被ばく線量測定、モニタリングシステムがあり、人員、重要な設備や拠点、周辺監視区域や、周辺の地域を保護します。
自然放射線除去(NBR)技術は、核兵器、汚い爆弾、身元不明線源または意図的に隠された線源などの放射性物質を正確に検出、位置を特定、および同定するのに不可欠です。当社のポータル、モニター、プローブ、ガイガーミュラー検出器、およびその他の放射線検出モニタリング装置は、この特許取得済み技術を装備しています。