精度と信頼性の高い推定検査
Thermo Scientific TruNarcハンドヘルド麻薬分析計により、科学捜査ラボで実証された精度と信頼性を現場で実現することができます。TruNarc分析計は、麻薬、精神刺激薬、精神鎮静薬、幻覚発現薬、鎮痛薬など、530種類以上の薬物を容易かつ迅速に検査します。
  • ライブラリは定期的に更新され、脅威となる新たな薬物が追加されます
  • ほとんどの物質には直接触れる必要がありません
  • 推定証拠として明確でリアルタイムの結果が提供します
  • スキャン結果を含む自動化された改ざん防止記録を提供し、日時スタンプを付けることで起訴手続きを迅速化します。
TruNarcの事例:
効率的で、経済的で、安全
TruNarcハンドヘルド麻薬分析計を採用している米国の捜査機関は、明らかな当装置導入の効果を得ています;
  • ほとんど知られていない物質でも、現場で即座に検出可能です
  • 法的機関の捜査官にとって致死的可能性がある麻薬に触れる必要性を大幅に低減します。
  • 貴重なラボの時間を優先度の高い事件に使えます
  • ラボ検査の必要性を減らすことで、大幅にコスト節約できます
TruNarcハンドヘルド麻薬分析計のFAQ
TruNarc 麻薬分析装置がラマン技術を用いて、薬物や合成薬、混ぜ物、前駆物質などの複数の規制対象物質を直接接触することなく一度に識別する方法について、詳細をご確認いただけます。