高性能なフーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)・赤外顕微鏡は、信頼性の高い定性・定量情報を迅速に提供します。
FTIRは、ポリマーとプラスチック、医薬品、環境研究、法科学などの分野で確固たる分析手法としての長い歴史を持ち、半導体、エレクトロニクス、バッテリー、バイオマテリアルの各分野でも活躍しています。
Thermo ScientificのNicolet FTIR分光光度計シリーズを使用することで、物質の特性評価と検証において明確な結果を得ることができます。そして、さまざまなアプリケーションに対して迅速かつ簡単なワークフローを提供し、効率的な分析作業をサポートします。さらに、現場のニーズに細やかに応える万全のカスタマーサポートにより、日常の分析業務を包括的にサポートします。
Nicolet Summit シリーズFTIR分光光度計
Nicolet Summit シリーズFTIR分光光度計
毎日多忙なQA/QCの実験室では、信頼性の高い結果を迅速に入手することが求められます。コンパクトで高性能なThermo Scientific Nicolet Summit FTIR分光光度計は、物質の同定、検証、定量を効率的に実施するための理想的なソリューションです。
Nicolet Apex FTIR分光光度計
Nicolet Apex FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet Apex FTIR分光光度計は、ユーザーのスキルレベルに関係なく、未知物質や混合物の同定、不良解析を高精度に実施できます。ラボの生産性を最大化し、高品質なスペクトルデータを迅速に収集できます。
Nicolet iS50/iS50R FTIR分光光度計
Nicolet iS50/iS50R FTIR分光光度計
Thermo Scientific Nicolet iS50/iS50R FTIR分光光度計は、赤外分光光度計のあらゆるアプリケーションに対応し、リサーチグレードの性能を備えた高度な材料分析ワークステーションです。
Nicolet iG50 FTIR分光光度計
Nicolet iG50 FTIR分光光度計
Thermo ScientificのNicolet iG50 FTIR分光光度計は、さまざまな産業用アプリケーション向けに設計され、多様にカスタマイズ可能な赤外分光光度計です。このシステムは、お客様のご要望に応じた柔軟な組み合わせが可能で、産業用分析計としての長期にわたる堅牢性とリサーチグレードの高性能を兼ね備えています。
赤外顕微鏡
Thermo ScientificのNicolet赤外顕微鏡は、環境研究、医薬品、ポリマー、パッケージ、コーティング、化学品、繊維などの分野における品質管理、異物分析、分析サービス、および研究で微小サンプルの特性評価に役立ちます。高精度な分析を実現し、信頼性の高い結果を提供します。ユーザーのレベルに関わらず、不良解析、異物分析、品質管理、品質保証、リバースエンジニアリング、研究開発において高品質な顕微FTIRスペクトルを提供します。また、当社のスペシャリストチームが、お客様のトレーニングやメソッド開発、スキル向上をサポートします。
Nicolet RaptIR/RaptIR+赤外顕微鏡
Nicolet RaptIR/RaptIR+赤外顕微鏡
日常的に異物分析や不良品解析を行う分析ラボでは、より小さな粒子を迅速に測定することが重要です。Thermo ScientificのNicolet RaptIRシリーズ赤外顕微鏡は、リサーチグレードの性能と高度な可視観察能力を搭載し、ユーザーのスキルレベルに関わらず高品質なスペクトルを提供します。
Nicolet iN10/iN10 MX赤外顕微鏡
Nicolet iN10/iN10 MX赤外顕微鏡
Thermo ScientificのNicolet iN10赤外顕微鏡は、洗練されたオールインワン設計で、効率的な赤外顕微鏡分析を提供します。直感的操作と革新的な光学設計に基づいており、洗練された操作アプローチを採用することで、ユーザーの熟練度に関わらず簡単かつ確実に微小物測定を実施できます。
Nicolet iN5赤外顕微鏡
Nicolet iN5赤外顕微鏡
Thermo ScientificのNicolet iN5赤外顕微鏡は、とてもシンプルな操作性を備え、製品中の異物や不純物の位置を簡単に特定し、迅速かつ正確にポイント分析することができます。
FTIRガスアナライザー
当社では、FTIRガスアナライザー製品を幅広く取り揃えています。柔軟性の高い汎用ラボ用システムから、過酷な使用環境でも対応可能な堅牢なシステムまで、リアルタイムガスモニタリングの多様な要求に応えます。ターンキーシステムにより、現場で直ちに標準ガスキャリブレーションを実施することができ、主要な環境ガスを正確に測定できます。さらに、メソッドの自由なカスタマイズにより、お客様特有のガスアプリケーションに幅広く対応することが可能です。当社のFTIRガスアナライザーは、高精度で安定性の高いシステムであり、感度が優れているだけでなくオペレーションも簡単です。工程内モニタリング、排出ガス試験、燃焼ガス、環境大気モニタリングなどのガス分析アプリケーションにおいて、傑出した信頼性を実現します。
MAX-iR FTIRガスアナライザー
MAX-iR FTIRガスアナライザー
Thermo ScientificのMAX-iR FTIRガスアナライザーは、高い感度と安定性を提供します。このガスアナライザーは、インラインプロセスモニタリング、バッチサンプル処理、ガス純度検査、ガス認証など多様なアプリケーションに対応しています。さらに、数ppbレベルの検出下限を達成し、高精度なガス分析を可能にします。
Max-iAQ環境大気モニタリングシステム
Max-iAQ環境大気モニタリングシステム
Thermo ScientificのMAX-iAQは、導入後すぐに使用可能な高感度環境大気モニタリングソリューションです。このMAX-iAQシステムは、20チャンネルを備えており、全自動オペレーションにより最大20か所のサンプリングポイントで、100種類以上のガス成分を同時にモニタリングできます。また、ガスサンプリング用のポンプが内蔵されています。
Antaris IGS FTIRガスアナライザー
Antaris IGS FTIRガスアナライザー
Thermo ScientificのAntaris IGSガスアナライザーは、柔軟性とパワフルな性能を兼ね備えたガスアナライザーです。このガスアナライザーは、製造プラント内でのリアルタイムガスモニタリングのために特化して設計されており、リサーチグレードの性能、分析速度、感度を実現します。
EMS-10連続排出ガスモニタリングシステム
EMS-10連続排出ガスモニタリングシステム
Thermo ScientificのEMS-10連続排出ガスモニタリングシステムは、FTIRベースの全自動ガスモニタリングおよび連続排出ガスモニタリングシステムです。このシステムは、ガス中の不純物成分測定や有害大気汚染物質の連続計測に最適です。さらに、熱酸化モジュール、ガスサンプリング用のポンプ、加熱ガスラインも内蔵しています。
MAX-Bev CO2純度モニタリングシステム
MAX-Bev CO₂純度モニタリングシステム
Thermo ScientificのMAX-Bev CO₂純度モニタリングシステムは、最先端のFTIR技術を搭載した全自動の完全統合型システムです。このシステムは、CO₂の純度および炭酸ガス中の微量不純物を正確に測定できます。
Antaris IGS FTIR可搬型ガスアナライザー
Antaris IGS FTIR可搬型ガスアナライザー
さまざまなアプリケーションの要求を満たすために、ガスサンプリングオプションを幅広く取り揃えたシステムです。19インチラックマウント型のFTIRは移動可能で、様々な場所でガス測定が可能です。また、一体型調整マニホールドシステムを備え、さまざまな産業環境に適したターンキーソリューションを提供します。
詳細はお問い合わせください。
バルクガス認証システム
バルクガス認証システム
マルチチャンネルバルクガス認証用システムとして、バルクガス中の微量不純物ガスの計測やプロセスモニタリング用に設計されたシステムです。このシステムは、水素製造、窒素、ヘリウム、二酸化炭素など幅広いバルクガスの測定に適しています。
MAX-ASC-10自動サンプルコンソール
MAX-ASC-10自動サンプルコンソール
ガスサンプリングの統合システムです。サンプルガス用ポンプや、加熱微粒子フィルターを内蔵しています。ゼロガス、およびキャリブレーションのフロー制御、ガス希釈も可能です。希釈機能に加え、高温で、水分を含むサンプルを取り扱うこともできます。