Luminexのリソースとサンプルデータをすべて1カ所で確認できます
ビデオギャラリー、さまざまなLuminex装置で同じアッセイを実行した場合の比較データ、教育およびトレーニングツール、サポートセンターなど、Luminexアッセイおよび装置に関連するサンプルデータや有用なリソースをご覧ください。
サンプルデータ
QuantiGene Plex遺伝子発現アッセイデータ
Luminex 200およびFLEXMAP 3Dと比較したLuminex xMAP INTELLIFLEXにおけるQuantiGene Plexアッセイの性能
ヒトユニバーサルリファレンスRNA(hURR、250 ng/ウェル、1:4希釈)のタイトレーションを36プレックスQuantiGene Plexパネルで実行し、96-ウェルおよび384-ウェルの両方のアッセイフォーマットで遺伝子発現を測定しました。ヒトACTB(A)、PPIB(B)、LDHA(C)およびRPL13A(D)遺伝子発現データは、INTELLIFLEXと確立されたLuminex装置との間に優れた相関性があります。グラフは、INTELLIFLEX(x軸)で測定された生のMFIデータとLuminex 200およびFLEXMAP 3D(y軸)で測定された生のMFIデータを比較したものです。R2値は、すべてのターゲットについて優れたアッセイの直線性示しています。
Luminex xMAP INTELLIFLEXデュアルレポーターリードアウトの潜在的なアプリケーションとしての血清学アッセイ
(A)Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SEは、2本目のバイオレットレポーターレーザーを備えており、マイクロスフェア(ビーズ)ごとのデュアルリードアウトを可能にした装置です。新しいバイオレットレーザーは、マイクロスフェア表面に結合したレポーターの蛍光色素を405 nmで励起し、放出された青色蛍光を421~441 nmで測定します。グリーンレーザーは、マイクロスフェア表面に結合したレポーターの蛍光色素を532 nmで励起し、放出されたオレンジ蛍光を565~585 nmで測定します。(B)デュアルレポーター血清学的アッセイの応用の可能性を示すコンセプトがここにあります。抗原はマイクロスフェアに結合します。マイクロスフェアはサンプルとともにインキュベートされるため、サンプル中の抗体がマイクロスフェアに結合した抗原を認識します。PE標識抗IgG検出抗体とSB436またはBrilliant Violet標識抗IgA検出抗体を追加し、ビーズに結合した抗原特異的IgGと抗原特異的IgAの両方を測定します。2つめのレポーターを使用すると、同じマイクロスフェア(ビーズ)を使用して1つのウェルからアイソタイピングが実行できます。(C)新しいLuminex xMAP INTELLIFLEX装置の光学ベンチを示します。
システムリソース
Luminexアッセイリソース
ProcartaPlexマルチプレックスイムノアッセイ
QuantiGene Plex assays
サポートセンターとFAQ
サポートセンターの「ガイドとツール」セクションから製品関連の総合的なサポートリソースがご確認になれます。よくあるお問い合わせや一般的な問題の解決策については、「はじめに」や「トラブルシューティング」のセクションをご覧ください。
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。