Section title - 1
Section title - 2
Section title - 3
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE BEGINS
MicroSEQ Microbial Identification Software
種レベルでの正確な同定
Applied Biosystems MicroSEQ微生物同定ソフトウェアは、QC試験で微生物同定を行うお客さま向けの細菌および真菌配列の同定と分類のための統合ワークフローのひとつです。このソフトウェアは、塩基配列の読み出し、解析、および種レベルでの同定を行います。
MicroSEQ微生物同定ソフトウェア4.0
Applied Biosystems SeqStudioジェネティックアナライザ専用に設計された、豊富な機能を備えた実績ある解析ソフトウェアの最新版は、細菌または真菌の配列を同定および分類します。MicroSEQ IDソフトウェア4.0はSeqStudioシステムの高度な機能を活用し、21 CFR Part 11に準拠するための規制要件にも対応しています。
  • 完全に統合されたワークフローソリューション—SeqStudioジェネティックアナライザとApplied Biosystems MicroSEQ微生物同定アッセイキットを使用してプレートをセットアップしてランします。
  • 規制要件への対応をサポート—セキュリティ、監査証跡、電子署名(SAE)機能を搭載
  • 細菌および真菌用のバリデートされた信頼性の高い最大級のデータベース—12,000種を超える菌株
  • 高い精度—ベースコールおよび微生物検出のための高度なアルゴリズムを使用
  • データ管理とレポート作成機能の向上—アーカイブ、バックアップ/リストア機能、カスタマイズ可能なレポート機能
MicroSEQ IDのバリデート済みライブラリー
正確な微生物同定のカギは強力なデータベースです。MIcroSEQ ID ソフトウエアは、解析した配列を当社独自のバリデーション済みデータベースと自動比較し、相同率の高い菌種リストを表示します。MicroSEQ IDシステムは、正確な同定を可能にするために、複数の技術により、当社の科学者や共同研究者によって検証された12,000以上の菌株を含むライブラリが継続的に更新されています。
MicroSEQ ID微生物同定システムは、細菌および真菌の配列を確実に同定および分類するために必要な包括的なバリデーション済みライブラリを提供します
ライブラリー
エントリ
製品番号
 MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Microbial Library, v2022
2,071
A57312
 MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Supplemental Library, v2022
7,643
A57313
 MicroSEQ ID Fungal Gene Library, v2022
1,737
A57314
 MicroSEQ ID 16S rDNA Full Gene Library, v2.1
1,261
A57315
MicroSEQ ID微生物同定ソフトウェア4.0の紹介
わかりやすい操作画面により直感的に解析プロジェクトの確認やラン設定が可能
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 user interface
各ウェルのステータスはリアルタイムで表示されます。画面右側の青いリンクを選択すると解析結果が表示されます。
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 instrument run screenshot
多彩なレポート形式とデータ品質が色で分かりやすく表示されたレポートにより、簡単に結果を分析および確認できます。
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 results page
わかりやすい操作画面により直感的に解析プロジェクトの確認やラン設定が可能
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 user interface
各ウェルのステータスはリアルタイムで表示されます。画面右側の青いリンクを選択すると解析結果が表示されます。
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 instrument run screenshot
多彩なレポート形式とデータ品質が色で分かりやすく表示されたレポートにより、簡単に結果を分析および確認できます。
MicroSEQ ID Microbial Identification Software 4.0 results page
MicroSEQ ID 4.0と以前のソフトウェアバージョンを比較する
v3.1.3
v1.0
v4.0
機器サポート
3500/3500 XL
SeqStudio
ジェネティックアナライザ
SeqStudioおよびSeqStudio Flexシステム
MSIDキット対応
MSIDライブラリ対応
SAE管理コンソール対応
不可
不可
複数ユーザーの
同時サポート
不可
不可
SAE対応
可、機器およびソフトウェア用の強化された単一のSAE付き
技術
デスクトップアプリ
デスクトップアプリ
ブラウザベース
データのアーカイブ/復元
監査のみ
監査のみ
アーカイブおよび
バックアップ/復元
高度なレポート機能
サンプルとプロジェクトのレポート機能
サンプルとプロジェクトのレポート機能
カスタマイズ可能なサンプルとプロジェクトのレポート機能
ご注文情報
MicroSEQ微生物同定ソフトウェア
SeqStudioジェネティックアナライザ用のMicroSEQ IDライブラリ
3500台の分析計用のMicroSEQ IDライブラリ
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE ENDS