処理時間の短縮、柔軟性の強化
当社のバイオプロセスコンテナシステムは、スタンダードタイプおよびカスタムオプションなど多数取り揃えていますので、幅広いアプリケーション、サイズ、および接続システムに対応することができます。バイオプロセスコンテナはお客様のあらゆるバイオプロダクションニーズをサポートする滅菌、非滅菌の包括的なバイオプロセス製品ラインの一部です。他に、バイオプロセスバッグ、マニホールドアセンブリ、アウターサポートコンテナ、シングルユースバイオリアクター、シングルユースミキサーなどを取り揃えています。
Thermo Scientific Nalgene 製造用ボトルおよびカーボーイは、原薬やバルク中間体の保管と輸送用に特別に設計されており、反応性の高い液体、バッファー、培地などに対して液漏れのない*保管を実現します。
硬質密閉の利点
硬質コンテナは、PC、PETG、PP、LDPE、HDPE 製があり、30 mL から 50 L の容量に対応しています。広範囲に渡る規制書類が、これらの製品がバイオテクノロジーの厳しい要件を満たしていることを保証し、プロセスへの導入時間とコストを削減します。Thermo Scientific Nalgene 多層保管ポートフォリオは、アプリケーションに適した製品品質をお選びいただけます。多層型ポートフォリオには、次のような利点があります。
- 低微粒子:USP <788> に準拠しており、汚染の可能性が少なく、貴重な内容物を損失する危険性が低下します。
- パッケージの改善:クリーンルーム環境に導入しやすい三層パッケージです。
- 滅菌済みですぐに使用可能:バリデーション、洗浄、梱包、滅菌プロセスの低減により、資源を節約できます。
アプリケーションに合わせて適切なボトルをお選びいただけます。PC、PETG、HDPE 製があり、30 mL から 20 L の容量に対応しています。広範囲に渡る規制書類が、これらの製品がバイオテクノロジーの厳しい要件を満たしていることを保証し、プロセスへの導入時間とコストを削減します。
カーボーイを重要なアプリケーションに使用する場合、標準的なラボ用カーボーイは適しません。必要書類の完備、必要な洗浄バリデーションに対応した選択およびデザインであることなどを考慮する必要があります。
コンテナの清潔度は重要です。さまざまな清潔度やバリデーションの選択肢やその影響を考慮することにより、お客様の製品の品質に影響しない高品質製品を見極めることができます。バイオ製品製造アプリケーションに適したコンテナを選択する際に考慮すべき事項をご確認いただけます。
解説図をダウンロード
* 液漏れ防止のシールに対する弊社の保証には、Thermo Fisher Scientific 販売契約条件に規定する標準製品保証が適用されます。当社の製品は、対応する Nalgene キャップと併用した場合、常温・常圧で液漏れがありません。ただし、安全に使用いただくためには、コンテナとキャップについて、予定する用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。