Search Thermo Fisher Scientific
In vitroで培養した細胞を用いて種々の実験を行う際、細胞へのダメージをできるだけ軽減させ、生体内の環境にできるだけ近づけるように実験をデザインする必要があります。
このページではIn vitroでの細胞培養環境を整えることに関する課題と、それに対するソリューションをご提案します。
Gibco Human Plasma-Like Medium(HPLM)には、ヒト血漿に見られる同じ塩濃度のほか、アミノ酸、核酸、糖、および有機酸などの60を超える極性代謝物が含まれています。HPLMを使用してがん細胞をより生体内に近い環境で培養することで、ヒト生理学との関連性の高い結果が得られる可能性があります。
がん領域で多数の文献が報告されているHPLMを是非お試しください。
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera3D培養システムは、スフェロイド培養(例:3D腫瘍スフェロイド)やオルガノイド培養(例:脳オルガノイド)のために設計されたもので、豊富なフォーマットを取り揃えています。3D細胞培養面では培養器具への細胞の付着がほとんどなく、自然に分泌される細胞外マトリックス(ECM)を介した細胞同士の凝集による3Dスフェロイドやオルガノイドの構築をサポートし、成長、分化、細胞構造、腫瘍微小環境についての新たな知見が得られる可能性があります。
最も研究されているがん細胞株およびがん種に対して、豊富なトランスフェクションプロトコルをご用意しています。これらのプロトコルには、Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagentを用いて、特定のがん細胞株に対して低毒性で高いトランスフェクション効率を実現するためのステップバイステップのガイドが含まれています。豊富なトランスフェクション試薬のラインナップと、乳がん、肺がん、前立腺がん、肝がんなどのさまざまな細胞株別に用意されたプロトコルで、お客様のがん研究を強力にサポートします。
内容に関するお問い合わせ
jptech@thermofisher.com