Search Thermo Fisher Scientific
アポトーシス早期における顕著な特徴は、膜およびレドックス電位における変化を含むミトコンドリアの破壊です。MolecularProbes®では、カルシウム流動、スーパーオキシド生成、遷移孔の開口および膜電位を含む、生細胞中のミトコンドリアの活性に関する解析を行うための数多くの蛍光プローブを提供しています。
細胞機能の阻害が最小限に抑えられているため、リアルタイムでのモニターが可能なアッセイも存在し、その他のアッセイはマルチプレックス解析またはHCSアプリケーション用に固定可能です。
| ![]() MitoSOX™ Red superoxide indicatoを用いた生細胞中でのスーパーオキシドの検出。 |
リードアウト | ミトコンドリアをターゲットとし、スーパーオキシドの濃度の増加に伴い蛍光強度が増大します。 | ミトコンドリアをターゲットとしたカルシウムインジケーター。Ca2+の濃度の増加に伴い蛍光強度が増大します。 | 遷移孔の開口によりミトコンドリアシグナルが低下します。 | ||
インジケーター | MitoSOX™ Red | Rhod-2 AM/ | Hoechst 33342 | Calcein | MitoTracker® Red CMXRos |
一般的なフィルター | RFP/TRITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
励起/蛍光(nm) | 510/580 | 552/577 | 350/461 | 494/517 | 579/599 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
シグナル対ノイズ比 | ![]() | 該当せず | ![]() | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | 引用 | ||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 不可 | ||
HCS | |||||
HTS | 不可 | 不可 | 不可 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | ||
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
界面活性剤適合性 | 不可 | 不可 | 可 | ||
フォーマット | 10 x 50 µg | 20 x 50 µg | 1 キット(1,000 スライド) | ||
カタログ.番号 | M36008 | R1245MP | I35103 |
リードアウト | 膜電位に相関して活性ミトコンドリアに色素が蓄積 | ミトコンドリアの脱分極によりJC-1 分子の凝集が引き起こされ、緑色発光から赤色発光にシフトします。 | 活性ミトコンドリアのための橙色染色、死細胞ラベル化のための細胞非透過性の緑色染色および局在確認のための核染色を使用した、ミトコンドリア毒性アッセイ | |||
インジケーター | TMRM | JC-1 | JC-1 | Hoechst 33342 | Image-iT® DEAD Green™ 生存率染色 | MitoHealth stain |
一般的なフィルター | TRITC | TRITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
励起/蛍光(nm) | 552/576 | 514/529 | 514/590 | 350/461 | 488/515 | 550/580 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
シグナル対ノイズ比 | 該当せず | ![]() | ![]() | |||
参考文献 | 引用 | 引用 | ||||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 可 | |||
HCS | 可 | |||||
HTS | 不可 | 不可 | 不可 | |||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | |||
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
界面活性剤適合性 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
フォーマット | 25 mg | 5 mg | 2 x 96-ウェルプレート | |||
カタログ.番号 | T669 | T3168 | H10295 |
リードアウト | ミトコンドリアをターゲットとし、スーパーオキシドの濃度の増加に伴い蛍光強度が増大します。 | ミトコンドリアをターゲットとしたカルシウムインジケーター。Ca2+の濃度の増加に伴い蛍光強度が増大します。 | 遷移孔の開口によりミトコンドリアシグナルが低下します。 | ||
インジケーター | MitoSOX™ Red | Rhod-2 AM/ | Hoechst 33342 | Calcein | MitoTracker® Red CMXRos |
一般的なフィルター | RFP/TRITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
励起/蛍光(nm) | 510/580 | 552/577 | 350/461 | 494/517 | 579/599 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
シグナル対ノイズ比 | ![]() | 該当せず | ![]() | ||
参考文献 | 引用 | 引用 | 引用 | ||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 不可 | ||
HCS | |||||
HTS | 不可 | 不可 | 不可 | ||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | ||
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
界面活性剤適合性 | 不可 | 不可 | 可 | ||
フォーマット | 10 x 50 µg | 20 x 50 µg | 1 キット(1,000 スライド) | ||
カタログ.番号 | M36008 | R1245MP | I35103 |
リードアウト | 膜電位に相関して活性ミトコンドリアに色素が蓄積 | ミトコンドリアの脱分極によりJC-1 分子の凝集が引き起こされ、緑色発光から赤色発光にシフトします。 | 活性ミトコンドリアのための橙色染色、死細胞ラベル化のための細胞非透過性の緑色染色および局在確認のための核染色を使用した、ミトコンドリア毒性アッセイ | |||
インジケーター | TMRM | JC-1 | JC-1 | Hoechst 33342 | Image-iT® DEAD Green™ 生存率染色 | MitoHealth stain |
一般的なフィルター | TRITC | TRITC | TRITC | DAPI | FITC | TRITC |
励起/蛍光(nm) | 552/576 | 514/529 | 514/590 | 350/461 | 488/515 | 550/580 |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
シグナル対ノイズ比 | 該当せず | ![]() | ![]() | |||
参考文献 | 引用 | 引用 | ||||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 可 | |||
HCS | 可 | |||||
HTS | 不可 | 不可 | 不可 | |||
生細胞 | 可 | 可 | 可 | |||
固定可能 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
界面活性剤適合性 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
フォーマット | 25 mg | 5 mg | 2 x 96-ウェルプレート | |||
カタログ.番号 | T669 | T3168 | H10295 |
お役立ち情報 | |
Molecular Probes® ハンドブックBioProbes® 学術論文 | 関連製品 |