Search Thermo Fisher Scientific
遺伝毒性物質は、遺伝物質(DNAの塩基配列と構造を含む)と相互作用して細胞の損傷を誘発します。一本鎖および二本鎖の切断、DNA塩基とタンパク質間の架橋、およびDNAに対する化学物質付加などの、数種類のDNA損傷が起こる可能性があります。DNA合成プロセスにおけるエラーが悪化して、細胞周期中での核分裂停止または混乱をもたらします。DNAの完全性および機能変化などの遺伝子毒性効果のスクリーニングは一般的に、哺乳類細胞において、二本鎖開裂を見つけることにより、あるいは細胞 分裂の進行を追跡することにより行われます。
遺伝的損傷はしばしば酸化ストレスと関連して認めれますが、これが遺伝毒性の基本的なメカニズムです。
![]() | DNA損傷に特異的な抗体を用いた検出と、細胞毒性指標と組み合わせることによって、両方のパラメータを同一の細胞で同時に測定することができます。 |
![]() | 細胞周期に対する化合物の効果をモニターしながら、選択ターゲットの細胞毒性または免疫検出などの他の測定値によりマルチプレキシングを行ってください。 |