Search Thermo Fisher Scientific
マイトジェン活性化プロテイン キナーゼ(MAPK)シグナル伝達モジュールは、少なくとも 3 種類特定されています。これらは哺乳類細胞で細胞外のシグナルを核に仲介し、ERK、JNK、p38 キナーゼなどの応答遺伝子を作動させます。 MAPK シグナルパスウェイは、炎症や細胞分化、増殖、細胞死など、多くの細胞プロセスを調節するために必要不可欠です。 がん、免疫不全および神経変性疾患におけるMAPK経路の役割は十分理解されています。
タンパク質ターゲット別 MAPK シグナルパスウェイ用一次抗体、抗体ペア、ELISA、Luminex® アッセイの検索: | ![]()
(
クリックして拡大)
|
おもなターゲットのひとつ、p38 MAPK は、浸透圧ショックや炎症性サイトカイン、リポ多糖類(LPS)、アニソマイシン、紫外線、成長因子などの幅広い細胞外刺激に応答して活性化されます。 p38 MAPK の活性化は、MAP キナーゼ キナーゼ 3(MKK3)や MAP キナーゼ キナーゼ 6(MKK6)、MAP キナーゼ キナーゼ 4(SEK1 や JNKK1 とも呼ばれる MKK4)など、上流の複数のキナーゼにより誘導されます。 これらのキナーゼがトレオニン 180 やチロシン 182 の p38 MAPK をリン酸化すると、p38 が活性化します。
Western blot analysis of p38 MAPK [pTpY180/182] antibody peptide competition.
HEK 293 細胞から抽出し、UV 照射したサンプルを 10 % ポリアクリルアミド ゲルで分離し、PVDF 膜に転写しました。 固定化した膜をペプチド免疫原(レーン 1)、標準的なホスホスレオニン含有ペプチド(レーン 2)、標準的なホスホチロシン含有ペプチド(レーン 3)、リン酸化ペプチドに対応する非リン酸化ペプチド(レーン 4)、ペプチドなし(レーン 5)、JNK1/2 の該当する領域由来のリン酸化ペプチド(レーン 6)、ERK1/2 の該当する領域由来のリン酸化ペプチド(レーン 7)でインキュベーションした後、p38 MAPK [pTpY180/182] 抗体でインキュベーションしました。 データは p38 MAPK [pTpY180/182] に対応するリン酸化ペプチドのみが抗体シグナルをブロックすることを示し、リン酸化特異的な抗体の特異性が証明されました。
|
Immunohistochemistry of human lung carcinoma tissue labeled with rabbit anti-ERK1/2 [pT185/pY187].
FFPE ヒト肺癌組織を、ウサギ抗-ERK1/2 [pT185/pY187] 抗体(5 µg/ml)で標識しました。 組織は EDTA で前処理し、
SuperPicTure™ Polymer DAB で検出しました。 イメージは20倍に拡大。 腫瘍細胞の核と細胞質の染色に注意
|
ELISA quantification of total p38 MAPK and phosphorylated p38 MAPK [pTpY180/182] in vitro.
MKK6 酵素を使用して、組み換え p38 MAPK を in vitro でリン酸化しました。 非リン酸化 p38 MAPK をコントロールとして使用しました。 リン酸化/非リン酸化 p38 MAPK は、p38 MAPK [pTpY180/182] ELISA と p38 MAPK (Total) ELISA を使用して解析しました。 Total ELISA ではどちらの p38 MAK タンパク質も検出されましたが、リン酸化特異的 ELISA ではリン酸化 p38 MAPK タンパク質のみが検出されました。
|
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNF | PHC7074 | LHC7071 | |||||
BMP2 | 710022 | ||||||
c-Met | 700261 | CHO0285 | KHO0251 | ||||
c-Met (Soluble) | CHO0315 | KHO2031 | |||||
c-Met [pYpYpY1230/34/35] | 700139 | KHO0281 | |||||
c-Raf [pS289/296/301] | A14039 (Rab) |
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREB | 710149 | ||||||
CREB [pS133] | 700129 | KHO0241 | |||||
CREB Total | KHO0231 | ||||||
Cytokine 30-plex(ヒト) | LHC6003 (ポリスチレン) LHC6003M (磁気) | ||||||
EGF | AHG0064 (Rab) | LHG0061 | |||||
EGFR | AHR5072 (Ms) | KHR9061 | |||||
EGFR [pY1068] | 701053 | KHR9081 | LHR9081 | ||||
EGFR [pY1173] | KHR9071 | ||||||
ERK1 | 138600 (Ms) | ||||||
ERK1/2 | 44654G (Rab) 136200 (Ms) | KHO0081 | LHO0231 | ||||
ERK1/2 [pTpY185/187] | 700012 | 44680G (Rab) | KHO0091 | LHO0241 | |||
ERK1/2 [pTpY202/204] | 368800 (Rab) | ||||||
ERK5/BMK1 | 44688G (Rab) | ||||||
ERK5/BMK1 [pTpY218/220] | 44612G (Rab) | ||||||
FAK | 701094 | 710119 | |||||
FAK [pT925] | A14010 (Rab) | ||||||
FGFbasic | KHG0021 KHG0022 | PHG0021 PHG0023 PHG0024 PHG0026 PHG0264 | LHG0021 | ||||
**Rab=ウサギ ポリクローナル IgG 抗体 Ms=マウス モノクローナル IgG 抗体 |
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF1-R | 710065 | LHO0491 | |||||
IGF-1R [pYpY1135/1136] | LHO0501 | ||||||
IL-1α | AHC0912 (Ms) | KAC1191 | PHC0011 PHC0015 PHC0017 | LHC0811 | |||
IL-1ß | CHC1213 | KHC0011 KHC0012 KHC0014 | PHC0811 PHC0815 PHC0816 | LHC0011 |
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-2 | 701080 | RHCIL220 (Rt) AHC0722 (Ms) | CHC1243 | KHC0021 KAC1241 | PHC0021 PHC0023 PHC0026 PHC0027 | LHC0021 | |
IL-6 | 710042 | AHC0562 (Ms) | CHC1263 | KAC1261 KHC0061 KHC0061C KHC0062 KHC0063 KHC0064 KHC0064C | PHC0061 PHC0063 PHC0064 PHC0065 PHC0066 | LHC0061 LHC0063 | |
IR | LHR9111 | ||||||
IR(B-subunit) | KHR9111 | ||||||
IR [pY1158] | KHR9121 | ||||||
IR [pY1328] | KHR9151 | ||||||
IR [pY1334] | KHR9161 | ||||||
IR [pY972] | KHR9141 | ||||||
IR [pYpY1162/1163] | KHR9131 | LHR9131 | |||||
IRAK1 | 700025 | ||||||
IRAK4 | 700026 | ||||||
IκBα [pS32] | KHO0221 | ||||||
JIP1(N-Term) | 345200 (Rab) | ||||||
JIP1/2(SH3) | 345300 (Rab) | ||||||
JNK | 710075 | ||||||
JNK1 | 701048 | 359800 (Ms) | |||||
JNK1/2 | AHO1362 (Ms) | KHO0121 | LHO0071 | ||||
JNK1/2 [pTpY183/185] | 44682G (Rab) | KHO0131 | |||||
JNK2 | AHO1362 (Ms) | ||||||
**Ms=マウス モノクローナル IgG 抗体、Rab=ウサギ ポリクローナル IgG 抗体 Rt=ラット モノクローナル IgG 抗体 |
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体 | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPKAPK2 | AHO1242 (Ms) | ||||||
MAPKAPK2 [pT334] | 44516G (Rab) | ||||||
MEK1 [pS298] | 44460G (Rab) | ||||||
MEK1 [pT286] | A14036 (Rab) |
ターゲット | ABfinity™ モノクローナル抗体 | 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体 | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex® Assays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEK1 [pT292] | 44458G (Rab) | ||||||
MEK1 [pT386] | 44462G (Rab) | ||||||
MEK1/2 [pS222] | 44452 (Rab) | ||||||
MEK1/2 [pSpS218/222]/222/226 | 44454G (Rab) | ||||||
MEK2 [pT394] | 44466G (Rab) | ||||||
MEK3 | 326900 (Ms) | ||||||
MEK4 [pSpT257/261] | 44474 (Rab) | ||||||
MEK7 [pSpT271/275] | 44478 (Rab) | ||||||
MKK7 | 327000 (Ms) | ||||||
NFκB | KHO0371 | ||||||
p38 -Beta 2 MAPK | 338700 (Ms) | ||||||
p38 MAPK | 331300 (Ms) | KHO0061 | LHO0031 | ||||
p38 MAPK [pTpY180/182] | 701057 | 44684G (Rab) | CHO0075 | KHO0071 | |||
p53 [pT81] | A13988 (Rab) | ||||||
Pyk2 [pY402] | 700632 | 710087 | |||||
RSK1 | AHO1472 (Ms) | ||||||
RSK1 [pSpS221/227] | 44924G (Rab) | ||||||
Shc [pY239/240] | A13980 (Rab) | ||||||
STAT2 | 701105 | 710135 | |||||
STAT3 [pY705] | KHO0481 | ||||||
STAT5a | KHO0751 | ||||||
STAT5a [pY694] | KHO0761 | ||||||
STAT5b [pY699] | KHO5721 | ||||||
STAT6 | 701110 | 710140 | |||||
STAT6 [pY641] | 700247 | (Ms) | |||||
TGFb1 | CHC1683 | PHG9202 PHG9203 PHG9204 PHG9211 PHG9214 | |||||
TNFa | 710162 | CHC1753 | KHC3011 | PHC3011 PHC3013 PHC3015 PHC3016 | LHC3011 | ||
**Rab=ウサギ ポリクローナル IgG 抗体 Ms=マウス モノクローナル IgG 抗体 |
本製品は研究用にのみ使用できます。 動物またはヒトの治療もしくは診断用には使用できません。