Search Thermo Fisher Scientific
成長因子は細胞の増殖および発達において重要な役割を果たすユニークなシグナル伝達分子であり、成長因子を使用する研究においては高純度で品質の高いタンパク質を使用することが有益であるということは事実です。
Gibco® ブランドの成長因子は、お客様に以下のような特長をご提供できるようにデザインされています。
下記の選択表から適切な製品を選択する:
![]() | β-NGF 、ベータ神経成長因子(β-NGF)は、交感神経系および感覚神経系の発達および維持において重要です。活性型のヒトβ-NGFは非共有結合的にジスルフィド結合したホモ二量体であり、生物活性を示すためには3つのジスルフィド結合が必要です。 | ![]() | 幹細胞因子 幹細胞因子(SCF)はサイトカインであり、膜透過タンパク質および可溶性タンパク質のいずれの形態においても存在することが可能で、造血、精子形成およびメラニン形成において重要な役割を果たしています。SCFまたはその受容体であるc-kitにおける変異は貧血を引き起こす可能性があり、その貧血の重篤度から死に至る場合もあります。 | |||
![]() | IL-4 IL-4は、活性化T細胞により生産される多機能性サイトカインです。少なくとも数種類のB細胞活性化過程およびその他の細胞型の活性化過程に関与しており、DNA合成の共刺激物質でもあります。 | ![]() | IFN-γ 組換えヒトタンパク質 IFN-ガンマは、その抗ウイルス活性に加えて、免疫調節機能にも重要な役割を果たしています。IFN-ガンマは強力なマクロファージ活性化因子であり、形質転換細胞に対する増殖抑制効果を有し、I型インターフェロンの抗ウイルスおよび抗腫瘍効果を増強させることが可能です。 | |||
![]() | IL6組換えヒトタンパク質 IL-6は、幅広い種類の生物学的機能を有するサイトカインです。例えば、急性期反応の強力な誘導因子であり、B細胞の免疫グロブリン分泌細胞への最終分化において極めて重要な役割を果たしています。また、骨髄腫および形質細胞腫の成長を誘発し、神経細胞の分化の誘導も行います。 | ![]() | EGF組換えヒトタンパク質 上皮成長因子(EGF)は強力な細胞分裂促進因子であり、in vivoおよびin vitroにおいては様々な表皮および上皮組織の成長および増殖に重要な役割を果たし、培養細胞においては数種類の線維芽細胞の成長および増殖に重要な役割を果たしています。EGF生産の調節異常は、特定の腫瘍の成長および進行に関連しています。 |
望みどおりの細胞培養結果を毎回取得することを可能とするためのサポートを提供する目的で、弊社では経験豊富な研究者により報告されてきた成長因子に関する情報のリストを作成しました。
成長因子
図1 高純度。 精製された組換えヒトRANTES(カタログ番号PHC1054)およびマウスSCF(カタログ番号PMC2114)のSDS-PAGE分析 | 図2 優れたリフォールディング技術によるさらに生理活性の高いタンパク質。 GIBCO®のSCFおよび他社のSCF(カタログ番号PHC2115)によるMO7e細胞の増殖。 ED50がより低くなっていることから、GIBCO® SCFが、より少量で効果を発揮することが示されています。 | |
図3 構造の均一性。 ヒトBMP-2(製品番号PHC7145)を、還元条件下(レーン2および3)および非還元条件下(レーン4および5)のSDS-PAGEゲル上で泳動しました。 非還元条件下において、BMP-2は、生物学的に活性なBMP-2と同一の2量体として観察されています。 | 図4。 カルシウム流動から、期待された生物学的反応を確認できます。 Fura-2をロードしたラットPMNをGIBCO®ケモカインCINC-2β(製品番号PRC1564)で刺激することにより、カルシウム流動の活性化が観察されました。 | |
図5 塩基性FGFの高い生物活性。 FGF(製品番号PHG0024)による、Balb/3T3細胞の増殖が示されています。 GIBCO® 塩基性FGFは、他社の塩基性FGFよりも高活性です。 | 図6 プロテアーゼ活性によりタンパク質の機能性が確認されます。 カリクレイン(KLK4)の酵素活性4を、蛍光発生基質ペプチドであるBoc-Val-Pro-Arg-AMCの切断活性により測定しました。 最終生成物をそれぞれ380 nmおよび460 nmにおける蛍光の励起および発光により測定します。 |
研究目的にのみご使用ください。 本製品は、動物またはヒトに関する治療または診断への使用を目的とするものではありません。