培養液中で増殖するヒト表皮角化細胞(HEKa)の位相差画像
ヒトケラチノサイト増殖用培地サプリメント(
HKGS)を添加した、EpiLife (
M-EPI-500-CA)中で増殖させた HEKa 細胞。 解凍後の最初の培養。
 3日目 - HEKa |
|  5日目- HEKa |
|  7日目- HEKa |
細胞の寿命を延ばしてください
GIBCO EpiLife 無血清細胞培養用培地
- 既知組成・動物由来成分フリー培地
- 初代細胞のin vitro寿命を他の無血清培地の最大2倍まで延長させます
- 一度の添加なので使用が簡単です
図1-正常ヒト新生児ケラチノサイト(HEKn) (
C-001-5C)をEpiLife培地と競合他社のkeratinocyte用培地で増殖させました。 EpiLife培地による培養は、競合他社の培地と比較して、長期間にわたって細胞数が倍増しました。
ケラチノサイト製品選択ガイド
細胞を培養したい場合は....
- 動物由来成分を含まない(animal-product free:APF) 環境下で
- 寿命を延ばすのため
- chemically-definedの環境下で
- 寿命を延ばすのため
- Bovine Pituitary (BPE) 含有環境下で
- 寿命を延ばすのため
- Bovine Pituitary (BPE) 含有環境下で
- 標準寿命の間
C0055C,C0215C,C0015C,C0205C,MEPICF500,MEPICFPRF500,MEPI500CA,A1051501,M154500,M154CF500,M154CFPRF500,R01510,R00950,R001100,R007100,R002100,R00550,S0125,S0015,S001K,S0175,R011K,17005042,10744019,17005075