Search Thermo Fisher Scientific
Molecular Probes®の核酸ゲル染色色素であるSYBR® Gold、SYBR® Green I、SYBR® Green IIおよびSYBR® Safe色素は、電気泳動ゲル中のRNAを高感度に染色するための試薬です。 これらのゲル色素は、従来のエチジウムブロマイドゲル染色と比較してバックグラウンドが低く、より優れた感度を得られます。
アガロースゲルやCsCl密度勾配液中の核酸の検出 | より安全性の高いエチジウムブロマイドの代替え品 | あらゆるゲルシステムに対応できる高感度色素 | RNAおよびssDNAに対して究極の感度を持つ色素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | ![]() | ||||||
RNAに対する感度 | 高感度
(1.5 ng) | 高感度
(1.5 ng) | 高感度
(1.5 ng) | 究極の感度
(100 pg) | |||
低いバックグラウンド | ![]() | ||||||
人体に対する安全性の高さ/環境への配慮 | ![]() | ||||||
Ready-to-use製品の有無 | ![]() | ||||||
複数のアプリケーションに理想的に使用できる | ![]() | ||||||
包装サイズ | 10 mL | 0.4 mL、1 L(Ready-to-use)および4 L(Ready-to-use) | 0.5 mL | 0.5 mLおよび1 mL | |||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |