Search Thermo Fisher Scientific
トランスフェクション、濃縮、スクリーンニングおよび出版—GeneArt® CRISPR Nuclease Vector Kitで実現CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)ヌクレアーゼシステムは、簡単で迅速なクローニングですぐに使えるオールインワンの発現ベクターシステムで、Cas9ヌクレアーゼ発現カセットとguide RNAクローニングカセットで構成されています。このベクターにはターゲットに特異的なcrRNAのクローニングを手早く効率的に行うことができます。このシステムにより、単一プラスミドから配列特異的にお客様が選んだゲノム遺伝子座を編集したり改変したりすることが可能になります。GeneArt® CRISPRsで関連するターゲット配列を特定後、生物学的に関連のある変異をGeneArt® TALsでバリデーションして、オフターゲッティングリスクを減らすことができます。
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector Kitはレポーターベクターシステムで、CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集に必要な機能的因子を発現します。このキットは、Cas9エンドヌクレアーゼも発現するプラスミドベクターを使ってnon-coding guide RNA (crRNAとtracrRNAを含む) の発現に必要なコンストラクトを構築します。
GeneArt® CRISPR Nuclease Vectors with OFP(橙色蛍光タンパク質)は、crRNAを発現する細胞集団をフローサイトメトリーでソーティングできます。GeneArt® CRISPR Nuclease Vectors with CD4は、crRNAを発現する細胞をビーズで濃縮することが可能です。
GeneArt® CRISPR Nuclease Vectors.(A) GeneArt® CRISPR Nuclease: OFPレポータープラスミドマップおよびGeneArt® CRISPR Nucleaseの特長: OFPレポーター 図のように、ベクターはヌクレオチド6,732 bpと6,752 bp間でリニアライズされ、各鎖の5’末端が5 bp塩基突出した形で提供されます。 (B) GeneArt® CRISPR Nuclease: CD4濃縮プラスミドマップおよびGeneArt® CRISPR Nucleaseの特長: CD4の濃縮 図のように、ベクターはヌクレオチド7,336 bpと7,355 bp間で線状化され、各鎖の5’末端が5 bp塩基突出した形で提供されます。 GeneArt® CRISPR Nuclease Vectorはいずれもリニアライズされており、Cas9ヌクレアーゼがターゲット配列を特異的にターゲッティングする発現カセットに目的とするターゲット配列が組み込まれたcrRNAをコードする二本鎖オリゴヌクレオチドを迅速で効率的ににクローニングすることが可能です。
いずれかのGeneArt® CRISPR Nuclease Vector Kitを使用するためには、まずお客様で2種類の1本鎖DNAオリゴヌクレオチドをデザインしていただきます。1本はターゲット配列特異的なcrRNA (forward鎖のオリゴヌクレオチド)、もう1本は相補鎖(reverse 鎖のオリゴヌクレオチド) をそれぞれコードします。この相補的オリゴヌクレオチドをアニーリングするだけで、キットに付属しているリニアライズベクターにクローニングするのに適した二本鎖オリゴヌクレオチドをお客様が作製することができます。
1本鎖オリゴヌクレオチドのデザインは、クローニングの成功とゲノム編集ツールとしてのコンストラクトの有効性の点で重要です。以下に示す総合ガイドラインは、ターゲット配列の選択と、1本鎖オリゴヌクレオチドをデザインするのに役立ちます。
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector Kitを使用するためには、まずお客様で2種類の1本鎖DNAオリゴヌクレオチド(24~25 bp)をデザインしていただきます。1本はターゲット配列特異的なcrRNA (forward鎖のオリゴヌクレオチド)、もう1本は相補鎖(reverse 鎖のオリゴヌクレオチド) をそれぞれコードします。ゲノム上のターゲット配列の選択は、DNAの切断効率を著しく左右します。そのため目的遺伝子座当たり少なくとも1つ以上のターゲット配列特異的なcrRNA配列をテストすることをおすすめします。以下に示すガイドラインを、ターゲット配列の選択を図で例示しながら説明します。またガイドラインは一般的なもので、例外も発生します。
NGGからなるPAM配列から上流の19塩基または20塩基の長さのターゲット配列を選びます。PAM配列があることを満たしていれば、ゲノムDNAのセンス鎖あるいはアンチセンス鎖のどちらのターゲット配列を選んでもかまいません。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
クローニングするため、5塩基付加配列を加えます。19塩基または20塩基の長さのターゲット配列の3'末端にGTTTTを加え、Top strand オリゴ配列をつくります。このときオリゴDNAの配列にはPAM配列を含めないでください。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
19塩基または20塩基の長さのターゲット配列に特異的な逆相補的配列をつくり、3'末端にCGGTGを加え、Bottom strandオリゴを作成します。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
Top strandオリゴとBottom strandオリゴをアニーリングすることで、GeneArt® CRISPR Nuclease Vectorへのクローニングに適した、両末端を持つ二本鎖オリゴが調製できます。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
NGGからなるPAM配列から上流の19塩基または20塩基の長さのターゲット配列を選びます。PAM配列があることを満たしていれば、ゲノムDNAのセンス鎖あるいはアンチセンス鎖のどちらのターゲット配列を選んでもかまいません。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
クローニングするため、5塩基付加配列を加えます。19塩基または20塩基の長さのターゲット配列の3'末端にGTTTTを加え、Top strand オリゴ配列をつくります。このときオリゴDNAの配列にはPAM配列を含めないでください。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
19塩基または20塩基の長さのターゲット配列に特異的な逆相補的配列をつくり、3'末端にCGGTGを加え、Bottom strandオリゴを作成します。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
Top strandオリゴとBottom strandオリゴをアニーリングすることで、GeneArt® CRISPR Nuclease Vectorへのクローニングに適した、両末端を持つ二本鎖オリゴが調製できます。
![]() | |||
ステップ1 | |||
ステップ2 | |||
ステップ3 | |||
ステップ4 |
クローニングには、ターゲット配列特異的なcrRNAをコードするDNAオリゴ(TopとBottom)をデザインした後、アニーリングし、予めリニアライズされているベクターへライゲーションします。ライゲーション反応に必要な10回分の試薬がキットに含まれています。
ライゲーション反応後、CRISPRヌクレアーゼコンストラクトでOne Shot® TOP10 Chemically Competent E. coliを形質転換してください。One Shot® TOP10 Chemically Competent E. coliは高効率クローニングとプラスミド調製に理想的です。高コピー数のプラスミドを安定して増幅します。TOP10 cellsの遺伝子型はDH10B™株に類似しています。各らいげーション反応でOne Shot® TOP10 E. coliが1チューブ必要です。
トランスフェクションの方法は、扱う細胞のタイプによって異なります。トランスフェクションを最適な方法で行うために、オリジナルの参照資料や細胞株の提供元の情報を調べてください。継代のタイミング、継代時の希釈率などにも注意してください。広範囲な哺乳類細胞株に高効率にトランスフェクションするには、カチオン性脂質をベースにしたLipofectamine® 3000 Reagentを使用することをおすすめします。
真核細胞におけるトランスフェクション用プラスミドDNAはフェノールや塩化ナトリウムのコンタミのない純度の高いものを使用してください。トランスフェクションには、PureLink® HiPure Plasmid Midiprep Kitで調製した高品質のDNAを使用することをおすすめします。またプラスミドDNAは-20℃で保存してください。
最高のトランスフェクション効率が得られるDNA量は、トランスフェクション試薬や細胞株によって異なります。最適なトランスフェクション条件を調べるには用量反応試験を行うことをおすすめします。当社の実績では、293FT細胞を用いて6ウェルフォーマット、CRISPR-Cas9発現プラスミド 3 μg、培養密度70%のときに最適なトランスフェクション効率が得られました。
切断効率はGeneArt® Genomic Cleavage Detection Assayによって検出することができます。このキットは、CRISPR-Cas9によって切断されたターゲット配列において、細胞のNHEJ修復機構の過程において生じる塩基の欠失や挿入(indels) をミスマッチ認識酵素エンドヌクレアーゼが検出し、電気泳動で評価するアッセイ法に基づいています。
CRISPR-Cas9システムによる切断効率 HPRT遺伝子座をターゲットとしたDNA切断効率をGeneArt® Genomic Cleavage Detection Assayを用いて電気泳動による分析を行いました。 (A) HPRTに特異的なCRISPR RNAをを発現するGeneArt® CRISPR Nuclease OFP Vectorを用いた結果を示します。 (B) HPRTに特異的なCRISPR RNAをを発現するGeneArt® CRISPR Nuclease CD4 Vectorを用いた結果を示します。 HeLa細胞へのトランスフェクション後、切断効率の評価を3度独立して行い、indel (塩基の欠失と挿入) の割合を図中に示しました。
Cas9ヌクレアーゼはOFPまたはCD4遺伝子と共発現するため、トランスフェクション効率は蛍光顕微鏡またはフローサイトメーターで測定することができます。
トランスフェクション効率 (A) RelA遺伝子座に特異的なcrRNAをコードするGeneArt® CRISPR Nuclease OFP Vectorを使用し、293T細胞へのトランスフェクション効率を評価しました。 トランスフェクションしたサンプル中のOFP陽性細胞の割合は90%以上であることが示されました。 (B) GeneArt® CRISPR Nuclease CD4 VectorにおけるCD4の機能性 AAVS-1遺伝子座をターゲットとしてデザインされたGeneArt® CRISPR Nuclease CD4 Vectorを使用し、293T細胞へのトランスフェクション効率を評価しました。 FITC標識抗CD4抗体によって細胞を染色し、フローサイトメトリ―によって解析しました。 染色された細胞集団は蛍光顕微鏡での観察も行い結果を示します。
Cas9およびgRNAを発現する細胞はCD4遺伝子の発現をレポーターとし、磁気ビーズであるDynabeads® CD4 magnetic beadsを用いて濃縮することができます。
![]() |
|
Lipofectamine® 3000試薬を用いて切断効率を向上させ、GeneArt® TALsまたはCRISPRsのゲノム編集効率を改善することができます。
Q. ゲノム編集におけるターゲット配列への特異性という面でCRISPR-Cas9システムとTALENsの違いはあるでしょうか。
A. 一般的にTALENsのほうがCRISPRsより高い特異性をもって切断を行うと考えられていますが、CRISPRのターゲット配列のデザインを注意して行うことで、低いオフターゲット効果を得ることもできます。Carefully designing the CRISPR target typically results in lower off-target effects.ターゲット遺伝子座の切断効率の評価についてはCRISPRs、TALENいずれの場合でもGeneArt® Genomic Cleavage Detection Kitを用いることで簡便に行うことができます。
Q. ターゲッティング効率にそれほど影響がない場合、どのようにしてNHEJ修復機構によって生じるオフターゲットを回避することができますか?
A. オフターゲットのリスクを最小化するには、BLAST検索によってターゲット遺伝子座以外の対象生物のゲノム中に、CRISPRターゲット配列の3’末端と14bp以上の相同性のある配列が存在しないことを確認することを推奨します。BLAST search the genome to make sure that no more than 14 bp of sequence identical to the 3' of CRISPR target sequence are present in genome, other than at the target locus.技術製品広報をダウンロードして詳しいCRISPR配列デザイン手順をご確認ください。
Q. 同じベクターコンストラクトで一度に異なる複数の遺伝子をターゲットすることができますか?
A. ベクターは1つで1ターゲットのみに使用することができます。異なる遺伝子座をターゲットとした2つのベクターを共導入することはできます。
Q. ターゲット部位をデザインするための何かツールはありますか?
A. はい、ございます。技術資料をダウンロードして詳しいCRISPR配列デザイン手順をご確認ください。
Q. TALsを使用する前にCRISPRをスクリーニングツールとして推奨する理由を詳しく説明してください。
A. ターゲット部位における切断効率の高さは、ターゲットとした遺伝子座へ正確にアクセスすること、クロマチンの状態、配列に依存するため、当社では1遺伝子に対して2つ以上の配列をデザインしてテストすることを推奨しております。CRISPR-Cas9システムによるゲノム編集の場合、ターゲット部位となる配列は19-20塩基ですので、お客様は各ターゲット部位に対してこれらの塩基を変更するだけです。GeneArt® CRISPR systemによって切断効率が最も高いターゲットとして最適な配列がスクリーニングされた後は、より高い精度をもった(オフターゲットリスクの低い)GeneArt® TALsを用いて生物学的関連性のある変異体をつくることをお勧めします。
Q. indel % はどのように計算しますか?
A. 計算式は以下の通りです:% Indel = 1 – ((1 – fraction cleaved) 1/2)
Q. CRISPRを用いて細胞株をカスタマイズするサービスを行っていますか?
A. はい。当社ではカスタマイズサービスを行っております。
Q. GeneArt® CRISPR Nuclease Vectorにコードされているレポーター遺伝子としてOFPとCD4のメリット/デメリットをそれぞれ教えてください。
A. フローサイトメトリーベースの細胞ソーティングには、OFP (orange fluorescent protein) を利用できます。CD4については、フローサイトメトリーはもちろんのこと、抗CD4抗体コートの磁気ビーズによってマニュアルで細胞濃縮することもできます。詳しい情報についてはuser manualをご参照ください。
Q.ターゲットに合わせてCRISPRベクターのデザインとクローニングをカスタマイズするサービスもしていますか?
A. はい。当社にはCRISPRベクターをカスタマイズするサービスオプションもございます。
製品名 | サイズ | 製品番号No. |
---|---|---|
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit | 10 reactions | A21174 |
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit | 10 reactions | A21175 |
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells) | 10 reactions | A21177 |
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells) | 10 reactions | A21178 |
あらゆる遺伝子をCRISPRでカスタマイズ。当社はお客様のターゲットデザインとクローニングのお手伝いをいたします。すぐにトランスフェクションが可能 | 100 μg | お問合せはこちら |