Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific CO2インキュベーターは、in vivo反応にもっともよく似た健康な培養を提供するように設計されており、ダウンストリームの成功を促進します。信頼性と一貫性のある結果を得るために、当社のポートフォリオは数十年に及ぶ実績のある技術に基づいており、お客様固有のアプリケーションの要求をサポートするために継続的に機能を向上させています。
培養細胞を扱う人にとって汚染はリスクとなります。当社のCO2インキュベーターは、リスク軽減に優先順位を付けるように設計および製造されています。パッシブおよびアクティブの汚染制御技術を利用して、細胞の健全性を維持しながら、メンテナンスおよび洗浄作業を削減できます。
内部表面材質
不要な微生物の増殖を防止し、簡単な洗浄を可能にする作業は、インキュベーターチャンバーの選択から始まります。研磨済みの304ステンレススチール製または100%銅製の内装から選べますので、安心して作業を進められます。
CO2インキュベーターで利用できるさまざまな高温除去技術からお選びください。自動サイクル中、熱はインキュベーターチャンバー全体を継続的に循環し、微生物が生存する可能性のある低温領域を排除し、国際薬局方の要件を満たします。このプロセスにより、オートクレーブを必要とせずに洗浄が簡素化され、培養細胞やラボラトリーの担当者に悪影響を及ぼす可能性のある有害化学物質を使用する必要性が低減されます。真菌、胞子、マイコプラズマ、その他の細菌など生物学的汚染物質を除去しながら、UV殺菌ランプの物理的制約を回避し、毒性の可能性のある殺菌剤の取り扱いや保管などの継続的なコストを回避します。当社のすべてのCO2インキュベーターシステムは、米国およびEU薬局方基準に準拠し、少なくとも100 万の生物学的指標微生物を使用して個別に試験されています。
ContraCon除染サイクル | 140℃滅菌サイクル | Steri-Run滅菌サイクル |
90℃湿熱サイクル | 140℃乾熱サイクル | 180℃乾熱サイクル |
センサーやコンポーネントを取り外すことなく、ボタンを押すだけで簡単に操作できます。 | 長時間かけて140℃で無菌化する夜間滅菌サイクル。 | 新しい標準。すべてのチャンバー表面を180℃まで加熱する夜間サイクル。 |
24~25時間 | 14時間 | 12時間 |
6 log | 12 log | 12 log |
浮遊微粒子は、ほとんどのラボ環境で汚染の主要な原因となります。当社のCO2インキュベーターは、30秒のドア開閉後わずか5分でISO Class 5クリーンルーム様の大気質条件で培養を保護する高度なHEPAろ過技術を提供します。チャンバー内HEPAフィルターとアクティブエア循環を組み合わせることで、作業にリスクをもたらすあらゆるサイズの粒子を捕得できます。
細胞培養管理における画期的なThermo Scientificセルロッカーシステムは、細胞培養インキュベーターを6つの個別に分離されたポリカーボネート製チャンバーに分割し、オートクレーブ可能です。個々のチャンバーは、低酸素条件下でも、培養の保護と安全性を強化し、安定性を維持し、迅速に回復し、使用するガスを減らします。セルロッカーシステムは、初代細胞、幹細胞その他の高感度細胞について培養条件を改善する新しいアプローチです。
インキュベーター内の環境因子を正確かつ信頼性の高い方法で測定することは、in vivo状態を模倣して下流アッセイで正確な細胞応答を確保するために不可欠です。当社のインキュベーターでは、インキュベーションチャンバー内に直接配置されたセンサーを利用して、細胞が経験する条件を正確に測定します。この設計では、より堅牢なセンサー構造が必要ですが、変動が発生した場合には迅速かつ正確に補正できます。アプリケーションの要件に応じて、堅牢な熱伝導率(TC)または高度な赤外線(IR)CO2センサー技術からお選びください。
Thermo Scientific可変酸素コントロール(「Tri-Gas」)インキュベーターは、in vivo条件を厳密に再現する環境で哺乳類細胞の増殖を最適化するように特別に設計されています。体内では、酸素濃度は大気中で見られる20~21%ではなく、1~14%の範囲内にあります。多くの場合、低酸素(低酸素症)で培養した細胞はより速く増殖し、長く生存し、ストレスが低下します。当社のインキュベーターは可変酸素制御を備えており、培養の生物学的関連性を高め、成長性能を高め、分化とストレス反応を低減し、腫瘍微小環境をより厳密にシミュレートします。
要件に応じて性能とワークフローを強化するために、さまざまな湿度リザーバー設計をご用意しています。従来のシンプルで取り外し可能なウォーターパン、または高相対湿度(rH)レベルと迅速な回復のために直接加熱される独自の統合リザーバーからお選びください。外部リザーバーはメンテナンスを簡素化し、培養を中断することなく再充填できます。完全なアクティブrHパラメーター制御を備えており、湿度レベルの正確なモニタリングを必要とするアプリケーションに最適です。
| |||
従来のウォーターパン | 一体型リザーバー | 一体型のカバー付きリザーバー | 外部リザーバー |
---|---|---|---|
取り外し可能なウォーターパンで、手動でのrH制御が可能 | 直接加熱式の大きなパンレスリザーバー。高いrHレベルと迅速な回復を提供
| 直接加熱式の保護された内蔵ウォーターパン。高いrHレベルと先進的な回復を提供し、水の充填と排水も簡単 | 外部リザーバー付きのアクティブ湿度制御により、培養を中断することなく簡単に水を補充できます |
視覚的なモニタリング | 視覚アラームと低レベルアラーム | 視覚アラームと低レベルアラーム
| 視覚アラームと低レベルアラーム
|
直接加熱またはウォータージャケット付きCO2インキュベーターのいずれかをご用意しており、それぞれ独自の利点を提供します。直接加熱技術は便利かつ軽量、高温滅菌でご利用になれます。ウォータージャケット付きインキュベーターは、予期しない停電時に優れた温度安定性と保護を提供します。
チャンバー全体に均一な環境を提供するために、当社のCO2インキュベーターはファンによる空気循環を備えています。アクティブな循環がなければ、インキュベーターチャンバー内の条件が階層化され、さまざまな領域で異なるマイクロ環境が形成されます。当社の革新的な循環設計は、インキュベーターチャンバー全体で、より優れた均一性、迅速なドア開放回復、最適化された細胞増殖を実現します。
※30秒ドア開放の内標準に基づき、回復レベルは、温度およびCO₂については元の値の98%、湿度については元の値の95%と計算されています。
Thermo Scientific CO2インキュベーターは性能重視の機能と高度な技術を備えていますが、驚くほど使いやすい製品です。当社のインキュベーターはすべて、シンプルで直感的な制御を提供します。シンプルな英数字制御センターまたは高度なタッチスクリーンディスプレイからお選びになれます。
当社は、実証済みのクリーンルーム互換性に対する需要の高まりに対応するため、クリーンルームCO2インキュベーター用に設計された初の粒子制御システムを提供しています。この革新的な技術は、異なるインキュベーター内でクリーンルーム環境に放出される粒子状物質を制御し、捕集します。環境への影響をなくすために、筐体内全体の空気を背面のHEPAフィルターを通るように流します。サードパーティによって、ISO Class 5およびGMPグレードA/B環境向けに検証および認証済み。