Search Thermo Fisher Scientific
分析用にろ過を行う際、分子捕捉効率が研究には重要であることを当社は理解しています。分析用フィルターユニットおよびフィルターろう斗は、水質試験でサンプルの微生物量を測定するためによく使用されます。この種の試験で正確な結果を示すことは、特にフィルターのメンブレンに微生物を捕捉する性能に左右されます。
当社はこれを念頭におき Nalgene 分析用ろ過製品を開発しました。当社は 50 年以上にわたり、品質管理テストや研究における微生物や粒子の回収用に正確で使いやすいシステムを提供してきました。当社は分析用滅菌フィルター、ろう斗およびさまざまな再利用可能フィルターを提供し、多様な分析用ろ過アプリケーションをサポートします。
Nalgene 分析用ろ過製品のもっとも一般的なアプリケーションは、水質、食品および飲料、製薬産業用です。
色 | |
![]() | 白色
|
![]() | グレー
|
孔径(µm) | 分析対象生物 |
0.2 μm | 小型細菌 |
0.45 μm | 大腸菌、糞便性大腸菌、一般的な細菌 |
0.8 μm | 酵母、カビおよび糸状菌 |
1.0 μm | 酵母、カビおよび糸状菌 |
フィルターユニット
| マニフォールド、または真空フラスコ + フィルターろう斗 | ボトルトップフィルター + 受入れボトル |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
フィルターユニット | フォーセップス |
![]() | ![]() |
滅菌済み分析フィルターユニット | ステンレススチール製フォーセップス |
サンプル液の希釈 (プロトコルの指示に従う) |
採取したまま
(希釈なし) | 滅菌液で 1:1 | 滅菌液で 1:90 | 滅菌液で 1:99 |
サンプル液の添加 | ダストカバーを取り外す | サンプル液を上部チャンバーに注ぐ | ||
真空状態の適用 | 真空源をゆっくり開ける | サンプルが完全にろ過されるのを待つ | 真空室を閉める | |
ろう斗の洗浄 (プロトコルの指示に従う) |
ろう斗を滅菌液でやさしく洗浄する
(メンブレン表面には触れないこと) | 真空室を開ける
| 洗浄液が完全にろ過されるのを待つ | 真空室を閉める |
ユニットの開口 | ユニット上部のろう斗部分をやさしく取り除く |
メンブレンの回収 | フォーセップスをメンブレンの下にやさしく滑り込ませ、支持表面からゆっくり上にあげる |
メンブレンを培地に置く![]() | メンブレンを用意した培地に置く |
インキュベート&プレートの回収 | 培地上のメンブレンにカバーをしてインキュベーターに入れ、必要な培養時間が経過したら培養を終了 |
培地上のメンブレンの試験 | 適切な色と形状のコロニーの増殖をチェックする |
コロニーのカウント![]() | プロトコルに従ってコロニーをカウントし、(希釈した場合は)希釈率でコロニー数を掛ける プレートを破棄する |
色 | |
![]() | 白色
|
![]() | グレー
|
孔径(µm) | 分析対象生物 |
0.2 μm | 小型細菌 |
0.45 μm | 大腸菌、糞便性大腸菌、一般的な細菌 |
0.8 μm | 酵母、カビおよび糸状菌 |
1.0 μm | 酵母、カビおよび糸状菌 |
フィルターユニット
| マニフォールド、または真空フラスコ + フィルターろう斗 | ボトルトップフィルター + 受入れボトル |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
フィルターユニット | フォーセップス |
![]() | ![]() |
滅菌済み分析フィルターユニット | ステンレススチール製フォーセップス |
サンプル液の希釈 (プロトコルの指示に従う) |
採取したまま
(希釈なし) | 滅菌液で 1:1 | 滅菌液で 1:90 | 滅菌液で 1:99 |
サンプル液の添加 | ダストカバーを取り外す | サンプル液を上部チャンバーに注ぐ | ||
真空状態の適用 | 真空源をゆっくり開ける | サンプルが完全にろ過されるのを待つ | 真空室を閉める | |
ろう斗の洗浄 (プロトコルの指示に従う) |
ろう斗を滅菌液でやさしく洗浄する
(メンブレン表面には触れないこと) | 真空室を開ける
| 洗浄液が完全にろ過されるのを待つ | 真空室を閉める |
ユニットの開口 | ユニット上部のろう斗部分をやさしく取り除く |
メンブレンの回収 | フォーセップスをメンブレンの下にやさしく滑り込ませ、支持表面からゆっくり上にあげる |
メンブレンを培地に置く![]() | メンブレンを用意した培地に置く |
インキュベート&プレートの回収 | 培地上のメンブレンにカバーをしてインキュベーターに入れ、必要な培養時間が経過したら培養を終了 |
培地上のメンブレンの試験 | 適切な色と形状のコロニーの増殖をチェックする |
コロニーのカウント![]() | プロトコルに従ってコロニーをカウントし、(希釈した場合は)希釈率でコロニー数を掛ける プレートを破棄する |
Thermo Scientific Nalgene 分析用ニトロセルロースメンブレン付きフィルターユニットは、ISO 7704 に明記された微生物回収要件基準を上回っています。このアプリケーションにおけるこれらの製品の性能により、水質検査で使用する最適な選択肢です。
Nalgene 分析用フィルター製品のニトロセルロースメンブレンは、APHA 標準メソッド、および米国環境保護庁によって明記された装備および材料に関するラボ基準で参照された手順に従って、飲料水の微生物学的分析で使用するように製造されています。