Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Rapid-Flow ボトルトップフィルターは、保管に適したソリューションです。液漏れ防止キャップにより保管ボトル内のろ液の pH 変動を最低限に抑えます。Nalgene ボトルトップフィルターには真空アダプターおよびダストカバーが付いており、口径が小さい受器または口径が大きい受器を使用することができます。
標準的な酢酸セルロースメンブレン(CA)から界面活性剤フリーの酢酸セルロースメンブレン(SFCA )Rapid-Flow 滅菌ボトルトップフィルターに切り替えることで、ボトルトップフィルターの溶出物を低減できます。ボトルトップフィルターは、Nalgene 受器(滅菌)または標準的なガラス製培地ボトルに適合します。
PES メンブレン付きの Nalgene Rapid-Flow ボトルトップフィルターは、速い流速および高いスループットを提供し、ろ過効率を向上させます。ボトルトップフィルターには当社独自の Rapid-Flow サポートプレートデザインが採用されており、細胞培養用培地、血清、添加剤および緩衝液の滅菌ろ過には欠かせません。
![]() |
![]() |
Nalgene ボトルは、医薬品、研究および食品グレードのスタンダードに見合う高品質のプラスチック原料のみを使用して製造されています。このため当社では、添加剤を最小限に抑え漏出物混入の可能性を低減させることができるプラスチック樹脂を選択しています。
お客様のラボのアプリケーションに最適な Nalgene ボトルの選択には、当社のオンライン選択ガイドをご使用ください。