Search Thermo Fisher Scientific
ラボ内で化学薬品ボトルを移動するときに役立つ Thermo Scientific Nalgene ボトルセーフティキャリアーおよびトートセーフティキャリアーにより、ガラス製薬品ボトルをしっかりと固定し、施設内のラボ間で運搬する際の衝撃を緩和できます。4-in-1 イージートート およびマルチボトルラックを使用することで、複数のボトルを保持し、職場間を簡単かつ効率的に移動できます。
セーフティボトルキャリアー、2.5 L | セーフティボトルキャリアー、4 L | セーフティボトルキャリアー、500 mL | マルチボトルラック、500 mL | 4-in-1 イージートート |
安全に保持、ボトルの衝撃緩和と液こぼれ防止 | 安全に保持、ボトルの衝撃緩和と液こぼれ防止 | 安全に保持、ボトルの衝撃緩和と液こぼれ防止 | 500 mL ボトル 8 本まで収容可能なボトルラック | 複数サイズのボトルを収容可能なオープントート |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6501-2500 | 6501-4000 | 6505-0010 | DS5996-0871 | 6565-0001 |
衝撃保護あり | 衝撃保護あり | 衝撃保護あり | 衝撃保護なし | 最小限の衝撃保護 |
ボトルはキャリアー内に完全収納 | ボトルはキャリアー内に完全収納 | ボトルはキャリアー内に完全収納 | 上部が開放のラック | 上部が開放のトート |
2.5 L ガラス製化学薬品ボトルを 1 本収納 | 4 L ガラス製化学薬品ボトルを 1 本収納 | 500 mL ガラス製化学薬品ボトルを 6 本収納 | 500 mL 薬品ボトルを 8 本収納 | 複数サイズのボトルを収納できるように構成可能 |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ不可 |
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)までお電話いただくか、または eメールで techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com までお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support 宛てに RocRegSupport@thermofisher.com までご連絡ください