Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneピペットウォッシャーで、ピペットをの浸漬および洗浄できます。ピペットに最適なジャー、バスケット、水槽を選択するか、3つの部品を個別に購入して独自の構成にしてください。同じサイズコードを持つコンポーネントは、最適な組み合わせで機能するように設計されています。
→ ピペットジャーに目的の浸漬液を入れて、対応するピペットバスケットを挿入します。バスケットの底には穴が開いており、充填と排水が可能です。
→ 汚れ たピペットをバスケットに入れ(チップを上げて)、バスケットがピペットで満たされ、洗浄の準備ができるまで、ピペットは充填して浸漬します。
→ 洗浄するには、ピペットウォッシャーにピペットのバスケットを移します。シンク横のカウンターにピペットウォッシャーを置き、給水管を水道の蛇口に取り付けます。排水管をシンクの排水管に向けます。水道水を一定の速度入れて、ウォッシャーを満たします。ウォッシャーがいっぱいになると、水を排水管に吸い上げて自動的に空になります。ウォッシャーを繰り返し注入し、ピペットが清潔になるまで排水します(通常 3~5サイクル)。次に、蛇口を閉めて給水チューブを純水の蛇口に移動させます。純水を投入し、さらに3回ピペットの洗浄を行う。
→ 洗浄が完了したら給水を止め、バスケットをウォッシャーから取り出してピペットを乾燥させます。
ピペットバスケット | ピペット浸漬瓶 | ピペットウォッシャー | ピペットウォッシング セット |
バスケットの底には排水穴があり、浸出や洗浄中の充填や排水が可能です | ご希望の浸漬液を充填し、バスケットを挿入します。 推奨クリーニング液はジャーに印刷されています。 硫酸/二クロム酸は酸濃度60%以下で使用可能。カバーが蒸発を遅らせます | 水道水または純水を蛇口に取り付けます。 ピペットで充填したバスケットを挿入します。 水がオンになっている限り、自動的に充填および空になります。 | セットを購入して、完全な洗浄システムをすべて手に入れてください。注:これらのセットのバスケットハンドルはジャーよりも高いため、ピペットを浸漬している間はジャーカバーを所定の位置に置くことはできません。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高密度ポリエチレン(HDPE) | 架橋HDPE(XLPE) | 高密度ポリエチレン(HDPE) | HDPEおよびXLPE |
サイズA、B、C | サイズA、B、C | サイズA/B、C | サイズB、C、F |
ピペットバスケット | ピペット浸漬瓶 | ピペット ウォッシャー | ピペット ウォッシングセット | |
サイズA 20.3 cm(8")ピペット最大 | DS5241-0020 | 5242-0040* | 5245-0040 | --- |
サイズB 40.6 cm(16")ピペット最大 | DS5241-0040 | 5242-0050* | 5245-0040 | 5250-0040** |
サイズC 61 cm(24")ピペット最大 | DS5241-0050 | 5242-0060* | 5245-0050** | 5250-0050** |
サイズF 81 cm(36")ピペット最大 | --- | --- | --- | DS5250-0060** |
* ピペットを浸している間、ジャーに蓋ができるように、バスケットのハンドルが完全に収まるジャーを選択
**バスケットの持ち手より瓶の方が短いため、ピペットを浸している間にカバーを使用することができません。
Nalgeneピペット/実験ツール滅菌用トレイは、消毒液中の水平ピペット浸漬用に設計されています。カバーはバットの溝にフィットし、有害物質の流出を最小限に抑えます。血液媒介病原体に対する保護として使用するためのOSHA 標準 29 CFR 1920.1030に準拠しています。 バイオハザードや組み換えDNAの研究において、ピペットの洗浄・廃棄前に消毒とその後のオートクレーブが必要とされるNIHおよび連邦登記局のガイドラインに準拠しています。
お客様のラボアプリケーションに最適なNalgeneコンテナの選択についてのサポートは、当社の化学薬品耐性表をご依頼ください。サポートが必要な場合は、 Nalgeneテクニカルサポートまでお問い合わせください。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションは、当社のにtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。