価値あるサンプル移送ができるように設計されています
Thermo Scientificピペットチップは、頑丈な設計、革新的なデザイン、広範な性能試験、および卓越した材料のみを使用して開発されています。当社は、お客様のサンプルがいかに貴重であるかを理解し、お客様の期待以上のピペットチップを開発します。
ピペットにユニバーサルフィット
Thermo Scientific ARTユニバーサルピペットチップはさまざまなブランドのピペットでピペッティング効率を高めます。シームレスにフィットするように設計されたこれらのピペットチップは、選択可能なパフォーマンスと互換性を提供し、手間をかけずに効率的なピペッティングをサポートします。当社は科学研究における正確性と精密性の重要性を理解しています。そのため、ARTチップは高品質な超透明ポリプロピレン製で製造されており、サンプルの可視化や液体レベルのモニタリングを容易にする最適な透明度を実現しています。ARTピペットチップにはさまざまな容量があり、科学研究者の多様なニーズに対応しています。
より軽快なピペットチップの取り付けと取り外し
当社は、ラボのワークフローにおける効率的で手間のかからないピペッティングの重要性を理解しています。 そのため当社のピペットチップは革新的なより軽快なチップの取り付けと取り外し機能を採用しており、シームレスで信頼性の高いピペッティングを実現します。より軽快なチップ取り付け機能は、ピペットにしっかりと固定するように設計されており、ピペッティング作業中の漏れや緩みを防止します。 容易なチップ取り外し機構により、使用後にピペットチップを簡単かつ迅速に取り外すことができ、ピペッティング作業の低減とピペッティング効率の向上に役立ちます。
最適な移送を実現するローリテンション
当社のローリテンションチップはサンプルの損失を最小限に抑え、貴重なサンプルの移し替えを最大化するように設計されています。 主な特長の1つは、チップの内壁への液体の付着を最小限に抑えるために疎水性材料を使用することです。表面張力を低減することで、液滴の形成や付着を防ぎ、ピペッティング作業の精度と再現性を向上させることができます。 
サステナブルパッケージとチップオプション
私たちは、環境への影響を最小限に抑え、ビジネスのあらゆる側面で持続可能性を促進することに取り組んでいます。 私たちは、使い捨てパッケージだけでなく、パッケージのサイズ、重量、および輸送コストを最小限に抑えるよう努めています。 私たちは、責任ある行為への献身を示すために、ACTラベルを実装しました。 当社は、ラボ環境におけるリサイクルの重要性と廃棄物の削減の必要性を理解しています。 
品質保証され、アプリケーションに適合するチップ
当社はピペットチップの品質とパフォーマンスを優先しています。当社のピペットチップは、ISO 9001、ISO 14001、ISO 13485などの認証品質基準に従って製造されており、最適な性能と信頼性の高い結果が得られます。 当社では、滅菌済みでPCRに対応し、法医学にすぐに使用できるピペットチップを指定しています。 
色分けによる容量識別
当社のピペットチップは色分けされた容量識別で設計されているため、研究者は各自のアプリケーションに適したピペットチップのサイズと容量を選択できます。さらに、当社のピペットチップの全製品にカラーコードによる容量識別システムが標準化されているため、さまざまなピペットモデルとの一貫性と互換性を確保します。 カラーコードされた当社の容量識別システムの利便性と信頼性をご体験ください。
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.