Search Thermo Fisher Scientific
リアルタイムPCR機器を用いてPCR産物を検出するための2種類のケミストリーを開発しました:
SYBR® Greenベースの検出 | TaqMan®ベースの検出 | ||
---|---|---|---|
PCR中に増幅するPCR産物の検出に
SYBR® Green dye (dsDNA結合色素)を使用。
|
PCR中に増幅するターゲットの検出に、標的遺伝子に特異的な
fluorogenic probeを使用。
| ||
特異性 | 中* | 高 | |
感度 コピー数 | 変動的* | 1~10 コピー | |
再現性 | 中* | 高 | |
マルチプレックス | ![]() | ||
設計済みアッセイ | ![]() | ||
通常、ユーザ設計、実験による最適化が必要 | ![]() | ||
遺伝子発現 | 低レベルの定量 | 高レベルの定量 | |
アプリケーション | 遺伝子発現 DNA 定量 (病原体検出) CHiP | 遺伝子発現 DNA 定量 CHiP SNP ジェノタイピング コピー数多型 パスウェイ解析 マイクロRNA & 小RNAs 変異検出 タンパク質分析 マルチプレックス | |
SYBR® Green プライマー SYBR® Green マスターミックス | TaqMan® Assays TaqMan® マスターミックス |
*テンプレートの品質とプライマー/設計の最適化により異なります。
バックグランド
最初は、インターカレーター色素をリアルタイムPCR産物の測定に使用しました。これらの色素の主な欠点は、特異的および非特異的なPCR産物の両方の増幅を検出することです。
TaqMan® ケミストリーの開発
PCRのリアルタイムシステムは、TaqDNAポリメラーゼの5 'ヌクレアーゼ活性を使用した蛍光標識プローブの導入により改善されました。これらの蛍光プローブが利用できるようになったことにより、特異的な増幅産物のみを検出するためのリアルタイム法の開発が可能になりました。
ステップバイステップ・プロセス
| 図 2: TaqMan® Probe-Based Assay Chemistryの概要 |
2種類のTaqMan® プローブ
2種類のTaqMan® プローブがあります:
対立遺伝子識別アッセイに推奨されるTaqMan® MGB プローブ
特に、従来のTaqMan® プローブが30塩基を超える場合は、対立遺伝子識別アッセイにTaqMan® MGB プローブを使用することをお勧めします。TaqMan® MGB プローブの構成:
その結果、TaqMan® MGBプローブは、適合プローブと非適合プローブの間で大きく異なるTm値を示し、より正確な対立遺伝子識別ができます。
TaqMan® ケミストリーの利点
TaqMan® ケミストリーの欠点
主な欠点は、異なる配列には異なるプローブの合成が必要なことです。
バックグラウンド
二本鎖DNAに結合する小分子は、2つに分類できます:
結合方法にかかわらず、リアルタイムPCRの検出用のDNA結合色素には2つの条件があります:
PCRの阻害がほどんどなく、エチジウムブロマイドに比べて検出感度が高いSYBR® Green I 色素をPCRに使用できるよう開発しました。 また、従来のSYBR® Green Iより明るい蛍光を発し、PCRの阻害が少ないnewer SYBR® Green色素があります。
SYBR® 色素ケミストリーのしくみ
SYBR® 色素は、PCR中に形成される二本鎖DNAに結合することにより、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物を検出します。反応の仕組み
ステップバイステップ・プロセス
SYBR® 色素の利点
SYBR® 色素の欠点
主な欠点は、偽陽性シグナルを検出する可能性があることです; つまり、SYBR® 色素はどの二本鎖DNAにも結合するので、非特異的な二本鎖DNAシーケンスにも結合する可能性があります。従って、ターゲットでない配列を増幅することなく、またその融解曲線を解析するよう適切に設計したプライマーを用意することが非常に重要です。
さらなる考察
DNA結合色素の使用における他の考慮のポイントは、複数の色素分子が単一の増幅DNA分子に結合できるということです。複数個所に色素が結合するので、反応で増幅した二本鎖DNAの質量に依存して蛍光シグナル値は変動します。例えば増幅効率が同じ場合、短い産物よりも長い産物のほうが、より強いシグナル値を発します。これは蛍光プローブの使用とは対照的です。蛍光プローブではその長さに関わらず、合成された各増幅分子毎に、1個のリポーター蛍光分子がクエンチングから解放されて発光します。
本製品は研究用にのみ使用できます。動物またはヒトの治療もしくは診断用には使用できません。